material
tan PTFE/silicone
white polypropylene cap (15mm center hole)
특징
InterSeal™ (Cap and liner form an unseparatable unit)
경도
45 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 1000 ea
두께
3.2 mm
피팅
thread for 24-400
호환성
for use with 20 or 40 mL vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Inter-Seal™ bonded caps eliminate expensive and time consuming hand assembly while preventing liner fallout. They are made by a bonding process that bonds PTFE/silicone into polypropylene closures without using adhesives. The bonding properly seats and secures the septa within the vial opening. This integrated one piece system withstands multiple injections, making it very cost effective.
Benefits include:
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
법적 정보
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.