Key Documents
SU860098
Supelco
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
amber glass vial
round bottom
특징
closure type screw top vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
22.5 mm × 75.5 mm
용적
20 mL
피팅
thread for 18
호환성
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These vials require a special cap with an 18 mm thread. The standard 18-400 threaded caps will not fit this vial. The part numbers for caps that are available for these vials are SU860101(with PTFE/silicone, 1.3 mm thick), SU860102 (with PTFE/butyl, 1.6 mm thick), and SU860103 (with PTFE/silicone, 1.5 mm thick). These caps are made from stainless steel and are magnetic.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
프로토콜
물에 함유된 VOC의 측정을 위해 GC/MS와 조합한 HS-SPME의 고성능, 신뢰성 및 재현성은 실험실간 시험에서 입증되었습니다. HS-SPME를 이용한 새로운 ISO 17943은 민감도와 선택성에서 이 측정의 기존 공식 방법을 개선하였습니다.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.