1292336
USP
Glimepiride Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino]ethyl]phenyl]sulfonyl]carbamic acid methyl ester, Methyl ((4-(2-(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamido)ethyl)phenyl)sulfonyl)carbamate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
glimepiride
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C18H23N3O6S/c1-4-15-12(2)11-21(16(15)22)17(23)19-10-9-13-5-7-14(8-6-13)28(25,26)20-18(24)27-3/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)
InChI key
UZDRZEOOIXNUTE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Glimepiride
- Glimepiride Tablets
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable