1708795
USP
Valsartan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-L-valine phenylmethyl ester, (S)-N-Valeryl-N-([2′-(1H-tetrazole-5-yl)-biphenyl-4-yl]methyl)valine benzyl ester
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
valsartan
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C31H35N5O3/c1-4-5-15-28(37)36(29(22(2)3)31(38)39-21-24-11-7-6-8-12-24)20-23-16-18-25(19-17-23)26-13-9-10-14-27(26)30-32-34-35-33-30/h6-14,16-19,22,29H,4-5,15,20-21H2,1-3H3,(H,32,33,34,35)/t29-/m0/s1
InChI key
VXKKFWDUSKMRNO-LJAQVGFWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable