Merck
최소 필수 배지(MEM)
이미지는 라벨이 붙은 화학물질 병 5개가 모여 있는 모습과 빨간 액체가 담긴 비커를 보여줍니다.
Harry Eagle이 개발한 MEM(최소 필수 배지)은 합성 세포 배양 배지 중 가장 널리 사용되는 배지 중 하나입니다. 일찍이 정상 포유 동물 섬유아세포와 특정한 하위 유형의 HeLa 세포를 배양하는 시도는 이들 세포가 독립된 영양소 요구를 가지고 있음을 드러내었으며, 이는 이글 베이셜 배지 (Eagle's Basal Medium, BME)로 충족시킬 수 없었습니다. 이후의 연구에서는 이와 다른 세포들을 배양하는 과정에서, BME에 첨가물을 넣어 민감한 다양한 종류의 세포의 성장을 돕는 것이 가능함을 나타내었습니다. 
이러한 수정사항을 반영한 MEM은 아미노산의 농도를 더 높여, 포유 동물 세포의 단백질 조성과 더 가깝게 근사화한 배지입니다. 포도당은 일반적으로 약 4-5 mM의 농도로 MEM에 존재하고 있습니다. 또한 MEM은 세포 성장을 돕기 위해 비타민, 미네랄과 같은 다른 필수 영양소를 함유하고 있지만 단백질, 지질, 성장 인자와 같은 특정 핵심 성분은 함유하지 않습니다. 세포의 성장과 생존성을 지원하기 위해 우태아혈청(FBS) 보충이 필요할 수 있습니다.
MEM은 인체의 천연 체액과 유사하게 조성되어 있으며, 단층으로 성장하는 다양한 종류의 세포 배양에 사용되었습니다. Hank 또는 Earle의 염류를 함유하는 MEM의 선택적 보완을 통해 이 배지의 유용성을 확장하였습니다. 이 조성은 선택적으로 칼슘을 제거함으로써, 현탁액에서 세포 성장을 돕는 방식으로 추가로 수정되었습니다. 
MEM은 조직 공학, 약물 발견, 세포 생물학 연구를 포함한 많은 과학 연구 분야의 중요한 도구입니다. MEM은 상대적으로 저렴하고 사용이 용이하기 때문에 세포 배양에 널리 사용되고 있으며 다양한 세포 유형의 성장을 지원하는 것으로 나타났습니다.
MEM vs. DMEM: 세포 배양 배지 차이점 이해
MEM과 DMEM은 세포 배양 배지에 일반적으로 사용되고 있으며, 이들 배지의 주요 차이점은 영양소의 구성입니다. DMEM(Dulbecco's Modified Eagle Medium)은 특정 세포 유형의 성장과 유지를 돕는 아미노산과 비타민의 농도가 증가된 더 복잡한 형태의 배지입니다. 세포는 DMEM에서 더 빠르게 성장하며 배지를 느리게 고갈시킬 것입니다. 
MEM은 배양의 성장에 필요한 최소 농도의 영양소로 구성된 기본 세포 배양 배지입니다. 두 종의 배지는 널리 사용되고 있지만 배양하는 세포의 특정 요건에 따라 적절한 배지를 선택하는 것이 중요합니다.