혈액학 염색제
고품질의 혈액학 염색 용액 전체에서 선택하여 선호하는 프로토콜을 사용하여 혈액 및 골수 시료를 신뢰할 수 있게 구별하고 진단합니다.
자사의 다양한 포트폴리오는 혈액학적 구별과 진단을 위해 최적화되고 일관되게 수행하는 화학적으로 정의되고 정밀하게 제조된 완전한 범위의 염색 용액을 포함합니다. 자사는 아주르, 에오신, 메틸렌 블루, 브릴리언트 크레실 블루 등 김사, 라이트, 라이트-김사, 레슈만, 메이-그륀발트 염색 시약을 제공합니다. 많이 사용되는 다른 제품으로는 태아 헤모글로빈 키트, 철분과 망상적혈구 염색제 등이 있습니다.
자사의 모든 제품은 즉시 사용 가능하고, IVD 등록되고, CE 인증되었으며, 종합적인 품질관리를 받습니다. 고품질, 긴 유효기간, 배치 간 일관성을 보장하여 확실하고 재현 가능한 결과를 제공하여 어려운 진단 사례의 혈액학 테스트를 쉽게 수행할 수 있습니다.
더 알아보기
Hemacolor® 신속한 염색
자사의 정교한 Hemacolor® 제품군은 혈액 도말을 빠르게 염색하고 구별할 수 있도록 도와드립니다. Hemacolor® 용액과 키트는 수동 또는 자동 염색에서 30초 만에 뛰어나고 재현 가능한 파펜하인(Pappenheim ) 염색을 효과적으로 수행할 수 있습니다.
- Hemacolor® 용액과 키트에는 완충액 정제와 함께 3개의 즉시 사용 가능한 매우 안정적인 용액(고정액, 적색과 청색 용액)이 들어 있습니다.
- 개별 Hemacolor® 신속한 염색 용액도 구매할 수 있습니다.
- 자동 Hemacolor® 염색 시스템은 Hematek® 슬라이드 염색기(Siemens Healthcare Diagnostics)와 함께 자동으로 혈액 및 골수 도말 염색할 수 있도록 설계되었습니다.
세포화학 시약 및 키트
자사는 안정화된 디아조늄 염과 대체 나프톨 기질을 상업적으로 도입함으로써 임상적으로 중요한 수많은 세포 효소를 세포화학적으로 증명하는 기술을 개척해 왔습니다. 자사는 또한 사용자 필요에 따라 작업 시약 용량을 쉽게 조절할 수 있는 안정화된 염기 용액(Fast Red Violet LB 염기, Fast Blue BB 염기, Fast Garnet GBC 염기)을 도입했습니다. 자사의 모든 키트는 편리하고 즉시 사용 가능한 형태로 제공되며 임상과 연구 목적으로 사용할 수 있습니다.
HEMATOGNOST Fe® 염색 키트
즉시 사용 가능한 전체 범위의 세포화학 염색 시약을 사용하여 세포 구성 성분의 위치를 파악하고 혈액 내 효소 활동을 검사합니다. 이러한 고품질 용액의 사용으로 환자의 혈액에서 효소 세포화학 및 병리학적 변화를 신뢰할 수 있고 최적의 시각화를 가능하게 합니다. HEATOGNOST Fe® 키트는 혈색소 침착증, 석면 침착증, 골수질환 등 다양한 질병을 진단할 수 있는 프러시안 블루(베를린 블루) 반응을 통해 세포에서 유리 철 이온(Fe3+)을 검출합니다.
혈액학용 보조제
광범위한 보조 제품 포트폴리오를 통해 혈액학 시료를 적절하게 고정하고 마운팅하여 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 얻을 수 있습니다. 혈액학 시료의 전처리, 고정, 염색, 보관, 마운팅에 필요한 모든 제품을 검색하십시오.
- 안정적인 pH 세정 용액 준비용 완충액 정제
- 고해상도 현미경용 이머전 오일
- 수용성 및 비수용성 마운팅 미디어와 마운팅 시약
- 기타 혈액학 및 조직학 실험실 부속물
Midas® III-Plus automated stainer
Midas® III-Plus 자동 염색기는 모든 혈액학 및 세균학 염색 애플리케이션을 자동화할 수 있습니다. 해당 유닛을 완전히 프로그램밍할 수 있기 때문에, 기존의 염색 기법을 복제할 수 있고, 말초 혈액과 골수 도말뿐만 아니라 세균학 도말에 대해서도 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.
관련 제품 자료
- Brochure: Make Every Minute Count — Complete Pathology Solutions
With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow. Now you can have confidence in the quality of every result and look boldly toward tomorrow.