필터링
단백질 및 기타 생체 분자를 분리 및 농축하거나 다운스트림 분석 전에 공기 또는 액체 시료에서 오염 물질을 수집하고 제거해야 하는 경우, 비오메리으는 다양한 주사기 필터, 멤브레인, 필터 홀더, 접선 흐름 및 원심 여과 장치로 고객의 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다. 오랜 시간 테스트를 거친 당사의 여과 제품은 HPLC, 질량 분석, 단백질 준비, 검사실 및 제약 QC 워크플로우에서 그 성능이 입증되었습니다. 연구, 공정 개발, 환경 및 상업용 제조 응용 분야를 위한 확장 가능한 소모품 및 장비의 전체 범위를 포괄합니다.
실험실 필터 홀더
필터 하우징은 절단된 디스크 멤브레인 필터와 함께 사용되어 구조적 지지력을 제공하고 멤브레인 주위를 밀봉하여 여과액 오염을 방지합니다. 재사용 가능한 주사기 필터 홀더는 교체형 또는 탈착식 필터가 필요한 소량의 액체를 여과하거나 세척하는 데 적합합니다. 진공 및 압력 여과용 필터 홀더는 다양한 필터 직경을 수용할 수 있도록 다양한 형식과 크기로 제공됩니다.
실험실 필터 멤브레인
고분자 물질의 침전 또는 연신으로 생산되는 멤브레인 필터는 다양한 응용 분야(예: 여과, 공기 입자 모니터링)에 사용됩니다. 멤브레인의 특성은 구성, 제조 방법, 표면 처리 및 기공 크기에 따라 현저하게 다릅니다.
주요 하위 카테고리
| 필터 멤브레인 Millipore® 필터 멤브레인 |
더 많은 카테고리 살펴보기
멸균 실험실 필터 장치제품 보기
다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 여과를 위해 설계된 다양한 멸균 실험실 필터 장치를 살펴보세요. 고품질 제품으로 실험실의 멸균과 효율성을 보장하세요.