실험실 피펫
실험실 피펫은 간단하게 피펫이라고도 알려져 있으며, 액체의 정밀한 측정 및 이송을 위해 실험실 환경에서 사용되는 필수 도구입니다. 눈금이 매겨진 유리 또는 플라스틱 튜브이며 시료 전처리, 혈청학, 세포 배양, 교정, 화학 분야에서 사용됩니다. 측정 및 분주를 위해 액체를 끌어올리기 위해 벌브 또는 피펫 컨트롤러와 같은 피펫 디스펜서를 사용합니다. 유리 피펫은 재사용이 가능하고, 고도로 정확한 측정을 제공하며, 더 강력한 솔벤트와 호환될 수 있습니다. 플라스틱 피펫은 유리 파손 문제를 방지하며, 내화학성을 높이기 위해 폴리스티렌(높은 측정 정확도와 플라스틱의 편리성을 결합함)과 더불어 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌으로 제공됩니다.
더 알아보기
Pasteur 피펫
Pasteur 피펫은 이송 피펫, pastettes, 점적기구라고도 알려져 있으며, 일반적으로 10 mL 미만의 적은 용량의 액체를 이송하기 위해 흔히 사용됩니다. Pasteur 피펫은 액체를 채우고 분배하기 위해 별도의 벌브나 고무 꼭지가 필요한 유리로 만들 수도 있고 벌브가 통합된 폴리프로필렌으로 만들 수도 있습니다. 액체 측정을 위한 눈금이 없거나 있는 형태로 제공됩니다. 또한, 시약을 추가하거나 희석하기 같은 일반적인 실험실 작업에 이상적입니다.
플라스틱 Pasteur 피펫은 보통 생물학의 수용성 배지에서 사용되지만, 헥세인 또는 아세톤 같은 유기 용매는 취급하지 못합니다. 이 용매들은 플라스틱을 용해시키므로, 용매를 사용해야 하는 응용분야에서는 유리 Pasteur 피펫을 사용해야 합니다. 세척이 어려우므로, 각각의 사용 후 주로 생물학적 위험이 있는 폐기물로 폐기됩니다.
세롤로지컬 피펫
세롤로지컬 피펫은 밀리미터 양의 액체를 측정 및 분주하기 위해 일반적으로 사용됩니다. 무균 세포 배양 절차를 위한 멸균 옵션 또는 일반적인 분주를 위한 비멸균 옵션을 제공합니다.
면 마개 옵션은 과다 충전을 방지하고 공기 매개 입자 또는 미생물로부터 생기는 잠재적인 오염에 대한 보호수단을 제공합니다. 점성 액체 및 부유물 피펫팅을 위해 대형 팁 피펫을 제공합니다. 이 피펫은 넓은 팁을 특징으로 하며, 매끄러운 피펫팅과 막힐 위험성 감소 또는 일관된 액체 유량을 허용합니다. 넓은 팁 세롤로지컬 피펫은 오일, 겔, 또는 고밀도 용액 같은 점성이 있는 액체로 작업할 때 특히 유용하며, 효율적이고 신뢰할 수 있는 이송을 보장합니다.
흡인 피펫(Aspirating Pipette)
흡인 피펫(Aspirating Pipette)은 석션 피펫이라고도 알려져 있으며, 용량을 측정하지 않고 용기에서 액체를 제거하거나 흡인하기 위해 사용됩니다. 이 피펫은 끝이 점점 가늘어지거나 원뿔형의 팁으로 설계되므로 액체의 흡인 및 석션을 제어할 수 있으며, 일반적으로 피펫 조절기와 결합하여 사용합니다.
흡인 피펫은 시료 또는 용기에서 상층액이나 폐용액 같은 과량의 액체 제거를 포함한 일반적으로 다양한 응용분야에서 사용됩니다. 배지나 시약의 정밀한 제거가 필요한 세포 배양 같은 절차에서 특히 유용합니다.
일반적으로 눈금이 없고 용량에 맞게 크기가 조정되며 플러그를 꽂거나 뽑을 수 있고 멸균 또는 비멸균이며 플라스틱이나 유리로 만들어집니다.
용량적정 피펫
용량적정 피펫은 벌브 피펫으로도 알려져 있으며, 일정한 양의 액체를 높은 정확도로 측정하도록 교정됩니다. 피펫에는 두 개의 긴 부분 사이에 더 넓은 저장소가 있고 정확한 용량을 추출하기 위한 단일 눈금 표시가 있습니다. 교정은 액체의 제거를 위해 "포함"으로 설정하거나, 액체를 분주하기 위해 "전달"로 설정할 수 있습니다. 분석 화학에서 적정 용액을 준비하는 것 뿐만 아니라 기본 저장 용액으로부터 실험실 용액을 만들기 위해 일반적으로 사용됩니다.
용량적정 피펫은 마이크로리터부터 밀리리터까지 다양한 용량으로 제공되어 다양한 용량 요구 사항을 수용합니다. 보통 고품질 유리로 만들어져 내화학성 및 정확성을 유지합니다.
Eppendorf 피펫
Eppendorf는 1945년 이래로 생명 과학 연구 및 임상 검사를 위한 고품질 실험실 기구 및 소모품을 제공하는 신뢰받는 공급업체입니다. 연구, 개발 및 엄격한 품질 관리에 대한 노력을 통해 Eppendorf 멸균 세롤로지컬 피펫은 정확하고 정밀한 결과를 지속적으로 제공합니다.
Corning® 피펫
Corning 피펫은 신뢰할 수 있는 정밀한 실험실 도구이며 정확하고 효율적인 액체 취급을 위해 설계되었습니다. 다양한 응용분야에 맞추기 위해 세롤로지컬 피펫, 마이크로피펫, 용량적정 피펫을 포함하여 다양한 용량을 가진 여러 가지 유형을 제공합니다.