벌크 파우더 이송 백
머크는 EZ BioPac® 파우더 이송 백 제조업체인 ILC Dover와 제휴하고 당사의 적정 용량의 계량(Right Sized Weighing)기술과 결합하여 가장 간단하고 간편한 파우더 이송 솔루션을 제공합니다.
업계를 선도하는 이송 백 디자인
- 고유의 백 디자인으로 파우더 유출 위험을 제거했으며, 호환 가능한 외부 용기와 함께 안전한 배송을 위한 검사를 완료
- ILC Dover가 특허를 가진 정전기 방지 기능이 있는 Amorflex® 114 필름은 린싱 과정이 필요하지 않은 99.9%의 확실한 제품 배송을 보장
- 먼지가 발생하지 않는 이송 공정에는 플랜지-가스켓 타입, 가스켓 미적용 타입 또는 스트레치 핏 타입과 같은 다양한 수화(hydration) 용기 연결 옵션이 포함
- 소형 백에는 손잡이 디자인이, 대형 백에는 리프팅 고리 디자인이 있는 인체공학적 설계로 간편하게 이동 가능
적정 용량의 계량(Right Sized Weighing) 기술
- 최대 100kg의 무게를 목표로 유닛 작동에 최적화
- 각 유닛은 목표 중량의 +/- 0.5 %까지 정확하게 채워지며, 각 용기에는 순 중량(net weight) 표시
- 각 제품 로트에 대한 상세 배치 보고서에는 번호가 매겨진 용기의 무부하중량, 총 중량 및 순 중량 정보가 포함
벌크 파우더 취급에 대한 직관적인 접근 방식
현장의 중량 측정 작업을 제거하여 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 또한 반복적인 동작, 먼지 노출로 인한 위험 제거, 대용량 파우더 용기 관리 등의 이점이 있습니다. 귀사의 공정에 어떤 이점이 있습니까? 전체적으로 위생이 향상된 작업, 수화(hydration) 장비의 세척 및 교체 시간 감소 및 과도한 분진으로 인한 환경적 생균 수 감소의 효과가 있습니다. 이러한 이점을 종합하면 전체 시간 및 비용 절감 효과 뿐만 아니라 보다 많은 것이 있습니다.
EZ BioPac®과 기존 벌크 파우더 취급 비교