Merck
Millicell® 클라우드 서비스
Millicell® 클라우드 서비스
연결형 실험실 기기를 위한 클라우드 소프트웨어 
Millicell® 클라우드 서비스는 Scepter™ 3.0 휴대용 세포 계수기, Millicell® DCI 디지털 세포 이미저, Millicell® ERS 3.0 디지털 볼토옴미터를 포함한 당사의 연결형 실험실 기기에서 얻은 데이터에 대한 편리한 후속 분석, 분류 및 아카이빙 기능을 제공합니다.
  • 간소화된 데이터 관리 도구를 사용하여 데이터를 추적하고 기록하십시오.
  • 포괄적인 분석을 위해 여러 시료, 플레이트 또는 실험의 데이터를 손쉽게 통합할 수 있습니다.
  • 과거 데이터에 즉시 액세스하여 추세를 분석하십시오.
Scepter™ 3.0 휴대용 자동 세포 계수기를 위한 클라우드 서비스
데이터 분석 능력을 한 차원 높여보세요. Millicell® 클라우드 서비스를 통해 언제 어디서나 작업할 수 있을 뿐만 아니라, 새롭고 진보된 도구와 기능을 활용할 수 있습니다. Millicell® 클라우드 서비스는 Scepter™ 3.0 휴대용 세포 계수기를 위한 새롭고 진보된 도구와 기능을 제공하여, 언제 어디서나 작업할 수 있도록 지원합니다.
최신 Scepter™ 3.0 휴대용 세포 계수기 소프트웨어를 업데이트하고 사용하는 방법을 알아보며, Millicell® Cloud의 향상된 기능을 활용해 보세요.
  • 히스토그램, 세포 수 및 관련 데이터를 확인하고 다운로드하세요
  • 희석 계산기 도구를 사용하여 세포 농도를 재계산합니다
  • 히스토그램 오버레이를 사용하여 데이터 비교
  • 분석을 위해 여러 개의 게이트 조정을 적용
  • 데이터 관리
  • 데이터 내보내기
Millicell® DCI 디지털 세포 이미저용 클라우드 서비스
실험실 밖에서도 데이터에 손쉽게 접근하여 유연성을 높일 수 있습니다. Millicell® 클라우드 서비스를 이용하면 이미지가 Millicell® DCI 기기에서 Wi‑Fi®를 통해 클라우드로 자동 전송됩니다. 이후 웹 기반 애플리케이션을 사용하여 원하는 대로 데이터를 확인하고, 정렬하며, 재분석할 수 있습니다.
이 동영상을 시청하시면, 기기에서 분리된 상태에서도 데이터를 시각화하고 저장하며 추가 분석을 수행할 수 있는 이 기기의 무선 전송 기능에 대해 자세히 알아보실 수 있습니다.
  • 원본 이미지 보기 및 다운로드
  • 마스크 편집 및 조정
  • 일치도 및 추정 세포 수 재산정
  • 프로젝트 관리 및 편집
  • 데이터 내보내기
  • 성장 추세 분석
Millicell® ERS 3.0 디지털 볼토옴미터용 클라우드 서비스
기능을 확장하세요. Millicell® 클라우드는 포괄적인 측정 보기를 제공하여 Millicell® ERS 3.0 디지털 볼토옴미터의 데이터를 다양한 형식으로 시각화하고 분석할 수 있게 해줍니다. 프로젝트, 세포주 또는 사용자를 기준으로 측정값을 필터링할 수 있습니다. 여러 프로젝트의 데이터를 통합하고, 통계 분석을 수행하며, 사실상 어디서나 데이터를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
Millicell® Cloud를 통해 구현된 Millicell® ERS 3.0 디지털 볼토옴미터의 고급 기능을 살펴보세요.
  • 그래프 그리기
  • 히트맵 시각화
  • 플레이트 정보 표시
  • 플레이트 편집
  • 플레이트 관리
  • 데이터 내보내기
Millicell® Cloud는 Millicell® ERS 3.0의 데이터를 자동으로 그래프로 표시하며, 웰 그룹 내 측정값의 평균을 산출합니다. 막대 그래프와 선 그래프 모두 PNG 파일로 빠르고 간편하게 내보낼 수 있습니다. 장치, 세포주, 프로젝트 및 플레이트 이름을 선택하여 여러 실험의 데이터를 불러온 후 자동 그래프를 생성할 수 있습니다.
왼쪽은 전기 저항을 실험 날짜에 따라 나타낸 막대 그래프입니다. 두 가지 세포주 각각에 대해 세 가지 다른 접종 밀도가 표시되어 있습니다. 오른쪽은 동일한 데이터를 겹쳐서 표시한 선 그래프입니다.
Millicell® Cloud TEER 데이터 그래프. A) Millicell® Cloud 막대 그래프, B) Millicell® Cloud 선 그래프.
확장된 기능. 더 편리한 접근. 향상된 분석.
클라우드 서비스 1단계
클라우드 서비스 2단계
클라우드 서비스 3단계
Millicell® 클라우드 인터페이스 예시 화면
정보 요청