뒤로
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
Products
배송
오늘 출고 (3)
제품 카테고리
vials (4)
브랜드
Supelco (4)
OD(mm)
용적(ml)
호환성
뚜껑 유형
색상
바이알 병 재질
바이알 병 색상
포장 단위
제품 필터
Showing 1-4 of 4
비교
제품 번호
설명
가격
SU860097
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only),
volume 20 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
SU860099
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only),
volume 10 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
SU860100
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only),
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
확장
가격 보기
SU860098
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only),
volume 20 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea