뒤로
Iodomethane-d
3
동의어:
Methyl-d
3
Iodide
Linear Formula:
CD
3
I
CAS Number:
865-50-9
Molecular Weight:
144.96
EC 번호:
231-159-6
Products
제품 카테고리
building blocks (1)
stable isotopes (1)
브랜드
Sigma-Aldrich (1)
끓는점(°C)
화학식량
물리적 형태
순도
품질 수준
동위원소
Application
제품 필터
Showing 1-1 of 1
비교
제품 번호
설명
가격
176036
Iodomethane-d
3
,
≥99.5 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
확장
가격 보기
비교를 위해 최대 4개 제품까지 선택
비교
전체 지우기