Merck
enHomeSupport계산기 및 앱몰 농도 계산기
몰 농도 계산기
몰 용액에 필요한 질량 계산
몰 농도 계산기는 특정한 몰 농도와 부피를 얻기 위해 필요한 화합물의 질량을 계산합니다. 알려진 몰 농도의 용액을 희석하기 위해 용액 희석 계산기를 사용하십시오. 알려진 w/w% 강도로 농축된 산 또는 염기 용액을 희석하기 위해 산 및 염기 몰 농도 계산기를 사용하십시오.
Formula weight
g/mol
Desired final volume
Desired concentration
  Mass=   g
질량 계산법
질량, 몰 농도, 부피 및 화학식량은 다음과 같이 서로 관련되어 있습니다.
질량(g) = 농도(mol/L) * 부피(L) * 화학식량(g/mol)
질량은 무엇입니까?
질량(m)은 물질에 존재하는 고유한 양을 말합니다. 그 값은 일정하며 중량과 달리 중력의 영향을 받지 않습니다.
화학식량은 무엇입니까?
화학식량(F.W.)은 주어진 실험식에서의 모든 원자의 원자량 합입니다. 예: 염화나트륨(NaCl)은 1개의 나트륨(Na) 원자와 1개의 염소(Cl) 원자를 가지고 있습니다. 나트륨의 원자량은 22.99 g/mol 이며 염소의 원자량은 35.45 g/mol 입니다. 따라서 NaCl의 화학식량은 58.44 g/mol(22.99 g/mol + 35.45 g/mol) 입니다.
몰 농도는 무엇입니까?
몰 농도는 용액의 한 단위에 존재하는 용질의 양입니다. 단위는 mol/L, mol/dm3 또는 mol/m3 입니다. 몰 농도는 단위인 몰(M)로 표시할 수 있습니다. 1 L의 0.5 M 염화나트륨 용액을 준비하기 위해 공식에 따라 염화나트륨 29.22 g(0.5 mol/L * 1L * 58.44 g/mol = 29.22 g)을 사용합니다.