Merck
Photometry & Reflectometry분석 방법: 방류수에 포함된 Aluminium(총)
분석 방법: 방류수에 포함된 Aluminium(총)
기기와 시약:
카탈로그 번호 173016  Spectroquant® VIS 분광광도계 Prove 100 또는
카탈로그 번호 173017  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 300 또는
카탈로그 번호 173018  Spectroquant® UV/VIS 분광광도계 Prove 600 또는
카탈로그 번호 109748  Spectroquant® 광도계 NOVA 30 또는
카탈로그 번호 109751  Spectroquant® 광도계 NOVA 60 또는
카탈로그 번호 173632  Spectroquant® 비색계 Move 100
카탈로그 번호 114946  직사각형 셀 10 mm 및/또는
카탈로그 번호 114947  직사각형 셀 20 mm 및/또는
카탈로그 번호 114944  직사각형 셀 50 mm
카탈로그 번호 100594  Spectroquant® Aluminium 셀 검사
카탈로그 번호 114825  Spectroquant® Aluminium 검사
카탈로그 번호 100317  분석용 Hydrochloric acid 37%
카탈로그 번호 109137  Sodium hydroxide 용액 1 mol/l
카탈로그 번호 109535  만능지시약 스트립 pH 0 - 14
카탈로그 번호 116754  분석용 정제수
조제:
유리 비커에 시료 25 ml를 37% hydrochloric acid 5 ml 및 65% nitric acid 2.5 ml와 함께 넣어 혼합하고 1시간 동안 끓입니다. 작업 중에는 시계접시로 비커를 덮습니다. 잔류물을 분석용 정제수에 용해시키고 25 ml 정량 플라스크에 옮깁니다. 분석용 정제수로 채우기 전에 만능지시약 스트립 pH 0 - 14로 pH를 확인합니다. 최적의 pH 범위는 3 - 10이며 필요 시 1 mol/l sodium hydroxide로 조정합니다. 이어서 증류수를 표선까지 채우고 적절히 혼합합니다.
분석:
위에 언급된 검사 키트로 측정합니다.
계산:
Aluminium(총) 함량 mg/l Al = 분석 값 mg/l Al
재료