오가노이드는 복잡한 3차원 구조를 가지고 있으며 특성화를 어렵게 하는 ECM 하이드로겔에 포매되어 있습니다. 항체를 이용한 오가노이드의 면역형광(IF) 염색은 세포의 행동, 증식, 분화, 세포 건강 및 식별에 대한 분자 표지자를 시각화하기 위해 수행됩니다. 전체 마운트 면역염색법은 조직의 작은 조각들을 절단하지 않으며 이 방법은 동결절편에서 면역세포화학(ICC) 또는 면역조직화학(IHC) 염색법과 매우 유사합니다. 오가노이드의 전체 마운트 염색은 항체 기반 특성화에 사용될 수 있습니다. 이 오가노이드 염색 프로토콜에서는 면역형광 공초점 현미경으로 분석하기 위해 전체 마운트 오가노이드를 고정, 투과화, 염색하는 방법을 자세히 설명합니다.
그림 1.항체를 이용한 오가노이드의 면역형광. Acetyl-α-Tubulin (A), α-Carbonic Anhydrase IV (B), Sox-9(AB5535) (C)를 위해 항체를 이용한 인간 상피 장 및 폐 오가노이드 염색.
오가노이드 염색 프로토콜
- 오가노이드 배양에서 배지를 제거하고 1X PBS(D8537)로 부드럽게 2회 수세합니다.
- 30-40개의 오가노이드 Matrigel 돔을 10 cm 디쉬에서 4% PFA(1.00496) 15-20 mL를 이용하여 30-60분 동안 실온에서 고정합니다.
참고: Matrigel은 PFA에서 고정될 때 일부 용해될 것입니다. - 디쉬를 때때로 스월링하여 Matrigel이 서로 붙지 않게 하며 Matrigel로부터 오가노이드를 분리합니다.
참고: 모든 오가노이드가 Matrigel에서 분리되는 것은 아닙니다. - 10 cm 디쉬의 고정액 15-20 mL를 50 mL 원뿔 튜브에 붓고 오가노이드가 중력에 의해 튜브 바닥에 침전되도록 합니다(약 10-15분).
- 중력에 의해 50 mL 원뿔 튜브 바닥에 오가노이드가 침전되고 나면, 조심스럽게 고정액을 흡입하되 그 과정 중에 오가노이드 펠릿을 흡입하지 않도록 주의합니다.
- 1X PBS(D8537) 15-20 mL를 4단계의 디쉬에 추가하고 실온에서 15-20분 동안 방치합니다.
- 15-20분이 다 되면, 디쉬를 추가로 스월링하여 Matrigel 돔이 서로 붙지 않게 하고 1X PBS(D8537)를 5단계의 오가노이드 펠릿이 들어있는 50 mL 원뿔 튜브에 붓습니다.
- 5-7단계를 3회 더 반복합니다.
- 오가노이드 펠릿에 손상이 가지 않도록 용액을 흡입하고 오가노이드 펠릿이 들어있는 50 mL 원뿔 튜브에 1X PBS(D8537) 5 mL를 분주하여 추가한 뒤 튜브를 스월링하여 오가노이드 펠릿을 재현탁합니다.
참고: 피펫을 위아래로 움직이면서 피펫팅하지 마십시오. 그렇게 하면 오가노이드의 대부분이 부서집니다. - 오가노이드 덩어리가 들어있는 1X PBS(D8537) 5 mL를 서로 들러붙어 있는 오가노이드 Matrigel 돔이 들어있는 10 cm 디쉬에 직접 붓습니다.
- 별개의 1X PBS(D8537) 5 mL를 50 mL 원뿔 튜브에 추가하여 가능한 한 많은 오가노이드 덩어리를 수집하고 오가노이드가 들어있는 10 cm 디쉬에 직접 붓습니다.
- 즉시 사용하지 않는 경우, 10 cm 디쉬를 파라필름으로 밀봉하여 4°C 냉장고에서 최대 1개월까지 저장합니다.
- 면역형광 염색을 수행할 준비가 되면, 고정된 오가노이드가 들어있는 10 cm 디쉬를 냉장고에서 꺼내 해부현미경 하에서 관찰합니다.
- 1 mL 피펫 팁을 절단하여 배럴을 충분히 크게 만들어서 오가노이드가 잘리거나 부서지지 않게 흡입하도록 합니다.
- 오가노이드(1-4)를 8웰 챔버 슬라이드로 옮기고 남아있는 1X PBS(D8537)는 P-200 피펫으로 제거합니다. 오가노이드가 흡입되거나 팁을 자르지 않은 P-200 팁에 의해 절단되지 않도록 하십시오.
- 고정된 오가노이드를 차단 버퍼(5% 말 혈청 및 0.5% Triton X-100이 함유된 1X PBS) 0.5 mL로 4°C에서 하룻밤 동안 또는 실온에서 2-4시간 동안 투과화시킵니다. 참고: 2차 항체의 숙주와 동일한 종의 혈청 사용을 권장합니다.
- 오가노이드가 있는 챔버 슬라이드에서 차단 버퍼를 P-200 피펫으로 제거합니다. P-200 팁을 통해 오가노이드를 피펫팅하지 마십시오.
- 차단 버퍼에서 1차 항체(300-500 µL) 또는 직접 접합된 항체(300-500 µL)를 준비합니다.
- 희석된 항체를 오가노이드가 들어있는 적절히 라벨을 붙인 웰에 추가합니다.
- 하룻밤 동안 4°C에서 배양합니다.
- 다음날, 1X PBS(D8537)로 3회 세척하며, 각 세척은 10-15분 동안 수행됩니다. 참고: 직접 접합된 항체 시료가 공초점 현미경에서 이미지를 얻을 준비가 된 경우.
- 비접합 1차 항체를 이용할 경우, 적절히 표지된 시료에 대해 차단 버퍼에 2차 항체(300-500 µL)를 준비합니다.
- 하룻밤 동안 4°C에서 2차 항체를 염색합니다.
- 다음날, 1X PBS(D8537)로 3회 세척하며, 각 세척은 10-15분 동안 수행됩니다.
- 오가노이드가 들어있는 각각의 웰에서 차단 버퍼를 P-200 피펫으로 제거합니다. P-200 팁을 통해 오가노이드를 피펫팅하지 마십시오.
- 1X PBS(시료당 300-500 µL)에 5 µg/mL 농도의 DAPI(D9542)를 추가하여 핵 염색을 준비합니다.
- DAPI 염색액을 각각의 시료에 추가하고 실온에서 15-20분 동안 배양합니다.
- 1X PBS(D8537)로 3회 세척하며, 각 세척은 10-15분 동안 수행됩니다.
- 시료는 공초점 현미경에서 이미지를 얻을 준비가 되었습니다.
오가노이드 적격 시약
Loading
오가노이드 적격 항체