Conferma® ELISA: 설계에 따른 시료 검출 및 분석 일관성
강력한 시료 검출 및 장기간 분석에서 일관성이 필요할 때는 Conferma® ELISA를 사용해보세요. 머크의 ELISA는 주요 시약부터 완제품 분석까지 로트 간 일관된 성능에 집중적으로 주력하여 자체적으로 개발 및 제조되었습니다.
Conferma® ELISA의 원칙 요약:
- 품질 관리(낮음, 중간, 높음)를 포함하는 완전한 96웰 분석
- 핵심시약은 로트별로 물리화학적으로 엄격하게 평가됨
- 재현성 확인을 위해 확립된 gold standard
- 로트 출하 테스트로 내인성 시료(endogenous sample)와의 가교를 확립
그림 1.Conferma® ELISA는 높은 수준의 시료 검출 및 로트 간 일관성을 제공합니다. (A.) 분석물 TNF-α, IL-6, IL-8, MCP-1에 대해 Conferma® ELISA를 사용한 정상 및 질병 혈청 시료에서 시료 검출 백분율(검출 한계(LOD) 초과 데이터에 대해). (B.) TNF-α ELISA의 완제품 키트 검사 예시. 3개의 로트에서 얻은 교정 곡선을 수학적 유사성에 대해 비교하였으며 1 값은 완벽한 평행성으로 간주됩니다. 로트 1, 2, 3은 각각 파란색, 노란색, 마젠타색의 선으로 표시됩니다. 로트 1에 대한 로트 2의 평행성은 0.983이었으며 로트 1에 대한 로트 3은 0.992였습니다.
Conferma® ELISA 방법 소개
연구 전용(RUO) 분석은 초기 연구 단계부터 임상시험까지 광범위한 연구에 사용됩니다. RUO 태그는 제조업체에 규제적 부담을 주지 않지만, ICH M10 지침1 같은 문서는 최종 사용자에게 연구의 특성에 따라 시행하도록 요구하는 엄격한 룰을 보여줍니다. 연구의 이런 영역을 해결하기 위해 고강도 검증에 끄떡없으면서도 모든 연구자가 규격품으로 사용할 수 있는 분석을 만드는 것이 필요합니다. 이를 염두에 두고 당사는 엄격한 QC 절차를 사용하면서 중요한 시약에 대한 자세한 평가와 엄격한 R&D 테스트를 수행합니다. Conferma® ELISA 방법의 각 단계에 대한 상세 정보를 알아 보려면 계속 읽어보세요.
Conferma® ELISA가 작동하는 방법
Conferma® ELISA는 샌드위치 ELISA 형식을 따릅니다. 샌드위치 ELISA는 시료의 항원 수준을 측정하고 이를 유사한 표적이 알고 있는 농도 수준에서 (일반적으로 연속 희석된 농도들과) 반응한 표준 곡선과 비교하는 일반적인 효소결합면역흡착분석(ELISA) 절차입니다. 항원은 포집 항체와 검출 항체라는 두 개의 항체 사이에 "샌드위치"됩니다. 이러한 항체는 각각 다클론 항체 또는 Conferma® ELISA와 마찬가지로 단클론 항체(mAb)가 될 수 있습니다. 샌드위치 ELISA는 바이오마커를 분석하기 위한 항체 검출에 있어 더 민감하고 독특한 유형의 ELISA 중 하나로 여겨집니다. 올바른 단백질이 식별되었는지 확인하기 위해서 두 개의 독특한 에피토프가 필요하기 때문입니다. 그림 2는 이러한 Conferma® 분석법이 작동하는 방법을 나타냅니다.
그림 2.Conferma® ELISA가 작동하는 방법. Conferma® ELISA는 샌드위치 ELISA 방법을 사용하여 바이오마커 측정을 위한 항체를 검출합니다. 여기에는 96웰 플레이트에서 포집 항체를 사전 코팅하고, 표적이 포함된 시료를 추가하고 표준 물질을 추가하는 것이 포함됩니다. 바이오틴 표지된 검출 항체를 웰에 추가하고 horseradish peroxidase (HRP)-streptavidin과 함께 배양하여 샌드위치를 완성하고 농도 측정을 위한 신호를 제공합니다.
주요 시약 검증
단클론 항체 및 재조합형 교정 단백질(표준 물질/QC)인 Conferma® 주요 시약은 미국 캘리포니아주와 이스라엘에 소재한 머크의 센터에서 자체적으로 생산됩니다. 폭넓은 검사를 통해 시약의 유사성 및 성능을 확인합니다. 예를 들어, 교정 단백질은 UniProt에 공개된 성숙 시퀀스과 아주 유사하며 해당 분석의 mAb는 이에 대해 높은 친화성을 가집니다.
Conferma® 주요 시약을 검사하기 위해 다음의 물리화학적 기술을 사용합니다.
- 질량분석법(LC-MS/MS & RP-LC-UV-MS, 그림 3 및 표 1): 단백질의 시퀀스를 제공하고 측정된 질량을 결정
- SPR(표면 플라즈몬 공명, 표 2): 각 mAb의 표준 물질에 대한 높은 친화성(KD <0.5 nM) 확인
- AAA(아미노산 분석): 단백질 농축을 위한 황금 표준 물질
그림 3.LC-MS/MS 분석. LC-MS 분석에 기반한 IL-6 Conferma® ELISA 교정물질 두 가지 로트에 대한 시퀀스 커버리지. 파란색 강조는 IL-6의 식별된 시퀀스를 보여줍니다.
그림 4.분석 검사 데이터의 예시. (A.) Conferma® MCP-1 ELISA에 대한 시료 평행성 예시. 희석 및 원래 값으로 재계산된 높은 수준의 표적 단백질이 포함된 내인성 혈청 시료 5종. (B.) Conferma® TNF-α ELISA의 시료 회수율 검사 예시. 양이 알려진 3가지 재조합형 단백질로 스파이크된 인간 혈청 시료 5종. 회수율은 범위 및 평균값으로 표현됩니다(예를 들어 TNF-α 혈청 = 85%~105%, 평균 = 95%).
로트 간 일관성
ELISA는 반복되는 일회성 사용이자 지속적인 종단 연구의 일부로서 실험실의 실험 전략의 핵심 부분을 구성합니다. 두 경우에서 분석이 장기간에 걸쳐 일관되게 수행되고 있는지 아는 것은 핵심 고려사항입니다. Conferma® ELISA는 키트를 제조하기 전 로트 간 주요 시약 검사, 내부 참조 물질에 대해 완제품 키트 확인, 장기간 추세 차트에 기록된 데이터가 포함된 내인성 시료 가교로 시작합니다(표 4). 이 검사에서 얻은 데이터의 예시는 그림 1B(표준 곡선 비교/평행성) 및 표 5(시료 로트 간 가교)에서 보여 줍니다.
Conferma® ELISA 제품
Conferma® ELISA는 강력한 시료 검출 및 동적 범위를 제공하기 위해 로트별로 설계 및 검사됩니다. 이를 달성하기 위해 사용되는 방법 및 프로토콜은 현재 산업에서 적용되고 있는 가장 최신 방법 및 프로토콜 중 일부입니다. 그 결과는 전달을 위해 설계된 분석입니다.
각 분석에는 두 가지 주요 문서인 분석의 검사 과정을 자세히 알려주는 검증 보고서와 아래 링크된 각각의 제품 페이지에서 찾을 수 있는 로트별 시험성적서가 있습니다. 이러한 페이지에서 각 ELISA에 대한 프로토콜도 찾을 수 있습니다.
Conferma® ELISA 공정의 상세 정보에 대해 더 자세히 알아보려면 이 웨비나를 통해서 시청할 수도 있습니다.
연구 목적 외 사용 금지. 진단 절차에 사용 금지.
참고문헌/추가 자료