Ekstrakcja do fazy stałej (SPE)
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest techniką przeznaczoną do szybkiego, selektywnego przygotowania próbki i oczyszczania przed analizą chromatograficzną (np. HPLC, GC, TLC). W SPE, jeden lub więcej analitów z ciekłej próbki jest izolowanych poprzez ekstrakcję, podział i/lub adsorpcję na stałej fazie stacjonarnej.
Nagrodzone kategorie
Odkryj różnorodne materiały do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i przygotowania próbek QuEChERS. Dostępne są wkłady, probówki, płytki i wiele innych.
Osiągaj precyzyjne separacje dzięki naszej bogatej kolekcji kolumn HPLC. Zwiększ retencję, rozdzielczość i selektywność. Zamów już dziś.
Osiągnij doskonałą wydajność GC dzięki naszym kolumnom, materiałom eksploatacyjnym i akcesoriom. Poznaj ofertę Supelco®.
Ekstrakcja do fazy stałej (SPE) jest techniką przeznaczoną do szybkiego, selektywnego przygotowania próbki i oczyszczania przed analizą chromatograficzną (np. HPLC, GC, TLC). W SPE, jeden lub więcej analitów z ciekłej próbki jest izolowanych poprzez ekstrakcję, podział i/lub adsorpcję na stałej fazie stacjonarnej.
Przygotowanie próbki za pomocą SPE zmienia oryginalną matrycę próbki w prostsze środowisko matrycy. Sprawia to, że próbka jest bardziej odpowiednia do późniejszej chromatografii analitycznej, często upraszczając i poprawiając końcową analizę jakościową i ilościową. Prostsza matryca próbki zmniejsza również wymagania stawiane systemowi analitycznemu, potencjalnie wydłużając jego żywotność.
Optymalna procedura SPE może pozwolić na:
- Zmianę matryc próbek, aby były bardziej kompatybilne z docelową metodą chromatograficzną.
- Stężenie analitów (wzbogacenie śladowe) w celu zwiększenia czułości.
- Usuwanie zakłóceń, które powodują wysokie tło, mylące piki i/lub niską czułość podczas analizy chromatograficznej.
- Ochrona kolumny analitycznej przed zanieczyszczeniami.
- Automatyzacja procesu ekstrakcji.
Jak działa SPE?
W SPE faza stacjonarna (sorbent lub żywica) wiąże analit lub zanieczyszczenie poprzez silne, ale odwracalne interakcje, aby niezawodnie i szybko wyekstrahować interesujący analit ze złożonej próbki.
SPE jest selektywna i wszechstronna, ponieważ dostępnych jest wiele różnych sorbentów i warunków elucji dla różnych analitów i matryc. Typowe sorbenty SPE obejmują:
- Na bazie krzemionki
- Faza odwrócona (C18, C8, cyjan, fenyl)
- Faza normalna (krzemionka, diol, NH2)
- Wymiana jonowa (SAX, WCX, SCX)
- Na bazie węgla
- Na bazie polimerów (różne kompozycje, różne funkcjonalności)
- Inne, na przykład Florisil® (krzemian magnezu) lub tlenek glinu
- Złoża mieszane: Kombinacje prawie wszystkich powyższych w kolejnych warstwach
Strategie SPE
W "Bind-Elute SPE" interesujący analit jest wychwytywany przez sorbent, a zakłócenia matrycy przechodzą przez wkład. W "SPE z usuwaniem zakłóceń" zakłócenia matrycy są wychwytywane na sorbencie, a interesujące anality przechodzą przez niego. Zarówno HybridSPE, jak i QuEChERS metody SPE działają poprzez usuwanie zakłóceń.
Optymalna metoda SPE zależy od struktury analitu, rozpuszczalności, polarności i właściwości lipofilowych (współczynników dystrybucji). Dostępne są przewodniki wyboru, które pomagają wybrać najkorzystniejszą fazę stacjonarną i rozpuszczalnik dla danego zastosowania.
Wspólne zastosowania SPE
SPE jest często stosowane w przemyśle farmaceutycznym, klinicznym i wysokoprzepustowych testach diagnostycznych, kryminalistycznych, środowiskowych i spożywczych/agrochemicznych do analiz związanych z:
- Związki farmaceutyczne i metabolity w płynach biologicznych
- Narkotyki w płynach biologicznych
- Zanieczyszczenia środowiskowe w wodzie pitnej i ściekach
- Pestycydy, antybiotyki lub mikotoksyny w matrycach żywnościowych/rolniczych
- Desalting białek i peptydów
- Frakcjonowanie lipidów
- Witaminy rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Ten artykuł Sigma-Aldrich omawia działanie technologii HybridSPE-Phospholipid i sposób usuwania fosfolipidów.
- Badanie to pokazuje wpływ różnych modyfikatorów fazy ruchomej na separację; modyfikatory mrówczanu przewyższają octan pod względem sygnałów MS (lub czułości) i rozdzielczości chromatograficznej.
- Walidacja oczyszczania próbki moczu za pomocą HLB SPE do analizy opioidów za pomocą LC-MS/MS przy użyciu 96-dołkowej płytki Supel™ Swift HLB.
- Technologia SPE wykorzystuje retencję fosfolipidów, oddziałując z jonami cyrkonu, do selektywnego usuwania fosfolipidów i białek.
- Metodologia wymiany jonowej w ekstrakcji Sold Phase, selektywność przeciwjonów i wymiana jonowa oraz podstawowe kroki.
- Zobacz wszystkie (47)
Powiązane protokoły
- Ryzyko zanieczyszczenia papryki WWA ze względu na narażenie środowiska podkreśla obawy związane z bezpieczeństwem żywności.
- Ekstrakcja i analiza WWA w oliwie z oliwek przy użyciu polimeru molekularnie odciśniętego SPE i GC-MS
- Firma Supelco opracowała kompleksową procedurę przygotowania i analizy próbek do oznaczania BPA w wodzie pitnej.
- Fast, high-resolution separations of procainamide labeled glycans - dextran ladder, human IgG and cetuximab
- In this study, optimized methods are presented for sample preparation and chiral chromatography for the LC/MS analysis of amphetamine and methamphetamine enantiomers in urine.
- Zobacz wszystkie (36)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com