Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME)
Mikroekstrakcja do fazy stałej (SPME) to innowacyjna i czuła technologia przygotowywania próbek bez użycia rozpuszczalników. W oparciu o zasadę adsorpcji/absorpcji i desorpcji, SPME wykorzystuje powlekane włókno do koncentracji lotnych i półlotnych związków z próbki.
Nagrodzone kategorie
Odkryj nasze najwyższej jakości produkty zapewniające dokładne wyniki w HPLC, GC, miareczkowaniu Karla Fischera i nie tylko.
Od analizy śladowej po sprzęt bezpieczeństwa.
Odkryj zaawansowane rozwiązania SPME: inteligentne włókna, włókna z rdzeniem nitinolowym, BioSPME, do wydajnego przygotowywania próbek bez rozpuszczalników.
Osiągnij doskonałą wydajność GC dzięki naszym kolumnom, materiałom eksploatacyjnym i akcesoriom. Poznaj ofertę Supelco®.
SPME jest szeroko stosowane do różnych zastosowań obejmujących próbki środowiskowe, biologiczne i farmaceutyczne, żywność i napoje, smaki i zapachy, kryminalistykę i toksykologię oraz testowanie produktów. Typowe zastosowania obejmują:
- Analizy środowiskowe wody & próbek powietrza
- Analizy przestrzeni nadpowierzchniowej śladowych zanieczyszczeń w polimerach i próbkach stałych
- Analizy zapachów cząsteczkowych
- Analizy smakowe produktów spożywczych
- Analizy kryminalistyczne podpaleń i próbek materiałów wybuchowych
- Analizy toksykologiczne alkoholu we krwi lub narkotyków w moczu i surowicy
Jak działa SPME?
SPME wykorzystuje włókno pokryte fazą ekstrakcyjną: cieczą (polimer), ciałem stałym (sorbent) lub kombinacją obu. Powlekane włókno jest umieszczone w ochronnej igle i przymocowane do uchwytu, który wygląda jak strzykawka.
Kiedy włókno jest wystawione na działanie próbki, anality próbki dzielą się z matrycy próbki do fazy stacjonarnej, aż do ustalenia równowagi. Powłoka włókna ekstrahuje związki z próbki poprzez absorpcję (powłoki ciekłe) lub adsorpcję (powłoki stałe). Po określonym czasie ekstrakcji, włókno jest usuwane i umieszczane bezpośrednio w urządzeniu chromatograficznym, zwykle chromatografia gazowa (GC) lub HPLC, do desorpcji i analizy. Desorpcja analitów w GC odbywa się termicznie, podczas gdy HPLC wykorzystuje rozpuszczalnik do desorpcji do fazy ciekłej.
Zalety SPME
SPME łączy pobieranie próbek analitów, izolację i wzbogacanie w jednym, prostym kroku. Kontrolując polaryzację i grubość powłoki włókien, utrzymując stały czas próbkowania i kontrolując kilka innych parametrów ekstrakcji, SPME pozwala analitykowi zapewnić wysoce spójne i wymierne wyniki z próbek, nawet gdy anality są w niskich stężeniach.
Inne zalety SPME obejmują:
- Bezrozpuszczalnikowy
- Łatwy do zautomatyzowania
- Nieniszczący próbek
- Możliwość zastosowania do prawie każdej próbki lub matrycy
- Włókna są wielokrotnego użytku i niedrogie
- Niewielki rozmiar włókien sprawia, że nadają się do pracy w terenie./li>
- Kompatybilne z oprzyrządowaniem GC lub HPLC
Włókna SPME do analizy GC
Konwencjonalne SPME są używane do ekstrakcji i zatężania analitów do celów analizy GC. Ekstrakcja jest przeprowadzana albo przez bezpośrednie zanurzenie (DI-SPME), gdzie włókno jest bezpośrednio zanurzone w ciekłej próbce, albo przez SPME w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-SPME), gdzie włókno jest eksponowane w fazie gazowej nad próbką.
Supel™ BioSPME do analizy LC-MS
Supel™ BioSPME to bioanalityczna technika mikropróbkowania i przygotowywania próbek stosowana do szybkiej i selektywnej ekstrakcji szerokiego zakresu analitów z próbek biologicznych, jednocześnie odpychając niepożądane makrocząsteczki (np.g., lipidy, białka). Późniejsza analiza jest zwykle przeprowadzana za pomocą LC-MS. Supel™ BioSPME działa poprzez bezpośrednią ekstrakcję, bez wstępnej obróbki próbki i zapewnia niewyczerpującą ekstrakcję opartą na równowadze.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Zalecane włókna w oparciu o typ analitu i masę cząsteczkową; wskazówki dotyczące wyboru włókien SPME do różnych zastosowań.
- Supel™ BioSPME 96-Pin devices enhance speed and simplicity for plasma protein binding studies and LCMS analyses.
- Odpowiedzi i wskazówki dotyczące stosowania techniki mikroekstrakcji do fazy stałej.
- SPME fibers with CAR/PDMS and PDMS/DVB coatings on nitinol core assembly enhance fiber performance for solid phase microextraction.
- Selecting the Appropriate SPME Fiber Coating –Effect of Analyte Molecular Weight and Polarity
- Zobacz wszystkie (27)
Powiązane protokoły
- Aldehydes and ketones are ubiquitous air pollutants. Along with esters and ethers, they are major components of indoor air pollution and are therefore important for industrial hygiene applications.
- Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.
- Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
- High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
- Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt
- Zobacz wszystkie (17)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com
lub zadzwoń +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulatory i aplikacje
Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa.
- Customer Support Request
Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Powiązane materiały wideo