Zastosowania reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR)
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest potężną podstawową techniką biologii molekularnej, która jest wydajną i szybką metodą in vitro do enzymatycznej amplifikacji określonych sekwencji DNA lub RNA z różnych źródeł. Standardowy PCR składa się z docelowego DNA, zestawu syntetycznych starterów oligonukleotydowych, które otaczają docelową sekwencję DNA, termostabilnej polimerazy DNA (zwykle polimerazy Taq) i nukleotydów. Korzystając z termocyklerów, podczas każdego cyklu amplifikacji występują trzy etapy, w tym denaturacja dwuniciowego DNA (dsDNA) do oddzielnego jednoniciowego DNA, annealing starterów do docelowej sekwencji DNA i wydłużanie, w którym polimeraza DNA wydłuża DNA ze starterów, tworząc nowy dsDNA z jedną starą nicią i jedną nową nicią. Nici zsyntetyzowane w jednym cyklu służą jako matryca w następnym, co skutkuje milionkrotnym wzrostem ilości DNA w zaledwie 20 cyklach.
Nagrodzone kategorie
Metody klonowania molekularnego i ekspresji białek oraz protokoły niezawodnego klonowania i silnej ekspresji białek z wektorów ekspresji białek owadów, bakterii i ssaków.
Odczynniki epigenetyczne i zasoby do badania gatunków RNA, metylacji DNA, modyfikacji chromatyny i modyfikacji histonów.
Kompleksowa analiza mikrobiomu jelitowego: Odkryj holistyczne rozwiązanie obejmujące przygotowanie próbek, sekwencjonowanie, bioinformatykę i statystyki. Od 16S do WGS.
Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR)
RT-PCR, czyli PCR z odwrotną transkryptazą, jest odmianą standardowej techniki PCR, która obejmuje amplifikację specyficznego mRNA uzyskanego z bardzo małych próbek. Eliminuje to potrzebę żmudnego procesu oczyszczania mRNA wymaganego w przypadku konwencjonalnych technik klonowania. W przypadku RT-PCR, oprócz standardowych odczynników PCR stosuje się odwrotną transkryptazę i próbkę RNA. Mieszanina reakcyjna jest podgrzewana do 37˚C, co pozwala na wytworzenie komplementarnej kopii cDNA z próbki RNA przez odwrotną transkryptazę. Ten cDNA następnie annealuje do jednego ze starterów, prowadząc do syntezy pierwszej nici. Następuje standardowa PCR, w której ostatecznie generowany jest dsDNA. RT-PCR jest często łączony z PCR w czasie rzeczywistym (qPCR), który jest szeroko stosowany do ilościowego określania poziomów transkryptów w komórkach i tkankach.
Hot Start PCR
Hot Start PCR to technologia, która hamuje polimerazę Taq lub włączanie zmodyfikowanych dNTP podczas ustawiania reakcji, aż do wystąpienia etapu aktywacji cieplnej. Dostępne są różne metody zatrzymywania aktywności polimerazy gorącego startu i obejmują modyfikację chemiczną, metody z udziałem przeciwciał i aptamerów.
Endpoint PCR for Long and Accurate Target Amplification
Endpoint PCR jest często używany do wykrywania obecności celów i względnej obfitości po zakończeniu reakcji. Ograniczona długość sekwencji wytwarzanych podczas standardowego PCR, około 5 kb, jest częściowo przezwyciężana przez włączenie dodatkowych czynników, które zapewniają aktywność "korekty". Długi i dokładny (LA) PCR obejmuje zastosowanie drugiej termostabilnej polimerazy z egzonukleazą 3′→5′ do naprawy końcowych błędnych nukleotydów, co skutkuje znacznie zwiększoną wiernością i zdolnością do amplifikacji celów DNA o długości do 40 kb.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Problemy z PCR i RT-PCR są identyfikowane podczas analizy elektroforezy żelowej, takie jak brak pasm, obecność niespecyficznych zakazów, nadmierne rozmazanie i rozmazanie pasm.
- Cyfrowa PCR umożliwia bezwzględną kwantyfikację i wykrywanie sekwencji mniejszościowych w stosunku do podobnych sekwencji większościowych, takich jak mutacje somatyczne.
- Bromek etydyny jest dobrze znanym i szeroko stosowanym barwnikiem fluorescencyjnym w badaniach biotechnologicznych.
- Reakcja łańcuchowa polimerazy jest jedną z najczęściej stosowanych technik w biologii molekularnej. Proces PCR składa się z trzech głównych etapów: denaturacji, wygrzewania i wydłużania.
- Celem Hot Start PCR jest zahamowanie reakcji PCR w celu zmniejszenia niespecyficznej amplifikacji, zapobiegania tworzeniu się dimerów starterów i zwiększenia wydajności produktu.
- Zobacz wszystkie (82)
Powiązane protokoły
- Poznaj standardowe kroki protokołu PCR i przejrzyj listy odczynników lub parametry cykli. Ta metoda rutynowej amplifikacji DNA metodą PCR wykorzystuje standardową polimerazę Taq DNA.
- Wyżarzanie to proces ogrzewania i chłodzenia dwóch jednoniciowych oligonukleotydów o komplementarnych sekwencjach.
- Learn about methods for calculating oligonucleotide melting temperature (Tm).
- Na zmienność przepływu pracy PCR wpływa źródło próbki, odwrotna transkrypcja i projekt testu, wpływając na odtwarzalność.
- Extract-N-Amp kit protocol provides rapid DNA extraction yielding PCR-ready samples in 15 minutes with optimized PCR ReadyMix.
- Zobacz wszystkie (74)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com