Mikroskopia elektronowa
Mikroskopia elektronowa jest techniką stosowaną do uzyskiwania obrazów o bardzo wysokiej rozdzielczości pojedynczych atomów materiałów i wewnętrznych struktur komórek. Uzyskane obrazy na poziomie atomowym lub mikro- i mezo-struktury mogą być wykorzystane do badania właściwości i zachowania próbki. Jest ona wykorzystywana w materiałoznawstwie, badaniach biomedycznych, kontroli jakości i analizie awarii. Wykorzystanie elektronów jako źródła promieniowania obrazującego pozwala na uzyskanie większej rozdzielczości przestrzennej (w skali dziesiątek pikometrów) w porównaniu do rozdzielczości uzyskiwanej przy użyciu fotonów w mikroskopii optycznej (~200 nanometrów). Oprócz topografii powierzchni, za pomocą mikroskopii elektronowej można uzyskać informacje o strukturze krystalicznej, składzie chemicznym i właściwościach elektrycznych. Mikroskopię elektronową można podzielić na dwie główne kategorie: skaningową mikroskopię elektronową (SEM) i transmisyjną mikroskopię elektronową (TEM).
Nagrodzone kategorie
Materiały akumulatorowe zapewniają powtarzalność danych, wspierając potrzeby badawcze od skali laboratoryjnej do produkcji w celu zapewnienia niezawodnej wydajności.
Odkryj różnorodne nanomateriały węglowe: fulereny, nanorurki, grafen, kropki kwantowe, nanodiamenty. Energia paliwowa, elektronika, badania terapeutyczne.
Rozświetl swoje badania dzięki naszemu kompleksowemu portfolio kropek kwantowych typu rdzeń, rdzeń-powłoka i stopowych kropek kwantowych w różnych składach, rozmiarach, funkcjonalizacjach i zestawach.
Oferujemy kompleksowe portfolio nanomateriałów nieorganicznych i metalicznych, funkcjonalizowanych nanocząstek i zestawów nanomateriałów dla potrzeb badawczych.
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) wykorzystuje wiązkę elektronów o stosunkowo niskiej mocy do obrazowania i interakcji z próbką. Detektory elektronów identyfikują elektrony wtórne na powierzchni i elektrony rozproszone wstecznie w głębszych obszarach. Elektrony wtórne powstają w wyniku nieelastycznych oddziaływań między wiązką elektronów a atomami próbki. Elektrony wstecznie rozproszone generowane są w wyniku oddziaływań sprężystych pomiędzy wiązką elektronów a próbką. SEM wymaga niewielkiego lub żadnego przygotowania próbki i jest znacznie szybsza i mniej restrykcyjna niż inne rodzaje mikroskopii elektronowej. Duże (~200 milimetrów) próbki mogą być bezpośrednio obrazowane po zamontowaniu w uchwycie lub króćcu. SEM powszechnie wykorzystuje spektroskopię rentgenowską z dyspersją energii (EDS lub EDX) do mapowania rozkładu pierwiastków w próbce. Prąd indukowany wiązką elektronów (EBIC) i katodoluminescencja (CL) to inne metody analizy wysokiej jakości obrazów i właściwości optoelektronicznych próbek.
Mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM) wykorzystuje wiązkę elektronów o wysokiej energii do przesyłania elektronów przez próbkę w celu utworzenia obrazu 2D w najwyższej możliwej rozdzielczości. Nanomateriały można analizować za pomocą TEM, aby ujawnić ich strukturę i informacje o składzie na poziomie atomowym. Wybór odpowiedniego uchwytu próbki (siatki TEM) dla różnych rodzajów nanomateriałów ma kluczowe znaczenie dla uzyskania najbardziej szczegółowych informacji. Gdy próbki są zbyt grube, należy je najpierw uczynić wystarczająco cienkimi, aby elektrony mogły się przez nie przemieszczać, najlepiej 100 nanometrów lub mniej. Próbki TEM są następnie montowane na siatce TEM i badane w warunkach ultrawysokiej próżni za pomocą skupionej, intensywnej wiązki elektronów. TEM wykorzystuje wybraną dyfrakcję obszarową (SAD) elektronów przechodzących przez próbkę w celu uzyskania informacji krystalograficznych o materiale próbki. Spektroskopia strat energii elektronów (EELS) i spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX) to metody analizy do pomiaru składu atomowego, wiązań chemicznych, właściwości elektronicznych i lokalnej grubości materiału.
Skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa (STEM) skanuje skupioną wiązkę elektronów (o typowym rozmiarze plamki 0,05-0,2 nm) nad próbką, aby jednocześnie wykonać obrazowanie i mapowanie spektroskopowe, umożliwiając bezpośrednią korelację informacji przestrzennych i danych spektroskopowych.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Nanomateriały do magazynowania energii w akumulatorach litowo-jonowych
- Fluorescencyjne cząstki nanodiamentowe (FND) - Poznaj właściwości i zastosowania cząstek nanodiamentowych.
- Kropki kwantowe to maleńkie cząsteczki lub nanokryształy materiału półprzewodnikowego o średnicy w zakresie 2-10 nanometrów.
- Nanocząstki złota znajdują różnorodne zastosowania, od inżynierii biomedycznej po fotowoltaikę, wykorzystując swoje przestrajalne właściwości optyczne w różnych dziedzinach.
- Narodziny nanotechnologii sięgają przemówienia Feynmana z 1959 r.; manipulacja w mniejszych skalach doprowadziła do powstania nanotechnologii.
- Zobacz wszystkie (43)
Powiązane protokoły
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- Zobacz wszystkie (1)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com