Septa
Dostępna jest szeroka gama ząbkowanych i nie ząbkowanych sept oraz zatyczek tulejowych do stosowania jako tymczasowe zamknięcia złączy szklanych, probówek, butelek, probówek NMR, ampułek i technik kaniulacji w chemii wrażliwej na powietrze. Aby chronić cenną zawartość w naczyniach lub pojemnikach przed atmosferą, nasza gama przegród zapewnia niezawodne uszczelnienie przed powietrzem i wilgocią.
Products
Powiązane zasoby
- Newsletter: A Quest for the Perfect Rubber Septa
Natural rubber septa, also known as sleeve stoppers, have long been used as temporary closures for a myriad of applications in chemistry, pharmaceuticals, R&D and biology, to name a few.
- Article: Molded Thermogreen™ LB-2 Septa
Molded Thermogreen™ LB-2 Septa are manufactured from high quality, low bleed material using the same exclusive rubber formulation as the popular Thermogreen™ LB-2 Septa.
- Brochure: Precision Seal® Septa
Precision Seal® Septa are manufactured under “white room” conditions, from one certified raw material formulation for absolute consistency in all sizes, from lot-to-lot.
Precision Seal septa
Precision Seal® septa są wykonane z certyfikowanej formuły kauczuku naturalnego, aby zapewnić doskonałą szczelność. Nasze septa Precision Seal® nie przesuwają się przez złącze ani nie wyskakują podczas kaniulacji lub pod ciśnieniem i mogą być używane podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi. Dłuższa, stożkowa konstrukcja korka Precision Seal® pasuje do standardowych połączeń stożkowych, zapewniając powierzchnię uszczelniającą, która jest od 50 do 80% większa niż w przypadku standardowych korków tulejowych. Wewnętrzna konstrukcja uszczelki Precision Seal® septa minimalizuje migrację chemikaliów i oparów rozpuszczalników w górę złącza do tulei, która może pęcznieć, przeciekać lub ulec uszkodzeniu w wyniku ekspozycji. Tekstura powierzchni gumy jest podobna do szlifowanego złącza szklanego i jest odporna na ruch po osadzeniu. Nasze septa Precision Seal® są produkowane w warunkach "White Room", z jednej certyfikowanej partii, aby uzyskać absolutną spójność we wszystkich rozmiarach.
Suba-seal septa
Dostarczamy oryginalne Suba-seal septa, które zapewniają najlepszą dostępną jakość zamknięcia obrotowego z ząbkowanym korkiem. Nasze gumowe przegrody Suba-seal są dostępne w różnych rozmiarach, idealne do procedur chemicznych wrażliwych na powietrze i wilgoć. Po przekłuciu za pomocą igły, guma zamyka przebicie, chroniąc zawartość naczynia lub pojemnika przed atmosferą. Dostarczamy również przegrody z gumy silikonowej Suba-seal do zastosowań w wysokich temperaturach (do 200 °C w sposób ciągły) z lepszą odpornością chemiczną w porównaniu z kauczukiem naturalnym i autoklawowalne do zastosowań sterylnych.
Naturalna guma septa (korek tulejowy)
Septa z kauczuku naturalnego są wykonane z kauczuku naturalnego o niskiej gęstości, który może być stosowany do pokrycia łagodnych rozpuszczalników organicznych i roztworów wodnych. Oferujemy przegrody z kauczuku naturalnego w różnych wariantach wymiarowych.
Inne septa i akcesoria
Oferujemy szeroki wybór septa, w tym septa z korkiem rękawowym, septa bez pigmentu, septa ząbkowane i Precision Seal® nasadki septa do odpowiednich zastosowań.
Odkryj naszą kompleksową GC Septa i specjalistyczne narzędzia ręczne, które zapewniają szczelne uszczelnienie w celu utrzymania ciśnienia gazu nośnego wewnątrz systemu i radzenia sobie z wielokrotnym nakłuwaniem igłą strzykawki podczas wstrzykiwania próbek.
Przeglądaj akcesoria do septa, które obejmują pojemniki dozujące, opaski Wrap-it - doskonałe do mocowania gumowych septa do butelek i kolb oraz narzędzie do montażu opasek Wrap-it dostępne w wersji do dużych obciążeń i wersji ekonomicznej.