Merck
ภาพรวมของสเปกโทรสโกปีอะตอม
แผนผังของเครื่องสเปกโตรมิเตอร์การดูดกลืนแสงอะตอมแบบพื้นฐาน ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง, ตัวทำละออง, ตัวกรองแสงโมโนโครมาเตอร์ และตัวตรวจจับ
สเปกโทรสโกปีอะตอมิกใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือสเปกตรัมมวลของตัวอย่างเพื่อกำหนดองค์ประกอบของธาตุ ความยาวคลื่นของพลังงานที่ถูกดูดซับหรือแผ่รังสีโดยอะตอมมีลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละธาตุและสามารถใช้สำหรับการระบุธาตุและการวัดปริมาณธาตุได้   
เทคนิคการวิเคราะห์ที่อาศัยสเปกโทรสโกปีระดับอะตอมถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในเคมีสิ่งแวดล้อม ธรณีวิทยาและวิทยาศาสตร์ดิน การทำเหมืองแร่และโลหะวิทยา วิทยาศาสตร์อาหาร และแพทยศาสตร์
หมวดหมู่แนะนำ
ชุดของสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางเคมีวิเคราะห์ ประกอบด้วยขวดที่มีฉลากสีเหลืองและเอกสารหลายฉบับ เอกสารฉบับหนึ่งเป็นเอกสารรับรอง อีกฉบับหนึ่งเป็นกระดาษที่แสดงกราฟและข้อความ พื้นหลังเป็นสีขาวและไม่มีลักษณะเด่น
มาตรฐาน ICP & AAS
เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปริมาณธาตุร่องรอยในสารอนินทรีย์ด้วยมาตรฐาน AAS และ ICP ที่ได้รับการรับรองของเรา พร้อมสารละลายที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง NIST ได้
ช้อปสินค้า
คอลเลกชันที่หลากหลายของเม็ดยาและแคปซูลทางเภสัชกรรม พวกมันมีรูปร่างและสีต่างๆ รวมถึงสีชมพู, เหลือง, ขาว, น้ำเงิน, และแดง บางแคปซูลเป็นแบบใสหรือทึบแสงพร้อมกับปลายสีต่างๆ
มาตรฐานส่วนผสมของสิ่งเจือปนธาตุอนินทรีย์
เรียกดูวัสดุอ้างอิงของเราที่ประกอบด้วยส่วนผสมของสิ่งเจือปนธาตุอนินทรีย์ตามแนวทาง ICHQ3D สำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์ยาของคุณด้วย ICP หรือ AAS ในการวิเคราะห์ทางเภสัชกรรม
ช้อปสินค้า
ขวดสารเคมีในห้องปฏิบัติการสองขวดบนพื้นหลังสีเหลือง ขวดทางซ้ายมีขนาดใหญ่กว่า มีฝาสีแดงและฉลากที่มีสัญลักษณ์อันตราย ขวดขนาดเล็กทางขวามีฝาสีดำและฉลากสีขาวและเขียว
กรด
ค้นพบช่วงกรดที่หลากหลาย: Supelco® สำหรับการวิเคราะห์, Sigma-Aldrich® สำหรับห้องปฏิบัติการ, SAFC® สำหรับชีวเภสัชกรรม ปรับโซลูชันให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย
ช้อปสินค้า
ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการแบบตั้งโต๊ะ Milli-Q® จำนวนสามเครื่อง ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์ Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 - ระบบกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการประเภท 1 และประเภท 2 พร้อมหน่วยผลิตและถังเก็บน้ำ รวมถึงเครื่องจ่ายน้ำบริสุทธิ์และน้ำบริสุทธิ์พิเศษ จากซ้ายไปขวา ระบบสองระบบแรกมีการออกแบบที่คล้ายกัน โดยมีฐาน โครงสร้างตั้งตรงพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลที่ด้านบน และแขนจ่ายที่สามารถปรับได้ ระบบที่สามมีขนาดกะทัดรัดและมีลักษณะคล้ายกล่องมากขึ้น โดยไม่มีแขนจ่าย
ระบบกรองน้ำสำหรับห้องปฏิบัติการแบบตั้งโต๊ะ Milli-Q®
ระบบ Milli-Q® นำเสนอเทคโนโลยีการกรองน้ำที่ล้ำสมัย ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความต้องการในการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป้าหมายด้านความยั่งยืน และข้อกำหนดสำคัญอื่น ๆ
ช้อปสินค้า
การวิเคราะห์ด้วยสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอม (AAS)
การวิเคราะห์ด้วยสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอม (AAS) ทำงานโดยการวัดปริมาณพลังงานแสงอัลตราไวโอเลต/แสงที่มองเห็นได้ที่ถูกดูดกลืนโดยธาตุ ความยาวคลื่นของแสงที่ถูกดูดกลืนจะสอดคล้องกับพลังงานที่จำเป็นในการกระตุ้นอิเล็กตรอนจากสถานะพื้นฐานไปยังระดับพลังงานที่สูงขึ้น ปริมาณพลังงานที่ถูกดูดกลืนในกระบวนการกระตุ้นนี้จะเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่าง
สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอมด้วยเปลวไฟ (FAA)
การวิเคราะห์ด้วยสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอมด้วยเปลวไฟ (FAA) เกี่ยวข้องกับการทำให้ตัวอย่างของเหลวระเหยและเกิดการแตกตัวเป็นไอร้อนด้วยเปลวไฟ ในเทคนิคนี้ จะมีการดูดและพ่นสารละลายตัวอย่างเป็นละอองฝอยละเอียดเข้าสู่ห้องผสมเพื่อรวมกับก๊าซเชื้อเพลิงและออกซิไดซ์ ก๊าซผสมที่ได้จะถูกนำเข้าสู่หัวเผา ซึ่งเกิดการเผาไหม้และการแตกตัวเป็นไอของตัวอย่าง
สเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอมด้วยเตาแกรไฟต์ (GFAA)
เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยสเปกโทรสโกปีการดูดกลืนแสงอะตอมด้วยเตาแกรไฟต์ (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectroscopy: GFAA) เป็นเทคนิคที่ทันสมัยและมีความไวสูงที่สุดในการประเมินการดูดกลืนแสงอะตอม ด้วยการใช้เครื่องทำอะตอมไมเซอร์แบบเตาแกรไฟต์ อะตอมจะถูกเก็บไว้ในเส้นทางแสงนานกว่าการทำให้เป็นอะตอมด้วยเปลวไฟเล็กน้อย ส่งผลให้ขีดจำกัดการตรวจวัดและความไวต่ำลงอยู่ในช่วงส่วนในพันล้าน (ppb)
สเปกโทรสโกปีการปล่อยแสงด้วยพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ (ICP-OES)
การวิเคราะห์ด้วยสเปกโทรสโกปีการปล่อยแสงด้วยพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ (ICP-OES) วัดแสงที่ปล่อยออกมาโดยอิเล็กตรอนที่ถูกกระตุ้นของธาตุขณะกลับสู่สถานะพื้นฐานที่เสถียร ตัวอย่างจะถูกนำเข้าสู่พลาสมาของก๊าซอาร์กอนและอุณหภูมิสูงจะกระตุ้นอิเล็กตรอนของอะตอมให้ขึ้นไปอยู่ในระดับพลังงานที่สูงขึ้น ธาตุจะถูกระบุโดยความยาวคลื่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของแสงที่ปล่อยออกมาเมื่ออิเล็กตรอนของมันกลับสู่สถานะพื้นฐาน ความเข้มของแสงที่ปล่อยออกมานั้นมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของธาตุในตัวอย่าง
สเปกโตรเมตรีมวลไอออนพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ (ICP-MS)
สเปกโทรเมตรีมวลไอพลาสมาแบบเหนี่ยวนำ (ICP-MS) เป็นชนิดหนึ่งของสเปกโทรเมตรีมวลที่ใช้สำหรับการวัดปริมาณโลหะและสารที่ไม่ใช่โลหะต่างๆ ได้อย่างมีความไวสูงในช่วงความเข้มข้นต่ำกว่า 1 ส่วนในล้านล้านส่วน (ppt) ICP-MS วิเคราะห์ธาตุโดยการแยกธาตุในสนามแม่เหล็กตามอัตราส่วนมวลต่อประจุ (m/z) ของธาตุนั้นๆ
สเปกโทรเมทรีการเรืองแสงด้วยรังสีเอกซ์ (XRF)
สเปกโทรเมตรีการเรืองแสงด้วยรังสีเอกซ์ (XRF) ตรวจจับองค์ประกอบทางธาตุโดยการวัดความยาวคลื่นและความเข้มของรังสีเอกซ์ที่ปล่อยออกมาจากอะตอมที่มีพลังงานในตัวอย่าง ในวิธีนี้ ลำแสงรังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นสั้นจะกระทบกับตัวอย่างและทำให้อิเล็กตรอนในเปลือกชั้นในของอะตอมหลุดออกมา ก่อให้เกิดตำแหน่งว่างหรือ "รู" สิ่งนี้ทำให้อะตอมจัดเรียงการจัดวางอิเล็กตรอนใหม่ โดยอิเล็กตรอนจากเปลือกพลังงานที่สูงกว่าจะกระโดดไปเติมช่องว่างที่เพิ่งเกิดขึ้นและปล่อยแสงเอกซ์เรย์ที่มีลักษณะเฉพาะออกมาในระหว่างกระบวนการนี้ เอกซ์เรย์ที่ปล่อยออกมาจากอะตอมในระหว่างกระบวนการเรืองแสงจะถูกตรวจจับและนำไปใช้ในการระบุและวัดปริมาณตัวอย่าง
การค้นหาเอกสาร
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเฉพาะเจาะจงหรือไม่?
เยี่ยมชมการค้นหาเอกสารของเราเพื่อดูแผ่นข้อมูล, ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
ค้นหาเอกสาร