วิธีการเตรียมตัวอย่าง QuEChERS
QuEChERS เป็นประเภทหนึ่งของการสกัดในเฟสแข็งแบบกระจาย (dSPE) ที่ใช้สำหรับการเตรียมตัวอย่าง QuEChERS เป็นตัวย่อของ ‘Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe’ (รวดเร็ว, ง่าย, ราคาถูก, มีประสิทธิภาพ, ทนทาน และปลอดภัย) วิธีนี้ถูกพัฒนาขึ้นเดิมเพื่อเตรียมตัวอย่างผลไม้และผักสำหรับการวิเคราะห์สารตกค้างของยาฆ่าแมลง แต่ปัจจุบันถูกใช้เพื่อวิเคราะห์สารเคมีประเภทอื่น ๆ รวมถึง PAHs (สารไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติกหลายวง), PCBs (สารไบฟีนิลโพลีคลอรีเนต), PBDEs (สารไดฟีนิลอีเทอร์โพลีโบรมีเนต) และสารหน่วงการติดไฟ แนวคิดนี้ถูกนำเสนอครั้งแรกในปี 2002 และปัจจุบันได้รับการกำหนดไว้ในวิธีการอย่างเป็นทางการของสมาคมชุมชนวิเคราะห์ (AOAC 2007.01) และคณะกรรมการมาตรฐานยุโรป (EN 15662:2008)
หมวดหมู่ที่แนะนำ
มาค้นพบผลิตภัณฑ์การสกัดในเฟสแข็ง (SPE) ของเรา ซึ่งช่วยในการเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อรับประกันการวิเคราะห์โครมาโทกราฟีที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงตลับ SPE แผ่น SPE ท่อสกัด เครื่องมือ SPE แบบกระจายตัว และอุปกรณ์เสริม
บรรลุประสิทธิภาพ GC ที่เหนือกว่าด้วยคอลัมน์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์เสริมของเรา ค้นพบผลิตภัณฑ์จาก Supelco®
แหล่งจัดหาตัวทำละลายของคุณ: ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณจากแบรนด์ Supelco®, SigmaAldrich® และ SAFC® ซึ่งครอบคลุมการใช้งานด้านการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ และชีวเภสัชภัณฑ์ สั่งซื้อออนไลน์ได้
บรรลุการแยกสารอย่างแม่นยำด้วยคอลเลกชันคอลัมน์ HPLC ที่หลากหลายของเรา ปรับปรุงการเก็บรักษา การแยกความละเอียด และความเลือกสรร สั่งซื้อวันนี้เลย
การสกัด
ตัวอย่าง QuEChERS
เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของสารวิเคราะห์ให้ได้สูงสุดจากแมทริกซ์พื้นฐาน สารวิเคราะห์ที่ต้องการจะถูกสกัดออกจากแมทริกซ์ตัวอย่างโดยใช้ตัวทำละลายที่ผสมได้กับน้ำ (โดยทั่วไปคืออะซีโตไนไตรล์) ร่วมกับเกลือและความเข้มข้นสูงของสารบัฟเฟอร์ การเลือกตัวทำละลายมีความสำคัญเพื่อลดการสกัดร่วมของสารประกอบ เกลือถูกใช้ในขั้นตอนการสกัดเพื่อสร้างการแยกเฟส โดยทำหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์เพื่อปรับค่า pH และกำจัดน้ำออกจากตัวอย่าง
การทำความสะอาด QuEChERS
การทำความสะอาดตัวอย่างช่วยลดการรบกวนในขั้นตอนการวิเคราะห์ต่อไป เนื่องจากการรบกวนอาจทำให้อุปกรณ์วิเคราะห์เสียหาย และทำให้การระบุและวัดปริมาณสารวิเคราะห์เป้าหมายเป็นไปอย่างซับซ้อน ต่างจากวิธีการทำความสะอาดตัวอย่างแบบดั้งเดิมที่ใช้ท่อ SPE ใน QuEChERS การทำความสะอาดถูกทำให้ง่ายขึ้นโดยการผสมสารดูดซับ SPE ในปริมาณมากกับสารสกัดจากตัวอย่าง สารดูดซับที่ใช้ในการทำความสะอาดจะกำจัดสิ่งรบกวนจากเมทริกซ์ที่ถูกสกัดร่วมไปกับสารวิเคราะห์เป้าหมาย การใช้สารดูดซับ PSA, C18 หรือ GCB (คาร์บอนแบล็คที่ถูกกราไฟต์) จะช่วยกำจัดน้ำตาล ไขมัน สเตอรอล กรดอินทรีย์ โปรตีน แคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์ และสารสีอื่น ๆ ก่อนการวิเคราะห์ด้วย GC-MS/MS หรือ LC-MS/MS สารดูดซับ Z-Sep แบบพิเศษอาจจำเป็นสำหรับการทำความสะอาดเมทริกซ์ที่กำจัดยาก ซึ่งมีสารสีหรือไขมันอยู่
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Supel ™ que Verde ผสมผสานคาร์บอนใหม่เข้ากับซิลิกาเคลือบเซอร์โคเนีย (Z-Sep+) เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการกู้คืนสารกำจัดศัตรูพืชระนาบและการกำจัดสี
- 2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
- Z-Sep sorbents improve fat and pigment extraction in QuEChERs solid phase extraction for sample preparation.
- วิธี QuECHERS สำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชต้องใช้ตัวทำละลายในปริมาณน้อยและสามารถสร้างการกู้คืน 70 - 120% ด้วย RSDS<5% for a wide range of compounds.
- ทดสอบอาหารของคุณสำหรับการปนเปื้อนของ fipronil โดยใช้มาตรฐานการวิเคราะห์ของเราวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองตัวทำละลายและคอลัมน์สำหรับการวิเคราะห์
- ดูทั้งหมด (8)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
- วิธี QuECHERS สำหรับการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชต้องใช้ตัวทำละลายในปริมาณน้อยและสามารถสร้างการกู้คืน 70 - 120% ด้วย RSDS<5% for a wide range of compounds.
- ทดสอบอาหารของคุณสำหรับการปนเปื้อนของ fipronil โดยใช้มาตรฐานการวิเคราะห์ของเราวัสดุอ้างอิงที่ได้รับการรับรองตัวทำละลายและคอลัมน์สำหรับการวิเคราะห์
- ดูทั้งหมด (8)
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com