โครมาโทกราฟีชั้นบาง
โครมาโทกราฟีชั้นบาง (TLC) เป็นวิธีการที่อาศัยความชอบธรรมเพื่อแยกสารประกอบในสารผสม TLC เป็นวิธีการแยกที่มีความหลากหลายสูง และถูกใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ตัวอย่างทั้งแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ TLC สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์สารเกือบทุกประเภท รวมถึงสารกำจัดศัตรูพืช สเตียรอยด์ อัลคาลอยด์ ลิพิด นิวคลีโอไทด์ ไกลโคไซด์ คาร์โบไฮเดรต และกรดไขมัน
หมวดหมู่แนะนำ
เลือกจากแผ่น TLC แบบคลาสสิกที่มีชั้นรองทำจากซิลิกา อลูมิเนียม แก้ว และพลาสติก รวมถึงแผ่น HPTLC แผ่น TLC และ HPTLC ระดับ MS และแผ่น PLC
บรรลุการแยกสารอย่างแม่นยำด้วยคอลเลกชันคอลัมน์ HPLC ที่หลากหลายของเรา ปรับปรุงการเก็บรักษา การแยกความละเอียด และความเลือกสรร สั่งซื้อวันนี้เลย
แหล่งจัดหาตัวทำละลายของคุณ: ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแบรนด์ Supelco®, SigmaAldrich® และ SAFC® ซึ่งครอบคลุมการใช้งานด้านการวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ และชีวเภสัชภัณฑ์ สั่งซื้อออนไลน์ได้
ใน TLC เฟสคงที่คือชั้นวัสดุดูดซับที่บาง ซึ่งมักเป็นซิลิกาเจลหรือออกไซด์ของอลูมิเนียม ที่ถูกเคลือบบนพื้นผิวของแผ่นเฉื่อย ซึ่งโดยทั่วไปเป็นแก้ว พลาสติก หรืออลูมิเนียม ตัวอย่างถูกหยดลงที่ปลายด้านหนึ่งของแผ่น TLC และวางในแนวตั้งภายในห้องปิดที่มีตัวทำละลายอินทรีย์ (เฟสเคลื่อนที่) เฟสเคลื่อนที่เคลื่อนตัวขึ้นตามแผ่นด้วยแรงแคปิลารี และองค์ประกอบของตัวอย่างจะเคลื่อนที่ไปในระยะทางที่แตกต่างกันตามความชอบติดที่แตกต่างกันระหว่างเฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่ เมื่อตัวทำละลายถึงส่วนบนของแผ่น แผ่นจะถูกนำออกจากห้องพัฒนาและทำให้แห้ง องค์ประกอบที่แยกได้จะปรากฏเป็นจุดบนแผ่น และปัจจัยการคงที่ (Rf) ของแต่ละองค์ประกอบจะถูกประเมิน
กระบวนการและหลักการของ TLC
TLC อิงตามหลักการโครมาโทกราฟีแบบคลาสสิก ซึ่งส่วนประกอบของสารผสมถูกแยกออกระหว่างเฟสคงที่และเฟสเคลื่อนที่ของเหลว โดยอาศัยความชอบต่างกันระหว่างสองเฟส
ปัจจัยการกักเก็บ (Rf) ใน TLC
ปัจจัยการกักเก็บ (Rf) ใช้เพื่อวัดการเคลื่อนที่ของสารประกอบตามความยาวของแผ่น TLC Rf ถูกนิยามว่าเป็นระยะทางที่ส่วนประกอบแต่ละตัวเคลื่อนที่ไปหารด้วยระยะทางรวมที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ไป ค่าของมันอยู่ระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งเสมอ
| Rf = | ระยะทางที่ส่วนประกอบเคลื่อนที่ |
| ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ |
โดยทั่วไป ยิ่งสารประกอบจับตัวกับสารดูดซับในเฟสคงที่แน่นมากเท่าไร การเคลื่อนที่ขึ้นบนแผ่น TLC ก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้น เนื่องจากสารดูดซับใน TLC มักเป็นสารที่มีขั้ว สารประกอบที่ไม่มีขั้วจึงมีแนวโน้มเคลื่อนที่ขึ้นบนแผ่นได้เร็วกว่า ส่งผลให้มีค่า Rf สูงขึ้น ในขณะที่สารประกอบที่มีขั้วมีแนวโน้มเคลื่อนที่ช้าลงและมีค่า Rf ต่ำกว่า
การประยุกต์ใช้ TLC
TLC ถูกใช้อย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรมและสาขาการวิจัย รวมถึงอุตสาหกรรมยา การทดสอบทางคลินิก พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารกำจัดศัตรูพืช รวมถึงเครื่องสำอาง การประยุกต์ใช้ TLC ที่ทั่วไป ได้แก่:
- การวิเคราะห์สารตกค้างของยาและยาปฏิชีวนะในตัวอย่างอาหารและตัวอย่างสิ่งแวดล้อม
- การระบุและวัดปริมาณสี สารประกอบ สารกันเสีย และสารให้ความหวานในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง
- การควบคุมคุณภาพและการทดสอบความบริสุทธิ์ของสูตรยา
- การคัดกรองอย่างรวดเร็วและปริมาณสูงก่อนการวิเคราะห์ด้วย HPLC
- การตรวจสอบการเสร็จสิ้นของปฏิกิริยาทางเคมี
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ในบทความนี้เรานำเสนอแอปพลิเคชัน HPTLC และมาตรฐานการวิเคราะห์สำหรับ Ginsenosides
- Discover the history of thin-layer chromatography (TLC) and its key milestones that have shaped analytical chemistry over the past century.
- HPTLC-MS ใช้ในการวิเคราะห์ stevioside และ rebaudioside ในสารให้ความหวานเทียมพืชหญ้าหวานเครื่องดื่มโคล่าและไอโซโทนิคโดยมีการเตรียมตัวอย่างขั้นต่ำ
- Thin layer chromatography (TLC), an analytical technique often used to separate and identify compounds present in a given mixture, can also be used to determine the purity of a particular substance within that mixture
- แผ่น TLC ที่มีซิลิกาเจลยิปซั่มเป็นสารยึดเกาะตามมาตรฐานสากล Pharmacopoeia สำหรับการระบุ Atenolol และ Chlorthalidone ในยาเม็ด
- ดูทั้งหมด (24)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- TLC separation relies on capillary forces to transport substances on a stationary phase after mobile phase transport.
- Powdered black pepper tested for pierine content follows USP guidelines using HPTLC and HPLC for dietary supplements.
- HPTLC ถูกใช้เพื่อวิเคราะห์คาเฟอีนในกาแฟ การกรองกาแฟผ่านตัวกรองเข็มฉีดยา PTFE เป็นการเตรียมตัวอย่างเพียงอย่างเดียว การวัดค่าถูกดำเนินการด้วยเครื่องสแกน TLC
- Silica gel G 254 plates are suitable for analysis of Dextromethorphan following the European pharmacopeia monograph.
- การวิเคราะห์โครมาโตกราฟีบางชั้นเชิงคุณภาพของฟลาโวนอยด์และปริมาณของเทอร์เพนแลคโทนในสารสกัดจากแปะก๊วย Biloba และเม็ด
- ดูทั้งหมด (16)
ค้นหาบทความและขั้นตอนเพิ่มเติม
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com