การพิมพ์ 3 มิติ
การพิมพ์ 3 มิติหรือที่เรียกว่าการผลิตสารเติมแต่งเป็นกระบวนการในการสร้างวัตถุสามมิติจากแบบจำลองดิจิตอลโดยการสร้างวัสดุทีละชั้นอย่างต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นสารเติมแต่ง ขั้นแรกการแสดงภาพ 3 มิติเสมือนของวัตถุจะถูกแสดงโดยใช้การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAD) จากนั้นรุ่นจะ ' หั่น ' เป็นชุดของชั้นแนวนอนเพื่อแปลงการออกแบบเป็นไฟล์ STL (ภาษา tessellation มาตรฐาน) ที่สามารถอ่านได้สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จากนั้นข้อมูลนี้จะถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องพิมพ์และจะมีการกำหนดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ วัตถุสุดท้ายจะถูกสร้างขึ้นครั้งละหนึ่งชั้นโดยมีการเชื่อมแต่ละชั้นและสร้างขึ้นในครั้งก่อน
เนื่องจากความสามารถในการผลิตรูปทรงและโครงสร้างที่ซับซ้อนมากด้วยความแม่นยำสูงและการทำซ้ำจากวัสดุที่หลากหลายการพิมพ์ 3 มิติจึงใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายในด้านการบินและอวกาศยานยนต์การก่อสร้างแฟชั่นอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องประดับการผลิตและการแพทย์ มีเทคนิคมากมายในการพิมพ์วัตถุ 3 มิติที่มีคุณสมบัติทางกลความร้อนและทางเคมีที่แตกต่างกันจากวัสดุในสถานะของเหลวหรือผงหลอมเหลว
Featured Categories
เรามีความหลากหลายของออกไซด์ความบริสุทธิ์สูงและเซรามิกที่มีเทคนิคการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์เฉพาะและขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน
ค้นพบวัสดุนาโนคาร์บอนที่หลากหลาย: ฟุลเลอรีน, นาโนหลอด, กราฟีน, จุดควอนตัม, นาโนไดมอนด์ พลังงานเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์การวิจัยการบำบัด
โลหะแห่งความเป็นเลิศ: ยกระดับ R & D, การผลิตและการควบคุมคุณภาพด้วยข้อเสนอโลหะที่หลากหลายของเรา ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้และความสม่ำเสมอแบบกลุ่มต่อชุด
ค้นหาโพลิเมอร์พิเศษสำหรับการใช้งานโครงสร้างที่มีความแข็งแรงสูงรวมถึงตัวเลือกการพิมพ์เทอร์โมเซตเทอร์โมพลาสติกและ 3 มิติ
Vat Polymerization
การทำโพลิเมอร์ VAT ใช้โฟโตพอลิเมอร์เพื่อรักษาและทำให้เรซินโพลิเมอร์เหลวแข็งตัว Stereolithography (SL) เป็นการพิมพ์ 3 มิติชนิดแรกที่พัฒนาและนำไปจำหน่ายโดยใช้วิธีนี้ เครื่องพิมพ์ SL จะใช้กระจกที่อยู่ในตำแหน่งแกน X-Y เพื่อส่องลำแสงเลเซอร์ไปยังหม้อเรซิ่นเพื่อสร้างภาพตัดขวางของวัตถุ การประมวลผลแสงดิจิตอล (DLP) ใช้โปรเจคเตอร์ที่มีหน้าจอ LCD หรือแหล่งกำเนิดแสง UV เพื่อสร้างแสงแฟลชแต่ละชั้น การพิมพ์ 3 มิติแบบเรซินชนิดนี้รวดเร็วเนื่องจากทั้งเลเยอร์ถูกเปิดออกทั้งหมดในครั้งเดียว การถ่ายภาพแบบ Stereolithography (MLA) ที่สวมหน้ากากจะใช้ไฟ LED หลากหลายชนิดเพื่อส่องแสง UV ผ่านทางโฟโตมาสก์จอผลึกเหลว (LCD)
การสร้างแบบจำลองการสะสมแบบหลอมรวม (FDM)
หลอมรวมการสร้างแบบจำลองการสะสม (FDM) หรือที่เรียกว่าการผลิตเส้นใยหลอมรวม (FFF) หรือการอัดขึ้นรูปวัสดุเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติที่พบมากที่สุดและราคาไม่แพง สปูลของเส้นใยเทอร์โมพลาสติก (เช่น PLA, ABS) จะถูกให้ความร้อนไปยังจุดหลอมเหลวและอัดผ่านหัวฉีดลงบนแท่นซึ่งวัสดุหลอมเหลวจะทำให้เย็นลงและแข็งตัว เทคโนโลยีนี้ใช้ในการฉีดขึ้นรูปและการผลิตพลาสติกที่ทันสมัยสำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน
ผง Bed ฟิวชั่น
ฟิวชั่นเตียงผงเลือกรักษาโพลิเมอร์หรือผงโลหะที่มีแหล่งพลังงานความร้อนเพื่อสร้างวัตถุพลาสติกหรือโลหะที่เป็นของแข็ง ประการแรกผงจะถูกทำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิต่ำกว่าจุดหลอมเหลว จากนั้นลูกกลิ้งจะกระจายชั้นผงที่บางมากบนพื้นผิวของเตียงอาคารก่อนที่เลเซอร์จะผ่านชั้นเพื่อหลอมรวมเข้าด้วยกัน เมื่อชั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วเตียงแป้งจะจมลงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างชั้นถัดไป เลเซอร์เผาแบบเลือก (SLS) อย่างต่อเนื่องเผาผงพอลิเมอร์ด้วยเลเซอร์ การละลายด้วยเลเซอร์แบบเลือก (SLM) เกี่ยวข้องกับผงโลหะละลายอย่างเต็มที่แทนที่จะเผามัน รูปแบบอื่นๆของการผสมผสานเตียงผงโลหะรวมถึงการเผาเลเซอร์โลหะโดยตรง (DML) และการหลอมลำแสงอิเล็กตรอน (EBM)
เจ็ทติ้ง
การพ่นวัสดุใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเพื่อเพิ่มละอองของโฟโตโพลิเมอร์หรือขี้ผึ้งลงบนแผ่นสร้าง แสงอัลตราไวโอเลต (UV) จะช่วยรักษาเลเยอร์ในขณะที่พิมพ์ออกมา การพ่นวัสดุ (MJ) จะนำวัสดุเข้าสู่แฟชั่นที่รวดเร็วและฉลาดมากกว่าจุด ดังนั้นจึงสามารถประดิษฐ์วัตถุหลายชิ้นในสายการผลิตเดียวได้ นอกจากนี้วิธีการนี้ยังช่วยให้สามารถพิมพ์วัสดุที่แตกต่างกันลงในวัตถุเดียวกันได้อีกด้วย เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติแบบ Drop-on-Demand (DOD) ใช้ชุดของหมึกสองชุดเพื่อฝากทั้งวัสดุของวัตถุขั้นสุดท้ายและวัสดุรองรับที่ละลายได้พร้อมกัน
ไปที่เอกสารของเราค้นหาเอกสารข้อมูลใบรับรองและเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Additive manufacturing combined with nanomaterial-based inks enhances material properties, particularly in energy and environmental applications.
- นาโนคอมโพสิตมักถูกกำหนดให้เป็นส่วนผสมระหว่างวัสดุหลัก (เช่นพอลิเมอร์เมทริกซ์) และนาโนฟิลเลอร์ที่มีขนาดน้อยกว่า 100 nm อย่างน้อยหนึ่งขนาด
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
- ดูทั้งหมด (20)
Related Protocols
- Analysis of high- to moderate-nickel cathode materials for lithium-ion batteries, focusing on performance, stability, and structural characteristics.
- Guide for fabricating NMC811 cathode electrodes, detailing procedures for optimal performance in lithium-ion batteries.
- Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
- ดูทั้งหมด (3)
ค้นหาบทความและโปรโตคอลเพิ่มเติม
How Can We Help
ในกรณีที่มีคำถามใดๆโปรดส่ง คำขอการสนับสนุนลูกค้า
หรือพูดคุยกับทีมบริการลูกค้าของเรา:
ส่งอีเมลไป