การจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS)
การจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (หรือที่เรียกว่าการทดสอบ Media Fill) เป็นการทดสอบทางจุลชีววิทยาที่สำคัญ ซึ่งดำเนินการเพื่อประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตแบบปลอดเชื้อ โดยแทนที่ผลิตภัณฑ์ยาหรือเครื่องดื่มด้วยสื่อเพาะเชื้อที่ปลอดเชื้อ การผลิตแบบปลอดเชื้อเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยา อาหาร และเครื่องดื่ม หลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (GMP) กำหนดให้บริษัทยาและเครื่องดื่มต้องดำเนินการทดสอบการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับรองว่าการควบคุมสภาพแวดล้อมมีความเพียงพอที่จะตอบสนองข้อกำหนดพื้นฐานในการผลิตยาปลอดเชื้อผ่านกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ
สื่อเพาะเลี้ยงที่อุดมด้วยสารอาหารจะถูกเลือกตามปริมาณผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเลือกสรร ความใส ความเข้มข้น และความเหมาะสมของสื่อเพาะเลี้ยงสำหรับการฆ่าเชื้อ การทดสอบการจำลองกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อควรเลียนแบบกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อตามปกติให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และรวมถึงขั้นตอนการผลิตสำคัญทั้งหมดที่ตามมา
หมวดหมู่ที่แนะนำ
ค้นพบโซลูชันการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อสำหรับการผลิตยา รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ด้วยเครื่องมือและสื่อเฉพาะทางของเราสำหรับห้องสะอาด อิโซเลเตอร์ และระบบ RABS
ค้นพบสื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์คุณภาพสูง เลือกจากตัวเลือกแบบแห้งหรือแบบพร้อมใช้ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดทางกฎหมาย
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อในการควบคุมคุณภาพทางจุลชีววิทยา: สื่อทดสอบความปลอดเชื้อ, ปั๊ม, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เสริม
เร่งกระบวนการได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วด้วยการทดสอบจุลินทรีย์แบบรวดเร็วโดยใช้ระบบกรองด้วยเมมเบรนครบวงจรของเรา ซึ่งใช้ในทดสอบปริมาณจุลินทรีย์ในตัวอย่าง (bioburden testing) การวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการทดสอบจุลินทรีย์ในกัญชา
ขั้นตอนการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS)
APS ที่ออกแบบมาอย่างดีจะรับประกันการจำลองทุกขั้นตอนการจัดการแบบปลอดเชื้อที่ดำเนินการระหว่างการผลิต ซึ่งรวมถึงการเตรียมและประกอบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ การย้ายภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ไปยังพื้นที่การบรรจุ และทุกขั้นตอนตั้งแต่หลังตัวกรองฆ่าเชื้อจนถึงการปล่อยผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุลงในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
หลังการบรรจุ ภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีสื่อเพาะเลี้ยงควรได้รับการบ่มเพาะเพื่อสังเกตการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ภาชนะที่มีการปนเปื้อนคาดว่าจะแสดงหลักฐานที่สังเกตได้ของการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลังการบ่มเพาะที่เหมาะสม ทุกขั้นตอนที่ออกแบบมาสำหรับการผลิตแบบปลอดเชื้อควรถูกจำลองขึ้นในกระบวนการนี้ รวมถึงการเก็บตัวอย่างและการเจือจางผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย APS ยังมาพร้อมกับการตรวจสอบพื้นผิวและอากาศในพื้นที่ผลิตที่สำคัญ
สื่อเพาะเลี้ยงสำหรับการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS)
สื่อเพาะเลี้ยงที่ใช้ใน APS ควรสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์หลากหลายชนิด รวมถึงแบคทีเรียแอโรบิก ยีสต์ และเชื้อรา (สื่อเพาะเลี้ยงแบบไม่เลือกสรร) สื่อเพาะเลี้ยงจากเคซีนถั่วเหลือง (SCDM) หรือที่รู้จักในชื่อ Tryptone Soya Broth (TSB) เป็นสื่อเพาะเลี้ยงที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดใน APS ของอุตสาหกรรมยา เนื่องจากมีความเลือกสรรต่ำ มีคุณสมบัติส่งเสริมการเจริญเติบโต ความละลายสูง และความใสของสื่อเพาะเลี้ยง
ในการเลือกสื่อเพาะเลี้ยง จะใช้การทดสอบการส่งเสริมการเจริญเติบโตเพื่อรับรองว่าสื่อเพาะเลี้ยงดังกล่าวสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ นี่เป็นขั้นตอนการควบคุมที่จำเป็นสำหรับ APS เนื่องจากผลการทดสอบที่ต้องการคือ “ไม่มีการเจริญเติบโต” จะมีผลถูกต้องได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าสื่อเพาะเลี้ยงมีความสามารถในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ จุลินทรีย์ที่จะถูกทดสอบถูกกำหนดไว้ในตำรายา
สำหรับการทดสอบความปลอดเชื้อในสายการผลิตเครื่องดื่มแบบปลอดเชื้อ สื่อที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดคือ Linden Grain medium (LGM) LGM ให้สารละลายอาหารที่มีความไวและอุดมด้วยสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ เชื้อรา และแบคทีเรีย) ค่า pH จะถูกปรับให้สอดคล้องกับค่า pH ของเครื่องดื่มที่บรรจุผ่านสายการผลิต หลังจากบ่มแล้ว ความขุ่นที่เกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์สามารถตรวจสอบได้ง่าย เนื่องจาก LGM มีสีใสและเหลืองอ่อน
เงื่อนไขการบ่มเพาะสำหรับการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS)
อุณหภูมิการบ่มควรเหมาะสมสำหรับการตรวจหาปริมาณจุลินทรีย์และเชื้อที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อม เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาชนะที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อจะถูกบ่มภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม โดยทั่วไปเป็นเวลา 14 วัน ขั้นตอนทั่วไปคือการใช้สองอุณหภูมิ คือ 7 วัน ที่ 20-25 °C และ 7 วัน ที่ 30-35 °C ตามลำดับ กระบวนการสองขั้นตอนนี้ช่วยให้เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ ก่อนที่แผ่นเพาะเชื้อจะถูกครอบงำโดยการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ความถี่ของการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ (APS)
โดยทั่วไป APS ควรดำเนินการซ้ำสองครั้งต่อปีในอุตสาหกรรมการผลิตยา และหนึ่งครั้งต่อปีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม สำหรับแต่ละกะและแต่ละกระบวนการ ควรดำเนินการ APS สามครั้งในสามวันที่ต่างกัน เพื่อรับรองความเหมาะสมของกระบวนการปลอดเชื้อเบื้องต้นก่อนเริ่มการผลิต นอกจากนี้ APS ควรดำเนินการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในกระบวนการปลอดเชื้อ (เช่น การเปลี่ยนแปลงบุคลากร ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์) และทุกครั้งที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าไม่สามารถรักษาความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ได้
สมมติฐานที่ใช้ในการทดสอบ APS คือ ปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อความปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ เช่น ความปลอดเชื้อของภาชนะบรรจุและฝาปิด รวมถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และขั้นตอนการกรอง ล้วนอยู่ในสภาพที่น่าพอใจและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องแยกต่างหาก ผลลัพธ์จากการทดสอบ APS แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่การปนเปื้อนในระดับหน่วยจะเกิดขึ้นตลอดกระบวนการบรรจุตามปกติ
เยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- สื่อวัฒนธรรมที่มีคุณภาพสูงและพร้อมใช้งานสำหรับการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
- Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
- Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. บทความนี้จะเปรียบเทียบลักษณะของสื่อวัฒนธรรมแต่ละรูปแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยการจัดการและความสะดวกสบาย
- ปรับสื่อวัฒนธรรมเพื่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดพิจารณาสารอาหารและสภาพแวดล้อม
- Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
- ดูทั้งหมด (14)
โปรโตคอลที่เกี่ยวข้อง
- Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
- ดูทั้งหมด (1)
ค้นหาบทความและขั้นตอนการปฏิบัติเพิ่มเติม
เว็บบินาร์ที่เกี่ยวข้อง
ในเว็บบินาร์ครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเติมสื่อของเราจะให้ภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกสื่อสำหรับการจำลองกระบวนการปลอดเชื้อ
ในเว็บบินาร์นี้ เราจะอธิบายถึงข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตในกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ เมื่อเลือกสื่อเพาะเชื้อสำหรับการทดสอบการเติมสื่อเพาะเชื้อ หรือการจำลองกระบวนการผลิตแบบปลอดเชื้อ
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com