ข้ามไปยังเนื้อหา
เข้าสู่ยุคใหม่ของการเตรียมสื่อ
จ่ายสื่อวัฒนธรรมที่ผ่านการอุ่นฆ่าเชื้อและได้มาตรฐาน ISO สูงถึง 100 ลิตรด้วยกระเป๋าใบนี้และ ระบบ ReadyStream ® ใหม่ของเรา !
การเตรียมสื่อวัฒนธรรมตามความต้องการ
ระบบ ReadyStream ® รุ่นใหม่ที่ปฏิวัติวงการนี้จะเตรียมและจ่ายสื่อวัฒนธรรมที่อุ่นร้อนล่วงหน้าได้ถึง 100 ลิตรตามต้องการในเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการเพียงกดปุ่มเดียว
เราคิดค้นนวัตกรรมที่แท้จริงนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาพลังงานพื้นที่และทรัพยากรหลังจากประเมินความเจ็บปวดที่คุณมีกับขั้นตอนการเตรียมสื่อในปัจจุบัน
ด้วย ระบบ ReadyStream ®:
  • ไม่มีการจัดการสื่อที่ขาดน้ำ
  • ไม่มีการฆ่าเชื้อ
  • ไม่จำเป็นต้องมีห้องครัวสื่อ
  • ไม่มีขวดไม่มีการซัก
  • ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
  • ความผันแปรของคุณภาพสื่อน้อยลง
  • มีการอุ่นสื่ออย่างรวดเร็วเพื่อใช้งาน
  • สื่อวัฒนธรรมที่พร้อมใช้งานสูงสุด 100 ลิตรและไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่สามารถพกพาได้
ระบบ ReadyStream ® ได้คิดค้นการเตรียมและการจ่ายสื่อขึ้นมาใหม่หลักการสำคัญคือ ระบบ ReadyStream ® จะเจือจางสื่อที่มีความเข้มข้นด้วยน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อ นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
ข้อดีหลักของ ระบบ ReadyStream ®
นักวิทยาศาสตร์ถือถุงสื่อ ReadyStream
ง่ายต่อการจัดเก็บและพกพาถุงมีเดีย
คุณสามารถพกพาสื่อขนาด 600 ลิตรได้อย่างง่ายดาย ประหยัดพื้นที่ในพื้นที่จัดเก็บและห้องแล็บของคุณ กระเป๋ามีเดีย ReadyStream ® แบบแบนที่สะดวกต่อการพกพาที่จัดส่งมาพร้อมกับสื่อที่มีการบดแห้งสามารถจัดเก็บและพกพาได้ง่ายซึ่งเป็นกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดสำหรับสื่อขนาด 100 ลิตรที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 3 กก. แม้หลังจากเติมน้ำเพื่อสร้างสมาธิ 10 เท่าถุงนี้ก็ยังมีน้ำหนักน้อยกว่า 13 กก.
ระบบ ReadyStream
ระบบ ReadyStream ® มีวัสดุพิมพ์เข้มข้นตามความต้องการซึ่งเจือจางด้วยน้ำปราศจากเชื้อตามความเข้มข้นที่ถูกต้องและจ่ายวัสดุพิมพ์ลงในถุงตัวอย่างของคุณ
ถุงเก็บสื่อ ReadyStream ® ขนาด 3 ลิตรช่วยให้คุณสามารถจ่ายสื่อวัฒนธรรมได้ถึง 30 ลิตรและถุงขนาด 10 ลิตรได้ถึง 100 ลิตร สื่อที่มีความเข้มข้น 10 เท่าสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง 5 วัน
เครื่องนึ่ง ReadyStream
ในการสร้างน้ำเข้มข้นน้ำจะถูกฆ่าเชื้อโดย ชุดแผ่นกรอง ReadyStream ® ก่อนที่จะเข้าสู่ ถุงสื่อ ReadyStream ® ที่มี สื่อวัฒนธรรม GranuCult ® ที่ผ่านการฉายรังสีและเป็นไปตามมาตรฐาน ISO หลังจากขั้นตอนนี้ซึ่งใช้เวลา 20 นาทีสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถเตรียมสื่อได้ถึง 100 ลิตรตามความต้องการ
เครื่องอุ่น ReadyStream
เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ ระบบ ReadyStream ® จะจ่ายสื่อการเพาะเชื้อก่อนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิที่กำหนดไว้ระหว่าง 30 ถึง 42°C และปริมาตรระหว่าง 90 ถึง 9999 มล.
การผนวกรวมเข้ากับการตั้งค่าแล็บที่มีอยู่ของคุณได้อย่างสะดวก
นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้ระบบ ReadyStream ® ที่เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อ ระบบ ReadyStream ® เข้ากับตัวเจือจางผ่านขวดนมระดับกลางที่ทำหน้าที่เป็นที่เก็บสื่อ ซึ่งจะช่วยให้สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้นเช่นการขนส่งขวดภายในห้องปฏิบัติการและการเชื่อมต่อกับตัวเจือจางหลายตัว นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยความสะดวกในการเพิ่มอาหารเสริม
ดูการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับ ระบบ ReadyStream ®
ดูการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์เกี่ยวกับ ระบบ ReadyStream ® ซึ่งแสดงการสาธิตระบบแบบสดและวิธีการใช้งาน นอกจากนี้ให้ดูที่ผู้เชี่ยวชาญของเราในการตอบคำถามบางข้อที่เกิดขึ้นในเซสชัน อย่างไรก็ตามคุณยังสามารถแบ่งปันคำถามของคุณได้เพียงลงทะเบียนกับแพลตฟอร์มของเราเพื่อเข้าถึงการสัมมนาผ่านเว็บและส่งคำถามของคุณ 
พบกับ ระบบ ReadyStream ® ของเรา
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบ ReadyStream ® หรือนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการของคุณเพื่อทำการสาธิต เพียงกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มด้านล่าง