Merck
D7008
Dihydroethidium
≥95% purity, powder
Synonym(s):
2,7-Diamino-10-ethyl-9-phenyl-9,10-dihydrophenanthridine, 3,8-Diamino-5,6-dihydro-5-ethyl-6-phenylphenanthridine, Hydroethidine
เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเอมพิริกัล (Hill Notation):
C21H21N3
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
315.41
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5107482
ชื่อสินค้า
Dihydroethidium, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
pink to very dark red
solubility
chloroform: 20 mg/mL
fluorescence
λex 370 nm; λem 420 nm (for cytoplasm of living cells), λex 535 nm; λem 610 nm (for chromatin of living cells)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN1C(c2ccccc2)c3cc(N)ccc3-c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H21N3/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14/h3-13,21H,2,22-23H2,1H3
InChI key
XYJODUBPWNZLML-UHFFFAOYSA-N
Application
Dihydroethidium has been used as a superoxide probe in bovine pulmonary artery endothelial cell (BPAEC). It has been used to check the in situ generation of ROS (reactive oxygen species).
Redox indicator. Blue fluorescence until oxidized to ethidium.
Packaging
Packaged under Argon.
Other Notes
B-ring reduced analog of ethidium
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dihydroethidium
คลาสการจัดเก็บ
11 - Combustible Solids
มีอะไรเกิดขึ้น?
WGK 3
Not applicable
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA)