เกี่ยวกับสินค้านี้
สูตรเชิงเส้น:
CH3P(O)(OCH3)2
CASE番号:
น้ำหนักโมเลกุล:
124.08
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-052-3
Beilstein/REAXYS Number:
878263
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
บริการทางเทคนิค
ให้เราช่วยเหลือvapor pressure
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
refractive index
n
bp
181 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl methylphosphonate is a phosphorus-containing organic compound, commonly used as a flame retardant. It is also used in the preparation of β-ketophosphonates from esters.
Application
Used to test SXFA-coated SAW chemical sensors for organophosphorous compound detection
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
Used as a chemical agent simulant for testing of protective performance of PSS membranes and functionalized sorbent membranes
Reactant for photocatalytic oxidation
Additive for synthesis of:
- Flame retardant high phosphorous containing unsaturated polyester resin
- UV-cured epoxy acrylate / microencapsulated phase change material
Reagent used in the conversion of esters to ketophosphonates.
ยังไม่พบสินค้าที่ใช่ใช่หรือไม่?
สำรวจสินค้าทั้งหมดของเราภายใต้ Dimethyl methylphosphonate
คำเตือน
Danger
รหัสอันตราย
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
คลาสการจัดเก็บ
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
จุดติดไฟ (°F)
156.2 °F - closed cup
จุดวาบไฟ (°C)
69 °C - closed cup
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
เลือกจากเวอร์ชันล่าสุด:
มีผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วใช่หรือไม่?