Laboratory Filtration
เยื่อหุ้ม Millipore ® ได้สนับสนุนการกรองในห้องปฏิบัติการในภาคการศึกษาเภสัชกรรมและอุตสาหกรรมตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 เราให้บริการเคมีเมมเบรนหลายชนิดรวมถึง MF-Millipore® เซลลูโลสเอสเทอร์, Durapore® PVDF, Millipore Express® และ Polyethersulfone รวมถึง Hydrophilic และ Hydrophobic PTFE
ตัวเลือกที่หลากหลายของแก้วสแตนเลสและที่ใส่แผ่นกรองพลาสติกสำหรับใช้กับแผ่นกรองเมมเบรนแบบตัดสำหรับการกรองของเหลวและก๊าซรวมถึงที่ใส่แผ่นกรองกระบอกสูบตัวเรือนตัวกรองในสายและที่ใส่ตัวกรองสำหรับการกรองสูญญากาศและแรงดัน
ตัวกรองกระบอกฉีดยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อและไม่ผ่านการฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูงนำเสนอในวัสดุเมมเบรนและขนาดรูพรุนที่หลากหลายเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอย่างสำหรับ HPLC, UHPLC, chromatography ไอออน, การทดสอบการสลายตัวและการวิเคราะห์อื่นๆ
กระดาษกรอง Whatman ® สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
เยื่อกรองสำหรับกรองตัวทำละลายอินทรีย์และสารละลายน้ำสำหรับ HPLC และวิธีการวิเคราะห์อื่นๆและสำหรับใช้ในการเตรียมตัวอย่างการชี้แจงการกำจัดอนุภาคการสุ่มตัวอย่างการฆ่าเชื้อตัวกรอง และเทคนิคการแยกตัวและการชะลอตัว
อุปกรณ์กรองสำหรับความเข้มข้นและการเตรียมตัวอย่างทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับการประมวลผลปลายน้ำ
เครื่องกรองสูญญากาศแบบขวดด้านบนและระบบสำหรับการกรองตามปกติของบัฟเฟอร์ตัวทำละลายและสื่อวัฒนธรรมตัวกรองแบบไม่มีกระบอกสำหรับการเตรียมตัวอย่าง HPLC และ UHPLC ช่องกรองแรงดันสำหรับการอบแห้งแบบละลายและแบบผสมและช่องกรองวิเคราะห์สำหรับการทดสอบทางจุลชีววิทยา