Merck
วัสดุพลังงาน
ธาตุโลหะในตารางธาตุ
ด้วยการค้นหาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ๆ สำหรับประสิทธิภาพทางพลังงานและปัญหาพลังงานหมุนเวียน วัสดุของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาและการผลิต ไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ การเก็บกักพลังงาน หรือเซลล์เชื้อเพลิง เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูงของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหมดไป แต่ยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เกลือบริสุทธิ์สูงหกกองเล็ก ๆ แต่ละกองมีสีที่แตกต่างกัน จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในแถวบนพื้นหลังสีขาว จากซ้ายไปขวา เกลือและสูตรเคมีที่สอดคล้องกันคือ: 1) แมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2): เกลือสีขาว, 2) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2): เกลือสีชมพู, 3) แมงกานีส(II)คลอไรด์ (MnCl2): เกลือสีขาวนวล, 4) เหล็ก(III) คลอไรด์ (FeCl3): เกลือสีน้ำตาลส้ม, 5) นิกเกิล(II) คลอไรด์ (NiCl2): เกลือสีเขียว, 6) ทองแดง(II) คลอไรด์ (CuCl2): เกลือสีน้ำเงิน. สูตรเคมีแต่ละตัวถูกเขียนเป็นตัวอักษรสีดำไว้ใต้กองเกลือที่สอดคล้องกัน.
เกลือบริสุทธิ์สูง
เราจัดหาเกลือที่มีความบริสุทธิ์สูงหลากหลายชนิด ทั้งชนิดไม่มีน้ำและชนิดที่มีน้ำ โดยมีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ 99.9% ถึง 99.999% ซึ่งวัดโดยใช้เทคนิคแมสสเปกโทรมิเตอร์แบบพลาสมาเหนี่ยวนำ (ICP-MS) หรือสเปกโทรเมทรีการปล่อยแสงแบบพลาสมาเหนี่ยวนำ (ICP-OES)
วัสดุแบตเตอรี่
ด้วยความเป็นบริสุทธิ์และความสม่ำเสมอที่ไม่มีใครเทียบได้ วัสดุแบตเตอรี่ของเราให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและเชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราได้ข้อมูลที่ซ้ำได้ แม้ในระหว่างการทดลองที่ใช้เวลานาน วัสดุแบตเตอรี่ที่หลากหลายของเรา รองรับทุกความต้องการในการวิจัยของคุณ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการไปจนถึงระดับนำร่อง และแม้กระทั่งการผลิต
คอลเลกชันขวดที่มีลักษณะเฉพาะของ Sigma-Aldrich ภายในส่วนที่ตัดออกของแบตเตอรี่
สำรวจหมวดหมู่เพิ่มเติม
หลอดบรรจุควอนตัมดอทที่มีสีตั้งแต่สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง ไปจนถึงสีแดง แสดงให้เห็นว่าสีที่เปล่งออกมาขึ้นอยู่กับขนาด
ควอนตัมดอท
เพิ่มแสงสว่างให้กับการวิจัยของคุณด้วยพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมของเราของควอนตัมดอทชนิดแกน, แกน-เปลือก, และผสมโลหะในหลากหลายองค์ประกอบ, ขนาด, การปรับแต่งฟังก์ชัน, และชุดอุปกรณ์ 
ดูสินค้า
ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมบริสุทธิ์สูงและชิ้นส่วนโลหะผสมอะลูมิเนียม
โลหะผสมความบริสุทธิ์สูง
เราเสนอการผสมผสานโลหะผสมคุณภาพสูงจากสแตนเลสไปจนถึงโลหะผสมนิกเกิลและไทเทเนียม ซึ่งมีให้เลือกในรูปแบบต่างๆ เช่น ขดลวด แผ่นดิสก์ แผ่นฟอยล์ ผง หรือแท่ง
ดูสินค้า
ภาพแสดงบัตรสามใบที่มีสีต่างกันและติดป้ายว่า "ทอง," "ลิเธียม," และ "ไทเทเนียม" พร้อมสัญลักษณ์และตัวเลขของพวกมัน วางอยู่ข้างๆ ภาชนะโปร่งใสที่บรรจุเศษโลหะ
โลหะบริสุทธิ์สูง
เราให้บริการโลหะบริสุทธิ์สูงที่ผ่านการกลั่นบริสุทธิ์ถึง 99.9% ขึ้นไปในหลากหลายองค์ประกอบและขนาดอนุภาค สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โฟโตโวลตาอิก และการใช้งานเฉพาะทาง
ดูสินค้า
ออกไซด์และเซรามิก
ออกไซด์และเซรามิก
เราให้บริการสารออกไซด์และเซรามิกคุณภาพสูงหลากหลายชนิด ด้วยเทคนิคการสังเคราะห์และการทำให้บริสุทธิ์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมขนาดอนุภาคที่แตกต่างกัน
ดูสินค้า
ภาพของแก้วคาลโคไซด์สองมิติที่ถือในแนวตั้งโดยมือที่สวมถุงมือเพื่อแสดงการเคลือบ
คาลโคเจนได์
วัสดุ 2D chalcogenide และ dichalcogenide ของเราแสดงคุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์, ออปติก, และสารกึ่งตัวนำที่เหนือกว่าสำหรับการใช้งานในด้านการวินิจฉัยทางการแพทย์, ไฟเบอร์ออปติก และการใช้งานในเซลล์แสงอาทิตย์
ดูสินค้า
เมมเบรนและวัสดุสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
เมมเบรนและวัสดุสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง
เราเสนอวัสดุเซลล์เชื้อเพลิงพรีเมียมหลากหลายชนิดเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและ...
ดูสินค้า
การตกตะกอนของสารละลายและการตกตะกอนด้วยไอเป็นสองวิธีที่ใช้ในการสังเคราะห์เพื่อสร้างฟิล์มบางที่มีความแม่นยำสูงและสารเคลือบขั้นสูง
สารตั้งต้นสำหรับการเคลือบด้วยวิธีทางเคมีและทางไอระเหย
สารตั้งต้นสำหรับการเคลือบสารและการเคลือบด้วยไอระเหยคุณภาพสูงของเราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ...
ดูสินค้า
เซลล์แสงอาทิตย์สีฟ้าบาง ๆ ถูกยกขึ้นด้วยมือให้รับแสงอาทิตย์
วัสดุพลังงานแสงอาทิตย์
เราเสนอวัสดุพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทรงพลังและเสถียร, เพอร์รอฟสไกต์, ควอนตัมดอท, และทางเลือกที่ปราศจากสารตะกั่วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของแอปพลิเคชันพลังงานหมุนเวียนของคุณ 