Merck
หน้าแรกบริการCustom Product DevelopmentCHOZN® การออกแบบและพัฒนาสายเซลล์
CHOZN® การออกแบบและพัฒนาสายเซลล์
การสร้างและแยกสายเซลล์หรือโคลนที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้แรงงานมาก แทนที่จะทำเอง คุณสามารถปล่อยให้ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ของคุณมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ ๆ โดยมอบหมายงานวิศวกรรมสายเซลล์ผลิตให้กับทีมพัฒนาแพลตฟอร์ม CHOZN® ของเรา ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญ
เราสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตชีวภาพและการวิจัยของคุณด้วยประสบการณ์หลายปีในการแก้ไขจีโนมสำหรับสายเซลล์รังไข่ของแฮมสเตอร์จีน (CHO) บริการที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณของเราใช้วิธีการชีววิทยาโมเลกุลหลากหลายรูปแบบ รวมถึงเทคโนโลยี CompoZr® zinc finger nuclease (ZFN) ของเราเอง เพื่อสร้างสายเซลล์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการผลิตผลิตภัณฑ์ 
บริการรวมถึง:
  • การออกแบบสายเซลล์ CHO สำหรับการผลิตชีวภาพ
  • การพัฒนาตามความต้องการในสายเซลล์ CHO ของคุณ
  • การพัฒนาสายเซลล์รีคอมบิแนนท์ตามความต้องการภายในสายเซลล์ CHOZN® GS ของเรา
โครงการวิศวกรรมสายเซลล์แต่ละโครงการจะถูกแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน และจะออกใบแจ้งหนี้เฉพาะเมื่อขั้นตอนนั้นเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น เราจะรักษาการสื่อสารทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดกับทีมวิจัยและพัฒนาของท่าน เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น และก้าวสู่ขั้นตอนใหม่เมื่อมีความเห็นพ้องต้องกัน
ขอข้อมูล
กระบวนการจ้างทำภายนอกสำหรับการออกแบบสายเซลล์ CHO และการดัดแปลงพันธุกรรม
ขั้นตอนโครงการสำหรับการพัฒนาสายเซลล์มาตรฐาน
  • ขั้นตอน 1: การเริ่มต้นโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของ ZFN
  • ขั้นตอนที่ 3: การเตรียม ZFN การถ่ายโอนยีน และการยืนยันกิจกรรม
  • ขั้นตอนที่ 4: การโคลนเซลล์เดี่ยวและการวิเคราะห์ลักษณะ
  • ขั้นตอนที่ 5: การทดสอบไมโคพลาสมาและการปลอดเชื้อ รวมถึงการส่งมอบโคลน
ขั้นตอนโครงการในการพัฒนาสายเซลล์มาตรฐาน
  • ขั้นตอนที่ 1: การเริ่มต้นโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ขั้นตอนที่ 2: การสร้างเวกเตอร์การแสดงออก
  • ขั้นตอนที่ 3: การสร้างกลุ่มเซลล์ที่เสถียรและการวิเคราะห์ลักษณะ
  • ขั้นตอนที่ 4: การโคลนเซลล์เดี่ยวและการวิเคราะห์ลักษณะ
  • ขั้นตอนที่ 5: การศึกษาความเสถียรทางพันธุกรรม (ตามความต้องการ)
  • ขั้นตอนที่ 6: การประเมินคุณภาพโปรตีน (ตามความต้องการ)
  • ขั้นตอนที่ 7: การทดสอบความปลอดภัยของโคลนและการถ่ายโอน
  • ขั้นตอนที่ 8: การพัฒนาสื่อเลี้ยง อาหารสัตว์ และกระบวนการผลิตตามความต้องการ (เลือกทำ)
  • ขั้นตอนที่ 9: การสร้างและวิเคราะห์ MCB (ตามความต้องการ)
เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณ เพียงติดต่อทีมของเรา และนักวิทยาศาสตร์จะติดต่อกลับกับคุณ เราจะจัดทำข้อเสนอโครงการที่ระบุรายละเอียดโครงการของคุณอย่างครบถ้วน ซึ่งสามารถเริ่มดำเนินการได้หลังจากได้รับการอนุมัติจากคุณ
การดัดแปลงพันธุกรรมด้วย CompoZr® Zinc Finger Nucleases (ZFNs)
ZFNs เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสร้างสายเซลล์ CHO ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มของโปรตีนจับ DNA ที่ได้รับการออกแบบให้สร้างการแตกสายคู่ใน DNA ที่ตำแหน่งที่ผู้ใช้กำหนด การแตกสายคู่นี้จะกระตุ้นกระบวนการซ่อมแซม DNA ตามธรรมชาติของเซลล์ผ่านทางการรวมตัวแบบโฮโมโลกัส (HR) และการต่อปลายแบบไม่โฮโมโลกัส (NHEJ) โดยใช้โปรโตคอลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมีความน่าเชื่อถือสูง ทีมงานของเราสามารถทำการแก้ไขจีโนมแบบมีเป้าหมายได้ เช่น:
  • สายเซลล์ที่มีการลบยีนเป้าหมาย (knockouts)
  • สายเซลล์ที่มีการแทรกยีนแบบมีเป้าหมาย (การเพิ่ม/knock-in)
  • การปรับเปลี่ยนสายเซลล์
เราเสนอสาร ZFN ในรูปแบบพลาสมิด DNA รวมถึง mRNA นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกอีกอย่างคือ ZFN ที่ติดป้ายเรืองแสง ซึ่งช่วยให้สามารถใช้เทคนิคการคัดแยกเซลล์ด้วยแสงเรืองแสง (FACS) เพื่อได้กลุ่มเซลล์ที่ต้องการที่มีความเข้มข้นสูง
ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการของคุณ
  • ความเชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเภสัชภัณฑ์
  • ตัวเลือกบริการแบบโมดูลาร์ที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ
  • การเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดอย่างประหยัดค่าใช้จ่าย (CompoZr® ZFNs, MISSION® RNAi)
  • สายเซลล์ CHO ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานทันที
  • เอกสารรับรองและระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้
  • การจัดการกำหนดเวลาและผลลัพธ์อย่างทุ่มเท