Merck
บริการคลาวด์ Millicell®
บริการ Millicell® Cloud
ซอฟต์แวร์บนคลาวด์สำหรับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่เชื่อมต่อ 
บริการ Millicell® Cloud Services ให้ความสะดวกในการวิเคราะห์ จัดเรียง และเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่เชื่อมต่อของเรา ซึ่งรวมถึงเครื่องนับเซลล์แบบพกพา Scepter™ 3.0, เครื่องถ่ายภาพเซลล์ดิจิทัล Millicell® DCI และเครื่องวัดโวลต์-มิลลิแอมแปร์ดิจิทัล Millicell® ERS 3.0
  • ติดตามและบันทึกข้อมูลโดยใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รวมข้อมูลจากตัวอย่าง แผ่นทดลอง หรือการทดลองหลายชุดได้อย่างง่ายดาย เพื่อการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน
  • วิเคราะห์แนวโน้มด้วยการเข้าถึงข้อมูลในอดีตได้ทันที
บริการคลาวด์สำหรับเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติแบบพกพา Scepter™ 3.0
ปรับปรุงการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ Millicell® Cloud Services ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ทุกเวลา ทุกที่ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและคุณสมบัติใหม่ที่ทันสมัยและขั้นสูง Millicell® Cloud Services ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ทุกเวลา ทุกที่ พร้อมทั้งมอบเครื่องมือและคุณสมบัติใหม่ที่ทันสมัยและขั้นสูงสำหรับเครื่องนับเซลล์แบบพกพา Scepter™ 3.0
เรียนรู้วิธีอัปเดตและใช้งานซอฟต์แวร์ Scepter™ 3.0 Handheld Cell Counter เวอร์ชันล่าสุด เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่ปรับปรุงใหม่ของ Millicell® Cloud
  • ดูและดาวน์โหลดฮิสโตแกรม จำนวนเซลล์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • คำนวณความเข้มข้นของเซลล์ใหม่ด้วยเครื่องมือคำนวณการเจือจาง
  • เปรียบเทียบข้อมูลด้วยการซ้อนทับฮิสโตแกรม
  • ปรับตั้งค่าเกตหลายจุดเพื่อวิเคราะห์
  • การจัดการข้อมูล
  • ส่งออกข้อมูล
บริการคลาวด์สำหรับ Millicell® DCI Digital Cell Imager
เข้าถึงข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดายแม้อยู่นอกห้องปฏิบัติการ เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ด้วย Millicell® Cloud Services ภาพจะถูกส่งจากเครื่อง Millicell® DCI ไปยังคลาวด์โดยอัตโนมัติผ่าน Wi‑Fi® หลังจากนั้น คุณสามารถดู จัดเรียง และวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ได้ตามต้องการผ่านแอปพลิเคชันบนเว็บ
ดูวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถในการส่งข้อมูลแบบไร้สายของเครื่องมือนี้ เพื่อแสดงผลบนอุปกรณ์อื่น การจัดเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์เพิ่มเติม
  • ดูและดาวน์โหลดภาพดิบ
  • การแก้ไขและปรับแต่งมาสก์
  • การรวมภาพและการคำนวณจำนวนเซลล์ใหม่
  • การจัดการโครงการและการแก้ไข
  • การส่งออกข้อมูล
  • วิเคราะห์แนวโน้มการเติบโต
บริการคลาวด์สำหรับเครื่องวัดโวลต์-โอห์มดิจิทัล Millicell® ERS 3.0
ขยายขีดความสามารถของคุณ Millicell® Cloud มีหน้าจอแสดงผลการวัดที่ครบถ้วน ช่วยให้สามารถแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องวัดโวลต์-โอมมิเตอร์ดิจิทัล Millicell® ERS 3.0 ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ กรองผลการวัดตามโครงการ สายเซลล์ หรือผู้ใช้ รวมข้อมูลจากหลายโครงการ ดำเนินการวิเคราะห์ทางสถิติ และดูหรือจัดการข้อมูลของคุณได้จากแทบทุกที่
ค้นพบคุณสมบัติขั้นสูงของเครื่องวัดโวลต์-โอห์มดิจิทัล Millicell® ERS 3.0 ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Millicell® Cloud.
  • การสร้างกราฟ
  • การแสดงผลแบบแผนที่ความร้อน
  • แสดงข้อมูลเพลท
  • การแก้ไขเพลท
  • การจัดการเพลท
  • ส่งออกข้อมูล
Millicell® Cloud จะสร้างกราฟข้อมูลจาก Millicell® ERS 3.0 โดยอัตโนมัติ และคำนวณค่าเฉลี่ยของการวัดภายในกลุ่มหลุม ทั้งกราฟแท่งและกราฟเส้นสามารถส่งออกเป็นไฟล์ png ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถดึงข้อมูลจากหลายการทดลองได้โดยการเลือกอุปกรณ์ สายเซลล์ โครงการ และชื่อเพลท เพื่อสร้างกราฟอัตโนมัติ
ด้านซ้าย เป็นกราฟแท่งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานไฟฟ้ากับวันที่ทำการทดลอง แสดงความหนาแน่นการเพาะปลูกที่แตกต่างกันสามระดับของเซลล์ไลน์ทั้งสองชนิด ด้านขวา เป็นข้อมูลเดียวกันที่แสดงในรูปแบบกราฟเส้นทับซ้อนกัน
กราฟข้อมูล Millicell® Cloud TEER. A) กราฟแท่ง Millicell® Cloud, B) กราฟเส้น Millicell® Cloud.
ความสามารถที่ขยายตัว การเข้าถึงที่สะดวกขึ้น การวิเคราะห์ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น
บริการบนคลาวด์ ขั้นตอนที่ 1
บริการบนคลาวด์ ขั้นที่ 2
บริการบนคลาวด์ ขั้นที่ 3
ตัวอย่างหน้าจอของ Millicell® Cloud Interface
ขอข้อมูล