Merck
MQuant® StripScan –อย่าคาดเดา ; วัด
 แอปพลิเคชันมือถือ MQuant ® StripScan จะอ่านผลของ แถบทดสอบ MQuant ® ในเวลาไม่กี่วินาที ใช้ประโยชน์จากแอปนี้สำหรับการควบคุมในกระบวนการในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มการควบคุมการฆ่าเชื้อหรือการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
  • pH test
  • การทดสอบกรดแอสคอร์บิก
  • Ammonium test
  • Nitrate testing
  • Nitrite test
  • การทดสอบกรดเปอร์อะซิติก
  • Peroxide test
  • Sulfate test
  • Sulfite test
  • ความแข็งรวม
แถบทดสอบ MQuant ® ของเราให้การตรวจจับพารามิเตอร์แบบกึ่งเชิงปริมาณ เมื่อใช้ร่วมกับแอปจะให้ความแม่นยำแบบดิจิตอลเมื่ออ่านผลลัพธ์ของคุณ
คุณสมบัติ:
  • การอ่านผลที่รวดเร็วแม่นยำและสามารถทำซ้ำได้ - คุณสามารถเชื่อถือผลลัพธ์ดิจิตอลของคุณได้
  • การจัดการข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับและการแบ่งปันเอกสารและผลลัพธ์ที่ง่ายดาย
    • การอ้างอิงสีสากลในขณะนี้ให้ ค่าเพิ่ม das กับแถบทดสอบที่เข้ากันได้ทั้งหมดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    • แอพ MQuant ® StripScan ฟรีมีให้บริการบน Android และ Apple App Store ดาวน์โหลดเลย !
วิธีการวัดพารามิเตอร์โดยใช้แอป ?
ทำการทดสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน
โลโก้ของแอป MQuant ® StripScan สำหรับการอ่านค่าพารามิเตอร์การทดสอบทางเคมีต่างๆอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน MQuant ® StripScan ฟรี
แอปพลิเคชัน MQuant ® StripScan รองรับบนอุปกรณ์มือถือ (สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต) ที่ใช้ iOS 15 และ Android OS 12 หรือสูงกว่า สร้างโปรไฟล์ของคุณในแอปพลิเคชันเพื่อบันทึกผลลัพธ์และบันทึกข้อมูลของคุณ
ในการดาวน์โหลดให้ค้นหา "MQuant® StripScan" ใน Google Play Store หรือใน Apple App Store หรือสแกนรหัส QR จาก การ์ด MQuant ® ที่มาพร้อมกับ การทดสอบ MQuant ® ของคุณ
ดาวน์โหลดแอพมือถือฟรีของคุณเพื่ออ่านค่าแถบทดสอบทันที
ผลไม้รสเปรี้ยวและถ้วยบีเกอร์ที่มีตัวอย่างของเหลวจากผลไม้ซึ่งอยู่ภายใต้การทดสอบกรดแอสคอร์บิกโดยใช้แผ่นทดสอบกรดแอสคอร์บิก MQuant ® ควบคู่ไปกับแผ่นอ้างอิงสี MQuant ® และบรรจุภัณฑ์ของแผ่นทดสอบ
เริ่ม แอปพลิเคชัน MQuant ® StripScan บนอุปกรณ์มือถือของคุณและ เตรียมแถบทดสอบ MQuant ® และการ์ด MQuant ® ของคุณให้พร้อมสำหรับการทดสอบ
แอปพลิเคชัน MQuant ® StripScan ช่วยให้อ่านพารามิเตอร์ทางเคมีได้ง่ายถึง 10 รายการดู ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง 
นักเคมีจะแช่แผ่นทดสอบ MQuant ® ในของเหลวที่บรรจุอยู่ในถ้วยบีเกอร์ขนาดเล็กเพื่อทดสอบพารามิเตอร์ทางเคมี
จุ่มแถบทดสอบลงในตัวอย่างที่เตรียมไว้ประมาณ 2 วินาที สะบัดของเหลวส่วนเกินออกจากแถบทดสอบและเช็ดด้านหลังของแถบทดสอบให้แห้งโดยใช้กระดาษเช็ดมือ
ผู้ใช้เลือกพารามิเตอร์ทางเคมีในแอป MQuant ® StripScan ซึ่งได้รับการทดสอบโดยใช้แถบทดสอบ MQuant ® สำหรับการอ่านผลลัพธ์โดยแอปที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
เลือกพารามิเตอร์การทดสอบที่เกี่ยวข้องในแอปพลิเคชันและทำตามเวลารอที่ระบุโดยนาฬิกานับถอยหลัง
ผู้ใช้วางแผ่นทดสอบ MQuant ® แบบจุ่มลงบนแผ่นอ้างอิงสีอย่างถูกต้องก่อนที่จะอ่านโดยแอป MQuant ® StripScan บนอุปกรณ์
ในระหว่างการนับถอยหลังให้วางแถบทดสอบที่จุ่มลงไว้ตรงกลางในพื้นที่สีเทาของ การ์ด MQuant ®
ผู้ใช้อ่านผลการทดสอบพารามิเตอร์ทางเคมีโดยการสแกนแถบทดสอบ MQuant ® ที่จุ่มลงโดยใช้แอป MQuant ® StripScan บนสมาร์ทโฟน
ก่อนที่การนับถอยหลังจะสิ้นสุดลงให้วางสมาร์ทโฟนบน การ์ด MQuant ® และจัดแนวเครื่องหมายบนการ์ดและหน้าจอ
การอ่านออกเสียงจะถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติ
ผู้ใช้มองที่ผลการทดสอบของพารามิเตอร์ทางเคมีบนแอป MQuant ® StripScan ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน
Get the test result directly from the app screen. ผลการทดสอบทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในโปรไฟล์ของคุณ 
ภาพแสดงกล่องบรรจุภัณฑ์ของแถบทดสอบ MQuant ®, บัตรอ้างอิงสากลและอุปกรณ์สองชิ้นที่แสดงแอป MQuant ® StripScan กำลังทำงาน
ล็อกอินเข้าสู่ เว็บพอร์ทัล MQuant ® ที่ https://www.mquant-stripscan.com/login ที่นี่คุณสามารถจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณดูและวิเคราะห์ผลลัพธ์และแบ่งปันข้อมูลการทดสอบกับสมาชิกในทีมหรือไปยังระบบ LIMS โดยตรง
Related Technical Resources