Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปเครื่องคำนวณแรง G: RCF เป็น RPM
เครื่องคำนวณแรง G: RCF เป็น RPM
แรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) หมายถึงปริมาณแรงที่ใช้เมื่อใช้เครื่องเหวี่ยง เพื่อแปลงจำนวนรอบต่อนาที (RPM) เป็นแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) หรือแรง g ให้ใช้สูตรต่อไปนี้: RCF = (RPM)² × 1.118 × 10⁻⁵ × r. แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ขึ้นอยู่กับความเร็วการหมุนในหน่วย RPM และระยะห่างของอนุภาคจากจุดศูนย์กลางการหมุน เมื่อความเร็วการหมุนถูกกำหนดในหน่วย RPM และระยะห่าง (r) ถูกแสดงในหน่วยเซนติเมตร สามารถคำนวณ RCF ได้
เครื่องคำนวณด้านล่างนี้จะแปลงค่าแรง g (RCF) จากรอบต่อนาที (RPM) หรือในทางกลับกัน เพื่อได้ผลลัพธ์การทดลองและการควบคุมคุณภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้การแยกด้วยเครื่องเหวี่ยงแรงเหวี่ยง ค้นหาค่าแรง g โดยป้อนค่า RPM และรัศมีโรเตอร์ของเครื่องเหวี่ยง หรือคำนวณค่า RPM จากค่าแรง g (x g) และรัศมีโรเตอร์ของเครื่องเหวี่ยง 
ตัวกรองแบบแรงเหวี่ยง Amicon® Ultra ให้การเข้มข้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แม้สำหรับการใช้งานในขั้นตอนหลังการผลิตที่ละเอียดอ่อนที่สุด คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและสั่งซื้อตัวกรอง Amicon® Ultra
คำนวณแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF) เป็น RPM และในทางกลับกัน
เครื่องคำนวณแรงจี — RCF เป็น RPM
แผนภูมิ RPM ที่สามารถดาวน์โหลดได้
การแยกด้วยแรงเหวี่ยงคืออะไร?
การแยกด้วยแรงเหวี่ยง (Centrifugation) คือวิธีการเพิ่มขนาดของสนามแรงโน้มถ่วง เพื่อให้อนุภาคที่อยู่ในสารแขวนลอยได้รับแรงเหวี่ยงรัศมี ซึ่งผลักดันให้อนุภาคเคลื่อนที่ออกห่างจากแกนการหมุน
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์คืออะไร?
แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ (RCF) หรือแรง g คือแรงรัศมีที่เกิดจากโรเตอร์ที่หมุน ซึ่งแสดงในรูปสัมพัทธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลก แรง g ที่กระทำต่ออนุภาคเป็นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลตามความเร็วการหมุน ซึ่งกำหนดเป็นรอบต่อนาที (RPM)
การเพิ่มความเร็วการหมุนเป็นสองเท่าจะทำให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางยังเพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากแกนหมุนด้วย พารามิเตอร์ทั้งสองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกเครื่องเหวี่ยงที่เหมาะสม
สูตรแรงเหวี่ยงสัมพัทธ์ (RCF)
การใช้สูตรแรงจี
RCF หรือแรง g ขึ้นอยู่กับความเร็วการหมุนในหน่วย RPM และระยะห่างของอนุภาคจากจุดศูนย์กลางการหมุน เมื่อความเร็วการหมุนถูกกำหนดในหน่วย RPM และระยะห่าง (r) ถูกแสดงในหน่วยเซนติเมตร RCF สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
สูตรแรง G
แรง g (RCF) = (RPM)² × 1.118 × 10⁻⁵ × r
เมื่อไม่ทราบค่า RPM แต่มีค่าแรง g และรัศมี (r) ให้ คุณสามารถคำนวณ RPM ได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
สูตร RPM
RPM = √[RCF/(r × 1.118)] × 1 × 10⁵
RCF (แรง g) = แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์
r = รัศมีวงหมุน (ซม.)
ตารางแปลง RPM เป็นแรง g (PDF)