เครื่องมือโนมอกราฟความดัน-อุณหภูมิ
การประมาณค่าจุดเดือดและแรงดันไอ
ใช้เครื่องมือควบคุมแบบโต้ตอบด้านบนเพื่อทำให้การคำนวณง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นหรือการระเหยตามความต้องการของคุณ
เครื่องมือ Nomograph ความดัน-อุณหภูมิของเราเป็นการประยุกต์ใช้สมการ Clausius-Clapeyron ซึ่งสมมติว่าความร้อนระเหยเป็นค่าคงที่ในช่วงความดันที่กำหนด สมการ Antoine แก้ไขข้อสมมตินี้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับของเหลวแต่ละชนิดที่กำลังพิจารณา
ป้อนค่าความดันและอุณหภูมิในหน่วยความดันใดก็ได้จาก 5 หน่วย (บรรยากาศ, บาร์, กิโลปาสกาล, ปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ มิลลิเมตรปรอท) และหน่วยอุณหภูมิใดก็ได้จาก 5 หน่วย (องศาเซลเซียส, เคลวิน, ฟาเรนไฮต์, แรนคิน หรือ เรอมูร์)
แหล่งอ้างอิง
- McQuarrie, D. A.; Simon, J. D. Mathematics for Physical Chemistry. University Science Books; 2008.
- Goodman, J. M.; Kirby, P. D.; Haustedt, L.O. Tetrahedron Letters. 2000. 41, 9879-9882.
- Thomson, G. W. Chemical Reviews. 1946. 38 (1), 1-29.