Merck
หน้าแรกการสนับสนุนเครื่องคิดเลขและแอปเครื่องคำนวณการเจือจางสารละลาย
เครื่องคำนวณการเจือจางสารละลาย
สารละลายเจือจางที่มีความเข้มข้นโมลาร์ที่ทราบ
เครื่องมือคำนวณการเจือจางสารละลายนี้ใช้เพื่อคำนวณปริมาตรของสารละลายเข้มข้นต้นแบบที่ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ได้ปริมาตรและความเข้มข้นที่กำหนด เครื่องคำนวณนี้ใช้สูตร M1V1 = M2V2 โดยที่ "1" แทนเงื่อนไขของสารละลายเข้มข้น (คือ ความเข้มข้นโมลาร์และปริมาตรของสารละลายเข้มข้นต้นแบบ) และ "2" แทนเงื่อนไขของสารละลายที่เจือจาง (คือ ปริมาตรและความเข้มข้นโมลาร์ที่ต้องการ) เพื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นโมลาร์เฉพาะตามมวล โปรดใช้เครื่องคำนวณความเข้มข้นโมลาร์ตามมวล (Mass Molarity Calculator) เพื่อเจือจางสารละลายกรดหรือเบสเข้มข้นที่มีความเข้มข้น w/w% ที่ทราบ โปรดใช้เครื่องคำนวณความเข้มข้นโมลาร์ของกรดและเบส (Acid & Base Molarity Calculator)
ค้นพบความสมดุลของ pH ด้วยระบบบัฟเฟอร์ชีวภาพ pHenomenal ของเรา!