Merck
หน้าแรกนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ (NMR)หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว
หลักการ 12 ประการของเคมีสีเขียว
12 หลักการของเคมีสีเขียว
What is Green Chemistry?
เป้าหมายของเคมีสีเขียวคือการลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีต่อสุขภาพของมนุษย์และกำจัดการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงผ่านโปรแกรมการป้องกันที่ยั่งยืนและทุ่มเท เคมีสีเขียวค้นหาทางเลือกสื่อปฏิกิริยาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและในเวลาเดียวกันพยายามที่จะเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาและอุณหภูมิปฏิกิริยาที่ต่ำกว่า
แนวคิดทางเคมีสีเขียวใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ Paul T. Anastas นักเคมีอินทรีย์ที่ทำงานในสำนักงานป้องกันมลพิษและสารพิษที่ EPA และ John C. Warner ได้พัฒนาหลักการสิบสองประการของ Green Chemistry ในปี 1991 หลักการเหล่านี้สามารถจัดกลุ่มเป็น " การลดความเสี่ยง " และ " การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม " 
Would you like to see the 12 Principles in Action? ตรวจสอบ DOZN ™ของเราเชิงปริมาณสีเขียวเคมี Evaluator  
หลักการและตัวอย่างเคมีสีเขียว
การป้องกัน
1. การป้องกัน
มันจะดีกว่าที่จะป้องกันของเสียมากกว่าที่จะรักษาหรือทำความสะอาดของเสียหลังจากที่มันถูกสร้างขึ้น
ตัวอย่าง:  แอนติบอดี ZooMab ® บางชนิด
เศรษฐกิจอะตอม
2. เศรษฐกิจอะตอม
วิธีการสังเคราะห์ควรได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มการรวมตัวกันของวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการเข้ากับผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ XPhos ที่ออกแบบใหม่
การสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลง
3. การสังเคราะห์สารเคมีที่เป็นอันตรายน้อยลง
ในกรณีที่เป็นไปได้ควรออกแบบวิธีการสังเคราะห์เพื่อใช้และสร้างสารที่มีความเป็นพิษต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
ตัวอย่าง: ตัวทำละลายบางชนิดและ Building Blocks
การออกแบบสารเคมีที่ปลอดภัยกว่า
4. การออกแบบสารเคมีที่ปลอดภัยกว่า
ผลิตภัณฑ์เคมีควรได้รับการออกแบบให้มีผลต่อการทำงานที่ต้องการในขณะที่ลดความเป็นพิษ
ตัวอย่าง: เทอร์โมมิเตอร์บางชนิดและ แอนติบอดี ZooMab ®
ตัวทำละลายและตัวช่วยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
5. ตัวทำละลายและตัวช่วยที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
การใช้สารเสริม (เช่นตัวทำละลายสารแยกฯลฯ) ควรไม่จำเป็นหากเป็นไปได้และไม่มีอันตรายเมื่อใช้งาน
Example: Greener Solvents
ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
6. ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
ความต้องการพลังงานของกระบวนการทางเคมีควรได้รับการยอมรับสำหรับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจและควรจะลดลง หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการสังเคราะห์ที่อุณหภูมิแวดล้อมและแรงดัน
ตัวอย่าง: แอนติบอดีเอนไซม์บางชนิดฯลฯ
Use of Renewable Feedstocks
7. Use of Renewable Feedstocks
วัตถุดิบหรือวัตถุดิบควรทดแทนได้แทนที่จะหมดเมื่อใดก็ตามที่สามารถปฏิบัติได้ทางเทคนิคและทางเศรษฐกิจ
ตัวอย่าง: ตัวทำละลายชีวภาพ
ลดอนุพันธ์
8. ลดอนุพันธ์
ควรลดหรือหลีกเลี่ยงการสร้างแหล่งที่มาที่ไม่จำเป็น (การใช้กลุ่มการปิดกั้นการป้องกัน/การป้องกันการสูญเสียการดัดแปลงกระบวนการทางกายภาพ/ทางเคมีชั่วคราว) หากเป็นไปได้เนื่องจากขั้นตอนดังกล่าวจำเป็นต้องใช้น้ำยาเพิ่มเติมและสามารถสร้างของเสีย
การเร่งปฏิกิริยา
9. การเร่งปฏิกิริยา
ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเร่งปฏิกิริยา (เลือกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้) จะดีกว่าตัวทำปฏิกิริยา Stoichiometric
การออกแบบเพื่อการเสื่อมสภาพ
10. การออกแบบเพื่อการเสื่อมสภาพ
ผลิตภัณฑ์เคมีควรได้รับการออกแบบเพื่อให้เมื่อสิ้นสุดการทำงานของพวกเขาพวกเขาจะแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลายไม่อันตรายและไม่ยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อม
Example: สารลดแรงตึงผิวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สำหรับการป้องกันมลพิษ
11. การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สำหรับการป้องกันมลพิษ
วิธีการวิเคราะห์จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถตรวจสอบและควบคุมได้แบบเรียลไทม์ในกระบวนการก่อนการก่อตัวของสารอันตราย
โดยเนื้อแท้แล้วเคมีที่ปลอดภัยกว่าสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ
12. โดยเนื้อแท้แล้วเคมีที่ปลอดภัยกว่าสำหรับการป้องกันอุบัติเหตุ
ควรเลือกสารและรูปแบบของสารที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางเคมีรวมถึงการปลดปล่อยการระเบิดและเพลิงไหม้
ตัวอย่าง: น้ำยา Grignard บางชนิดใน 2 เมธิฟ