Merck
หน้าแรกการสกัดแบบไมโครในสถานะของแข็ง (SPME)คู่มือการเลือกสำหรับเส้นใยของ Supelco SPME
คู่มือการเลือกสำหรับเส้นใยของ Supelco SPME
เคล็ดลับการเลือกและการใช้งานทั่วไป
ใน SPME คุณสามารถดูดซับ Analyte จากตัวอย่างของเหลวโดยการแช่หรือการสกัด headspace หรือตัวอย่างของแข็งโดยการสกัด headspace โดยใช้เส้นใยซิลิกาที่ผสมโพลิเมอร์เคลือบ Analyte ถูกออกแบบมาจากเส้นใยโดยการเปิดเผยเส้นใยในพอร์ตฉีดของ GC หรือในช่อง desorption ของอินเตอร์เฟซ SPME/ HPLC
กำหนดชนิดของไฟเบอร์ที่คุณต้องการตามน้ำหนักโมเลกุลและขั้วของ Analyte
  • น้ำหนักโมเลกุลต่ำหรือสารประกอบระเหยมักจะต้องใช้เส้นใยเคลือบ polydimethylsiloxane (PDMS) 100µM
  • น้ำหนักโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นหรือสารประกอบกึ่งระเหยได้รับการสกัดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเส้นใย 30µM PDMS หรือเส้นใย 7µM PDMS
  • ในการแยกสารวิเคราะห์เชิงขั้วจากตัวอย่างเชิงขั้วให้ใช้ไฟเบอร์เคลือบโพลีอะคริเลตขนาด 85µM
  • analytes ขั้วโลกระเหยมากขึ้นเช่นแอลกอฮอล์หรือ amines จะดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปล่อยได้เร็วขึ้นด้วยเส้นใยเคลือบ polydimethylsiloxane/divinylbenzene (PDMS/DVB) 65µM
  • ไฟเบอร์ PDMS/DVB ขนาด 60 มม. เป็นไฟเบอร์อเนกประสงค์µM รับ HPLC
  • สำหรับการวิเคราะห์สารระเหยในระดับการติดตามให้ใช้ไฟเบอร์ 75µM PDMS/ Carboxen
  • สำหรับการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น (C3-C20) ให้ใช้ Divinylbenzene/Carboxen 50/30 บนไฟเบอร์ PDMS
เส้นใยเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถµM งานร่วมกับตัวทำละลาย HPLC ได้แต่µM เส้นใยที่เคลือบด้วย 100 μ m และ 30 μ m PDMS ไม่สามารถใช้กับเฮกเซนได้ ตัวยึดไฟเบอร์ SPME มีให้เลือกสองรุ่นหนึ่งสำหรับการใช้งานด้วยตนเองและอีกรุ่นสำหรับใช้กับเครื่องขยายอัตโนมัติหรือกับอินเทอร์เฟซ SPME/HPLC ของเรา ทั้งสองเวอร์ชันมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
  • ชุดประกอบดุมเข็มที่แน่นด้วยมือสำหรับการเปลี่ยนเส้นใยอย่างรวดเร็ว
  • หน้าต่างในกระบอกเพื่อระบุไฟเบอร์โดยใช้ฮับรหัสสี
ตัวยึดแบบแมนนวลมีเกจเข็มแบบปรับได้ที่ควบคุมความลึกของการใส่ไฟเบอร์ลงในขวดตัวอย่างหรือพอร์ตฉีด สปริงดึงกลับไฟเบอร์เข้าไปในเข็มป้องกันและกลไกการล็อคจะยึดไฟเบอร์ไว้ในตำแหน่งที่เปิดออกระหว่างการสกัดหรือการคาย
ตัวจับยึดแบบอัตโนมัติมีลักษณะคล้ายกับรุ่นที่กำหนดเอง Autosampler จะควบคุมการเคลื่อนที่ของไฟเบอร์ทำให้สามารถแยกตัวอย่างได้โดยอัตโนมัติ ผู้ถืออัตโนมัติยังจำเป็นสำหรับการใช้งานกับอินเตอร์เฟซ SPME/ HPLC
ตัวเก็บตัวอย่างแบบพกพาของ SPME ซึ่งเป็นตัวเก็บตัวอย่างแบบแมนนวลชนิดพิเศษช่วยให้คุณสามารถรวมสารอินทรีย์จากอากาศหรือน้ำในสนามแล้วเก็บไว้เพื่อขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการ
แอปพลิเคชันทั่วไปสำหรับ SPME ได้แก่:
  • การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมของตัวอย่างน้ำ
  • การวิเคราะห์พื้นที่ว่างของสิ่งสกปรกติดตามในโพลิเมอร์และตัวอย่างที่เป็นของแข็ง
  • การวิเคราะห์กลิ่น PPT
  • การวิเคราะห์รสชาติของผลิตภัณฑ์อาหาร
  • การวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของตัวอย่างการลอบวางเพลิง/วัตถุระเบิด
  • การวิเคราะห์พิษวิทยา: แอลกอฮอล์ในเลือดหรือยาเสพติดในปัสสาวะ/ซีรัม
  • สารลดแรงตึงผิว, การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ