Antisense Oligonucleotides
บทความนี้สรุปกลไกทั่วไปของการปรับยีน antisense และที่สำคัญกว่านั้นข้อควรพิจารณาที่จะคำนึงถึงเมื่อออกแบบ oligonucleotide antisense (ASO) หลังจากหลายทศวรรษของการวิจัยไม่มีกฎการออกแบบที่ยากและรวดเร็วมันยังคงเป็นการทดลองและข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามมีแนวทางที่ต้องปฏิบัติตามซึ่งจะทำให้กระบวนการสามารถจัดการได้มากขึ้น
Section Overview
Design Assistance
ต้องการความช่วยเหลือในการออกแบบ ASO หรือไม่สามารถหาการแก้ไขในโปรแกรมตั้งค่าการสั่งซื้อออนไลน์ได้ใช่หรือไม่ ทีมบริการด้านเทคนิคของเราสามารถให้ความช่วยเหลือได้ โปรดส่งคำขอไปที่ oligotechserv@sial.com
กลไกการมอดูเลต
การมอดูเลตยีนแบบดั้งเดิมของ ASO (โดยปกติจะมีความหมายเหมือนกันกับการปิดเสียงหรือการควบคุมการแสดงออกของยีน แต่มันสามารถใช้เพื่อปรับปรุงการแสดงออกของยีนและอย่างน้อยหนึ่งกรณีมันถูกแสดงให้เห็นว่านำไปสู่การเพิ่มระเบียบของการแสดงออกของยีน) เป้าหมาย mRNA และสามารถเกิดขึ้นในนิวเคลียสหรือ cytoplasm ในนิวเคลียส (pre-mRNA เป็นเป้าหมาย) การปรับมักจะทำงานโดยการเปลี่ยนเส้นทาง polyadenylation1การเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเหตุการณ์2หรือการเชื่อมต่อระหว่าง cleaving internucleotide พันธบัตร3ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจริญเติบโตของ mRNA (รูปที่ 1) ใน cytoplasm (mRNA ผู้ใหญ่เป็นเป้าหมาย) การปรับมักจะทำงานโดยการเปลี่ยนแปลงการแปลโดยไม่ต้องถ่มน้ำลาย4 หรือถ่มน้ำลาย3ซึ่งทั้งสองเกิดขึ้นก่อน/ระหว่างการแปล (รูปที่ 2)
รูปที่ 1 กลไกการปรับยีนที่ใช้ ASO ในนิวเคลียสในกรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม gDNA ในนิวเคลียสจะถูกแปลงเป็น pre-mRNA ASO จากภายนอกในนิวเคลียส hybridizes A) ไปยังสัญญาณ polyadenylation 3 ' มากที่สุดใน pre-mRNA และบล็อก polyadenylation ที่เว็บไซต์นี้จึงเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์อื่นต้นน้ำซึ่งควบคุมการแสดงออกของยีน1 B) ไปยังเว็บไซต์ประกบกันจึงป้องกันการชุมนุมที่เหมาะสมของ spliceosome, ซึ่งนำไปสู่การข้าม Exon และการแสดงออกที่ดีขึ้นของยีนโรค 2 (ไม่ถือว่าเป็น ASO จริงโดยหลายๆคนเหล่านี้มักจะเรียกว่าการสลับขั้ว oligonucleotides [SSO] หรือโดยทั่วไปแล้วการปิดกั้น steric oligonucleotides [SBO]) C) Exon หรือ Intron (ในกรณีนี้เป็นบทนำ) จึงนำไปสู่การแตกแยกโดย RNase H3 ในกรณีส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีการควบคุมที่เข้มงวดเงียบหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญแต่การประมวลผลบางอย่างของ mRNA ที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตามด้วยการส่งออก mRNA ที่เป็นผู้ใหญ่ไปยัง cytoplasm S = ลำดับสัญญาณ Polyadenylation (แม้ว่าจะแสดงเพียงหนึ่งรายการเท่านั้นที่นี่แต่อาจมีมากกว่าหนึ่งรายการต่อหนึ่งทรานสคริปท์)
รูปที่ 2 กลไกการปรับยีนที่ใช้ ASO ใน cytoplasmในกรณีของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม gDNA ในนิวเคลียสคือ 1 จะถูกแปลงเป็น pre-mRNA 2) pre-mRNA จะถูกประมวลผล (หมวก 5 ' และ 3 ' poly [a] หางจะถูกเพิ่ม) และ spliced (อินทรอนจะถูกลบออก) เพื่อผลิต mRNA ที่เป็นผู้ใหญ่และ 3) mRNA ที่เป็นผู้ใหญ่จะถูกส่งออกไปยัง cytoplasm ASO ข้ามพันธุ์กับ mRNA ผู้ใหญ่ใน cytoplasm และเงียบ (ลด) การแสดงออกของยีนโดยก) การเปลี่ยนแปลงการแปลในกรณีนี้การยับยั้งการแปลโดยการขัดขวางการประกอบ ribosomal ที่ฝา 5 '4 (มักจะไม่ถือว่าเป็น ASO ที่แท้จริงนี่เป็นตัวอย่างของ SBO ทั่วไป) หรือ B) ความแตกแยกโดย RNase H (โดยเฉพาะ RNase H1 ในมนุษย์)3 ในกรณีส่วนใหญ่แม้ว่าจะมีการปรับลดลงอย่างมากแต่การแปลก็ยังคงเกิดขึ้น
ASO รับรู้และเชื่อมโยงกับเป้าหมาย mRNA โดยการจับคู่ฐาน Watson-Crick ASO ที่นำไปสู่การแตกแยกของ mRNAs เป้าหมายโดย RNase H (ไม่ว่าจะอยู่ในนิวเคลียสหรือ cytoplasm3) ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยและการรักษาและดังนั้นจึงเป็นที่เข้าใจดีที่สุดในแง่ของกลไกการปรับ การใช้แมกนีเซียมไอออนเป็นโคแฟกเตอร์ RNase H (โดยเฉพาะ RNase H1 ในมนุษย์) จะแยกเส้นใย mRNA ใน mRNA: ดีเอ็นเอ heteroduplex ผ่านการย่อยสลายของพันธะ internucleotide (phosphodiester)5 หลังจากการแตกแยก ASO ยังคงเหมือนเดิมในขณะที่พันธบัตรน้องสาวเก่าตอนนี้ฟรี 3 '-hydroxyl และ 5 '-phosphate กลุ่มบนชิ้นส่วน 5 ' และ 3 ' ตามลำดับของ mRNA ที่ลดลง
Design Considerations
โดยหลักการแล้วการปิดเสียงยีนควรทำได้ง่ายเพียงเลือกลำดับภายใน mRNA เป้าหมายสั่งซื้อ ASO เสริมที่มีส่วนผสมของวัตสัน - คริค - เบส - คู่จากผู้ขายแนะนำให้เข้าสู่ระบบภายใต้การศึกษา (ทั้ง ในหลอดทดลอง หรือ ในร่างกาย) และสังเกตผลที่คาดว่าจะได้รับจากผู้รายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามมีข้อควรพิจารณามากมายที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบ ASO ที่ประสบความสำเร็จ
Hybridization Site
ตามกฎของการจับคู่ฐาน Watson-Crick ASO ควรเชื่อมโยงกับภูมิภาคใดๆของลำดับ mRNA เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม mRNAs จะพับเข้าไปในโครงสร้างรองและแม้แต่โครงสร้างขั้นที่สามซึ่งอาจขัดขวางการผสมข้ามพันธุ์ ASO ดังนั้นควรเลือกพื้นที่แบบไม่พับของ mRNAs เป็นไซต์การผสมข้ามพันธุ์ มีวิธีการในห้องปฏิบัติการเปียกเช่นการทำแผนที่ RNase H ที่มีประโยชน์ในการทำนายเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้6แต่สถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นคือการลองใช้อัลกอริทึมการพับ RNA แบบคาดการณ์เช่น mfold
เมื่อระบุพื้นที่ที่ไม่พับแล้วการพิจารณาขั้นที่สองควรเป็นกรณีที่พื้นที่ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำหรับ spliceosomes, ribosomes, โปรตีนหรือส่วนประกอบ macromolecular อื่นๆ ในอดีตหมวก 5 ', codon เริ่มต้น, 3 ' ภูมิภาคที่ไม่ได้แปล/หาง polyA ได้รับการเลือกเว็บไซต์ที่ดี7 แม้ว่า ASO จะไม่สามารถเปิดใช้งาน RNase H ได้แต่ก็อาจทำให้เกิดการปิดเสียงเนื่องจากจะขัดขวางเครื่องจักรที่จำเป็นสำหรับการเติบโตหรือการแปล mRNA
Nuclease Degradation
ในร่างกาย และ ในหลอดทดลอง, ASO ดีเอ็นเอพื้นเมืองทั้งหมดจะได้รับการแสดงผลอย่างรวดเร็วไร้ประโยชน์โดยกิจกรรม nuclease ในร่างกายแม้ว่า endonucleases และ exonucleases ทั้งสองอาจนำไปสู่การย่อยสลาย8exonucleases ดูเหมือนจะทำส่วนใหญ่ของความเสียหาย9,10 เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ASO ทั้งหมดต้องมีการปรับเปลี่ยนทางเคมีเพื่อต่อต้านการเสื่อมสภาพของนิวไคลด์ แม้ว่าจะมีตัวสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกจำนวนมากสำหรับการปรับเปลี่ยน ASOS5,11 แต่ในที่นี้จะ มีการสำรวจเฉพาะผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนมาตรฐาน OU เท่านั้น (ตารางที่ 1)
สามภูมิภาคของ ASO อาจมีการปรับเปลี่ยน (การเชื่อมโยงระหว่างอินเทอร์นาคลีโอไทด์น้ำตาลและฐาน) และในส่วนที่ตามมาทั้งหมดการปรับเปลี่ยนจะถูกจัดประเภทตามผลหลักของพวกเขาแม้ว่าหลายคนจะมีผลมากกว่าหนึ่งเช่นการปรับเปลี่ยนผลหลัก X: ปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพันผลรอง: ลดผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (โฟกัสของบทความนี้จะยังคงอยู่ในผลหลัก)
ฟอสฟอรัส การดัดแปลงนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถือว่าเป็นรุ่นแรก PS-ASO มีความทนทานต่อนิวไคลด์และดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานครึ่งชีวิตของพลาสมาที่ยาวนานกว่าเมื่อเทียบกับ DNA ASOS9 ทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีประจุลบที่เป็นกระดูกสันหลังซึ่งช่วยให้การเข้าสู่เซลล์ PS-ASO เข้าสู่เซลล์11ได้ง่ายขึ้น ที่น่าสนใจ PS ดูเหมือนจะมีผลกระทบมากขึ้นในการขนส่งและการเข้าสู่เซลล์กว่าที่จะทำในความต้านทานนิวไคลด์12
อย่างไรก็ตาม PS-ASO ไม่ได้รับการป้องกันอย่างสมบูรณ์จากนิวเคลียสได้ลดการผสมข้ามไปยัง mRNAs เป้าหมาย (ดูส่วนความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพัน) และต้องได้รับการบริหารอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากเพื่อรักษาการปรับ11 นอกจากนี้ PS สามารถโต้ตอบกับโปรตีนในร่างกายและดังนั้นจึงนำไปสู่ผลข้างเคียงเชิงลบรวมถึงกิจกรรมของระบบภูมิคุ้มกัน11
เมธิลอาร์เอ็นเอ การดัดแปลงนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ถือว่าเป็นรุ่นที่สอง เมื่อใช้ร่วมกับ PS ใน ASO พบว่า 2 '-OME-RNA ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามประโยชน์ของ PS เพียงอย่างเดียว (เช่นความต้านทานนิวไคลด์ที่เพิ่มขึ้นพลาสม่าครึ่งชีวิตและการดูดซึมเนื้อเยื่อ11)
Methoxyethyl RNA. อนุพันธ์ของ 2 '-me-rna, 2 '-O-methoxyethyl (2'-moe) ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้รับการรวมไว้ในยาที่ได้รับการอนุมัติหลาย 2 คล้ายกับการปรับเปลี่ยน ribonucleotides 2 อื่นๆ 2 '-MOE ส่งผลให้เสถียรภาพดูเพล็กซ์เพิ่มขึ้นเมื่อจับคู่กับเป้าหมาย RNA
Fluoro RNA. แทนที่กลุ่ม 2 '-hydroxyl ใน RNA ด้วยฟลูออรีนอย่างมากเพิ่มอุณหภูมิหลอมละลายเสถียรภาพทางเคมีและความต้านทานต่อนิวเคลียส
การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ดีเอ็นเอของแบคทีเรียมีความถี่ที่สูงขึ้นของ CPG (Cytosine-phosphodiester bond-guanine) dinucleotides ที่ขาด methylation มากกว่าดีเอ็นเอ vertebrate นี่เป็นหลักเพราะ CPG dinucleotides มีการขีดเส้นใต้ในจีโนมกระดูกสันหลังและร้อยละ 80 ของพวกเขามีป้ายกำกับด้วยกลุ่มเมธิล13 เนื่องจากลวดลาย CPG ในแบคทีเรียจะกระตุ้นการทำงานของเซลล์ B, เซลล์ NK, โมโนไซต์และไซโตไคน์ในขณะที่ลวดลายของกระดูกสันหลัง CPG ไม่ได้มีแนวโน้มว่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งวิธีที่ระบบภูมิคุ้มกันรู้จักการติดเชื้อแบคทีเรีย13 ASO ที่มี CPG ที่ไม่มี methylated (CpsG: cytosine-phosphorothioate bond-guanine มีศักยภาพมากขึ้น14) แรงจูงใจกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในลักษณะที่คล้ายกับ DNA ของแบคทีเรียและอาจมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผลกระทบที่รายงานจากการศึกษา antisense ในช่วงต้น
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระตุ้นภูมิคุ้มกันการออกแบบ ASO ขาดรูปแบบ CPG/CpsG ถ้าเป็นไปได้หรืออย่างน้อยผู้ที่ขาดบรรทัดฐานต่อไปนี้ซึ่งก่อให้เกิดการตอบสนองภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุด14:
- purine-purine-CPG-pyrimidine-pyridmidine
เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงเนื่องจากลักษณะที่สมบูรณ์ของลำดับการเลือกไซต์เป้าหมายขั้นตอนที่ดีที่สุดต่อไปคือการแทนที่ cytosine ใน CPG/CpsG ด้วย 5 '-methylcytosine (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าลดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญ15
ความยาวซีเควนซ์
ความยาวที่เหมาะสมมักจะมาจาก 12 ถึง 28 ฐาน6 ลำดับที่สั้นกว่า 12 ฐานจะเพิ่มความน่าจะเป็นของการผสมพันธุ์นอกเป้าหมายในขณะที่ลำดับที่ยาวกว่า 25 ฐานจะเพิ่มโอกาสในการรับเซลล์ที่ลดลง6
การเติมเต็มตัวเอง
ควรตรวจสอบ ASO สำหรับโครงสร้างรองและการสร้างตัวทำให้เป็นตัวทำให้เป็นตัวทำให้เป็นตัวทำให้เกิด oligonucleotide dimmer เนื่องจากอาจรบกวนการผสมข้ามพันธุ์กับลำดับไซต์เป้าหมาย หากเป็นไปได้ให้ออกแบบ ASO ให้มีโครงสร้างรองที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมทั้งไม่มีการสร้างตัวหรี่ เครื่องคำนวณลำดับ oligonucleotide OligoEvaluator ™ ของเราช่วยให้สามารถกำหนดโครงสร้างการขึ้นรูปด้วยตนเองเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว
G-Quartet Structures
ASO ที่มีนิวคลีโอไทด์ C หรือ G สองตัวหรือมากกว่าสามารถสร้างโครงสร้างที่ผิดปกติซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์นอกเป้าหมาย ที่พบมากที่สุดและการศึกษาคือความยาวของฐาน G ซึ่งสามารถนำไปสู่การก่อตัวของ G-quartets16 สี่เหล่านี้ได้รับการแสดงให้เห็นว่าผูกกับโปรตีนรวมทั้งปัจจัยการถอดสคริปต์17ซึ่งอาจเลียนแบบและดังนั้นจึงรบกวนการทำงานของ antisense
หากเป็นไปได้ให้ออกแบบ ASO ที่ไม่มีโพลีจีเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อตัวของสี่แผนภูมิเหล่านี้ อีกครั้งเนื่องจากสิ่งนี้อาจไม่เป็นไปได้ขั้นตอนที่ดีที่สุดต่อไปคือการแทนที่ guanine ด้วย 7 deaza-DG (ตารางที่ 3) ซึ่งจะบล็อกการก่อตัวของสี่18
Functional Motifs
การวิเคราะห์ทางสถิติของการทดลอง PS-ASO พบว่ารูปแบบต่อไปนี้:
- CCAC
- TCCC
- ACTC
- GCCA
- CTCT
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการต่อต้านการรู้สึกที่ดีขึ้นในขณะที่ลวดลายเหล่านี้:
- GGGG
- ACTG
- AAA
- ทีเอ
ลดกิจกรรม antisense19 พบว่ากิจกรรม RNase H เป็นลำดับที่อิสระ20ดังนั้นจึงเชื่อว่าลวดลายที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่ความเสถียรทางอุณหพลศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นของ mRNA: ASO heteroduplex ผ่านความต้องการของการจับคู่ฐาน GC Watson-Crick
Binding Affinity
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระบุไซต์ภายใน mRNA เป้าหมายที่ไม่มีรอยพับและเพื่อให้แน่ใจว่า ASO ยังไม่มีความซับซ้อนในตนเองที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตามข้อควรพิจารณาเหล่านี้เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าการผสมข้ามพันธุ์ถูกต้อง ปัจจัยต่างๆเช่น PS สามารถลดความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพัน ASO สำหรับไซต์เป้าหมาย11ซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพในการต่อต้านความรู้สึก
การปรับเปลี่ยน ASO รุ่นที่สามไม่เพียงแต่จะทนต่อนิวไคลด์แต่ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีผลผูกพัน กรดนิวคลีอิกล็อค (ตารางที่1) ที่มีโครงสร้างวงแหวนที่จำกัดมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของ ASO (การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหลอมละลายต่อการเติมโมโนเมอร์แตกต่างกันไปตั้งแต่ + 4 ถึง + 11°C เมื่อเทียบกับดีเอ็นเอพื้นเมืองเพียง21)
โครงสร้าง
เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลำดับ ASO ตัวอย่างของยาต้านอาการหลายชนิด (ซึ่งมักเป็นวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาวิจัยต่อต้านการรับรู้) ที่ได้รับการอนุมัติหรืออยู่ในการทดลองทางคลินิกมีให้ที่นี่ ยาเหล่านี้เป็นตัวอย่างของ (หรือคาดว่าจะอยู่ในกรณีของผู้ที่อยู่ในการทดลองทางคลินิก) ผลลัพธ์ที่ต้องการทั้งหมดเมื่อพูดถึง antisense: การออกแบบที่ดีกลไกการจัดส่งที่มีอยู่และการปรับที่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์เดียวกันมีความสำคัญต่อความสำเร็จของการทดลองการวิจัย (ASO ของเรามีไว้สำหรับในหลอดทดลองและในรูโวสัตว์ [ ใช้วิจัยเท่านั้น ])
รุ่นแรก ในปี 1998 Fomiversen (ชื่อแบรนด์ Vitravene) เป็นยา antisense ที่ได้รับการอนุมัติครั้งแรก มันถูกใช้ในการรักษา tcytomegalovirus retinitis (CMV) ในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมทั้งผู้ที่มีโรคเอดส์ ยาถูกส่งมอบ โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ ASO 21 เมอร์ที่มีการเชื่อมต่อ PS internucleotide ทั้งหมดมีลำดับต่อไปนี้:
- G * C * G * T * T * T * T * G * C * T * C * T * T * C * T * T * C * T * T * G * C * G
○ * = PS
และทำงานโดยการยับยั้งการแปล mRNA ที่ถอดสคริปต์จากยีน CMV UL12322 ในที่สุดก็ถูกถอนออกจากตลาดเนื่องจากการพัฒนา HAART (การรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ใช้งานสูง) เพื่อรักษา HI Vreduced จำนวนเคส CMV ร้อยละ 75 และทำให้ยอดขายไม่ดี
เนื่องจาก ASO เฉพาะ PS ไม่ได้รับการป้องกันอย่างสมบูรณ์จากนิวเคลียสได้ลดการผสมข้ามไปยัง mRNA เป้าหมายต้องได้รับการบริหารอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากเพื่อรักษาการปรับและสามารถโต้ตอบกับโปรตีนซึ่งอาจนำไปสู่ผลข้างเคียงเชิงลบ11โครงสร้างรุ่นแรกถูกทิ้งไว้ในท่อ R & D เป็นส่วนใหญ่
รุ่นที่สอง ในปี 2013 Mipomersen (ชื่อแบรนด์ Kynamro®) กลายเป็นยาต้านการรับรู้ที่ได้รับการอนุมัติเป็นครั้งที่สอง ยาถูกส่งมอบ โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ASO 20 เมอร์ที่มีการเชื่อมต่อ PS internucleotide ทั้งหมดมีลำดับต่อไปนี้:
- G * MC * MC * MU* MC * A * G * T * MC * T * T * G * MC * T * T *MC * G * MC * A * MC * MC
○ ขีดเส้นใต้ = 2 '-O-MOE-RNA (MOE คือ 2 methoxyethyl)
○ m = methyl เช่น 5 me-DC และ 5 me-U
○ * = PS
และทำงานโดยการยับยั้งการแปล apolipoprotein B-2 mRNA 10023 มีความเสี่ยงที่จะ เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการดังนั้นยาจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการความเสี่ยง
โมเลกุลแอนติเซนส์รุ่นที่สองเช่น Mipomersen ได้รับการออกแบบด้วยการกำหนดค่า gapmer 524 ซึ่งสามารถดูได้ตามลำดับด้านบน: ปีก 5 ' และ 3 ' ของฐาน 5 (แก้ไขด้วยการปรับเปลี่ยนน้ำตาลที่ทนต่อนิวไคลน์/เพิ่มความผูกพัน) และช่องว่างกลางของ deoxyribonucleotides มาตรฐาน 10 (ไม่มีการปรับเปลี่ยนน้ำตาล) ที่ช่วยให้ RNase H ผูกพัน11
ในกรณีนี้ปีกประกอบด้วย 2 '-O-MOE-RNA (MOE เป็น 2 methoxyethyl) การเปลี่ยนแปลงของการปรับเปลี่ยน 2 '-O-methyl RNA
รุ่นที่สาม ในปี 2017 Miravirsen (SPC3649) อยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่ II25 มันถูกทดสอบว่าเป็นการรักษา โรคตับอักเสบซี (HCV) ยาถูกส่งมอบ โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ASO 15 เมอร์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง PS กับ PS internucleotide ทั้งหมดมีลำดับต่อไปนี้26:
- C* C *A* T *T * G * T *C * A * C* A * C* T *C * C
○ ขีดเส้นใต้ = LNA
○ * = PS
และทำงานโดยการผสมกับ miRNA มนุษย์ miR 122 ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ miR 122 นำ Argonaute ไปยังภูมิภาค 5 '-UTR ของ HCV RNA ซึ่งโดยปกติแล้วจะผูกไว้และป้องกันการเสื่อมสภาพของนิวไคลด์25 ดังนั้น Miravirsen จึงอนุญาตให้ทำลาย RNA ไวรัส
แม้ว่า Miravirsen จะไม่ใช่ ASO แบบดั้งเดิมเนื่องจากมีเป้าหมาย miRNA และดังนั้นจึงนำไปสู่การเสื่อมสภาพของ mRNA โดยอ้อมแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของโครงสร้างรุ่นที่สามที่มี LNA ดังนั้นจึงรวมอยู่ที่นี่
Target Check
ลำดับ ASO สุดท้ายที่ไม่ได้รับการแก้ไขควรจะใส่ผ่านทาง Blas tsearch เพื่อให้แน่ใจว่าการผสมข้ามเป้าหมายใดๆ - โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มี - จะไม่รบกวนกับกิจกรรม antisense หรือนำไปสู่ความเป็นพิษที่ยอมรับไม่ได้
Quality Considerations
สำหรับ ใน การทดลองสัตว์ vivo เราขอแนะนำให้ ASO ได้รับการ ทำให้บริสุทธิ์ในร่างกายด้วยการแลกเปลี่ยนเกลือ (แทนที่ไอออนแอมโมเนียม ที่เป็นพิษจากการสังเคราะห์เอโฟโพรามิไดท์เคมี กับโซเดียมไอออนทางสรีรวิทยา) การทดสอบ endotoxin (ทำให้มั่นใจได้ว่า pyrogens อยู่ใต้เพดานที่ยอมรับได้) และการกรอง (ลดจำนวน CFU ที่ปนเปื้อนต่ำกว่าเพดานที่ยอมรับได้) ผลิตภัณฑ์ Ou riScale Oligos ™เป็นวัสดุปริมาณมากสำหรับโครงการ vivo ที่สามารถสั่งซื้อได้ด้วยการทำให้บริสุทธิ์นี้และบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ทั้งหมด
Delivery & Toxicity
แม้ว่าจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้มีเอกสารทบทวนที่ยอดเยี่ยมหลายฉบับที่หารือเกี่ยวกับกลไกการจัดส่งต่างๆรวมถึงความเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น11,27,28,29,30
สรุป
เมื่อคุณได้ออกแบบ ASO ที่คุณต้องการลองในการทดลองเราพร้อมที่จะสังเคราะห์ให้คุณ (ASO ของเรามีไว้สำหรับในหลอดทดลองและในรูโวสัตว์ [ ใช้งานวิจัยเท่านั้น]) หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการผลิต ASO ที่มีการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้มาตรฐานโปรดส่งคำขอไปที่ oligotechserv@sial.com