ตัวแทนแพสำหรับโพลิเมอร์ที่ใช้งานได้
ตัวแทนล่องแพในระดับพาณิชย์
การจัดหาต้นทุนต่ำความบริสุทธิ์สูงและมีประสิทธิภาพ Reversible Addition - การกระจายตัวของโซ่โอน (Rafe) ตัวแทนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการดำเนินงานอุตสาหกรรมของเทคโนโลยีพอลิเมอแพ ในขณะที่ตัวแทนแพจำนวนมากได้รับการสังเคราะห์และใช้ในปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันในระดับห้องปฏิบัติการความพร้อมใช้งานของต้นทุนต่ำที่เหมาะสมกลิ่นต่ำความบริสุทธิ์สูงแพตัวแทนในระดับอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดูดซึมเชิงพาณิชย์
มีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายแพนวนิยาย 900152 ราย (พ. ศ. 900161 900158 พ. ศ. 900150 พ. ศ. 900157 และพ. ศ. 2560) ลงในแคตตาล็อกตัวแทนจำหน่ายแพซิกม่าอัลริช ตัวแทนแพราคาประหยัดที่มีความหลากหลายต่ำถึงไม่มีกลิ่นเหล่านี้มีจำหน่ายในปริมาณกรัมต่อตัน
ตัวแทนแพ - ตารางการเลือก
การเลือกตัวแทนแพสำหรับโมโนเมอร์และเงื่อนไขการเกิดปฏิกิริยาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จของการทดลองพอลิเมอแพ ประสิทธิภาพของแพตัวแทนจะถูกกำหนดโดยสถาบัน R และ Z ตารางความเข้ากันได้ของแพ - โมโนเมอร์ด้านล่างให้คำแนะนำที่ง่ายสำหรับการเลือกตัวแทนแพที่ดีที่สุดจากตัวแทนแพใหม่ทั้งห้านี้
สารแพที่ละลายน้ำได้และอินทรีย์
90016 1 เป็นสารแพที่ละลายน้ำได้และอินทรีย์ซึ่งให้การควบคุมน้ำหนักโมเลกุลที่ดีเยี่ยมด้วยความหนาแน่นของโพลีกระจายตัวแคบ (<1) สำหรับทั้ง 1.1 2° (Stylenes, Acrylates, Acrylamindes) และ 3° (Methacrylates, Methacrylamides) โมโนเมอร์ที่เปิดใช้งานมากขึ้น (MAMS) ขอแนะนำให้ใช้ 90016 1 สำหรับการทำโพลีเมอไรเซชันในน้ำและอิมัลชันและเพื่อความยืดหยุ่นของโมโนเมอร์ที่เลือกจาก MAM SUITE
90015 2 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการละลายน้ำและอินทรีย์และเป็นตัวแทนแพที่เลือกเมื่อพิจารณาการทำโพลิเมอร์ของชั้น MAM 2° ความหนาแน่นของโพลีกระจายที่แคบมาก (< 1.1) สามารถทำได้โดยใช้แพตัวแทนนี้
ตัวแทนล่องแพไพราโซล
สารล่องแพไพราโซลสะท้อนถึงความจำเป็นในการเข้าถึงโพลิเมอร์มัลติฟังก์ชั่นโดยใช้คลาสโมโนเมอร์ที่แตกต่างกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สารแพเหล่านี้สามารถละลายได้ในสารอินทรีย์และไม่มีกลิ่น (ไม่มี thiols) และมีความเสถียรของกลุ่มปลายมากขึ้นในขณะที่ยังเป็นที่น่ายินดีที่จะยุติการกำจัดกลุ่ม
90015 0 เป็นตัวแทนแพของทางเลือกสำหรับ homo-polymerization, co-polymerization และบล็อกร่วมพอลิเมอไรเซชันของโมโนเมอร์ที่เปิดใช้งานมากขึ้น 2° (MAMS) และโมโนเมอร์ที่เปิดใช้งานน้อยกว่า 2° (LAMs - ไวนิลเอสเทอร์ไวนิลเอไมด์) เมื่อใช้สำหรับ homo-polymerization หรือบล็อกร่วมพอลิเมอไรเซชันบล็อกสั้นที่มี 2° MAMS เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะเปิดใช้งานพอลิเมอไรเซชันควบคุมของ 2° LAM
90015 7 อธิบายว่าเป็น ' ตัวแทนแพอเนกประสงค์ ' สามารถทำโพลิเมอร์ชั้นโมโนเมอร์ทั้งสามได้ ตัวแทนแพนี้ให้การควบคุมที่ดีเยี่ยมของน้ำหนักโมเลกุลและความหนาแน่นแคบสำหรับ 2° MAMS (< 1.1) และความหนาแน่นปานกลางสำหรับ LAM 2° (1.1 - 1.3) สำหรับ homo-polymerization หรือบล็อกพอลิเมอไรเซชันของ LAM จะต้องมีบล็อกสั้นๆที่มี 2° MAMS ก่อนเพื่อเปิดใช้งานพอลิเมอไรเซชันควบคุมของ LAM 2° 900157 สามารถ homo-polymerize, co-polymerize และบล็อก co-polymerize 3° MAMS อย่างไรก็ตามในขณะที่การควบคุมน้ำหนักโมเลกุลที่ดีจะประสบความสำเร็จ polydispersity ที่กว้างขึ้น (> 1.3) จะเห็นได้ด้วยตัวแทนแพนี้ หาก polydispersity มีความสำคัญน้อยกว่าสำหรับการใช้งานของคุณ 90015 7 ขอแนะนำให้เป็นตัวแทนแพอเนกประสงค์ช่วยให้พอลิเมอของชั้นเรียนโมโนเมอร์สามโดยไม่จำเป็นต้อง ' เปลี่ยน '
90015 8 ยังเป็น ' ตัวแทนแพอเนกประสงค์ ', สามารถพอลิเมอทั้งสามชั้นโมโนเมอร์. หาก polydispersity มีความสำคัญสำหรับการใช้งานของคุณแนะนำให้ใช้ตัวแทนแพนี้ การควบคุมน้ำหนักโมเลกุลที่ยอดเยี่ยมและการกระจายตัวแคบ (<1) สามารถทำได้สำหรับ MAMS 2° ในขณะที่มีการกระจายตัวปานกลาง (1.1 - 1.1 1.3) สำหรับ MAMS 3° และ LAM 2° ทำให้สามารถเตรียมโพลิเมอร์ร่วมมัลติฟังก์ชั่น (บล็อก) ที่ควบคุมได้ในระดับการค้าโดยใช้โมโนเมอร์ที่แตกต่างกันทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ homo-polymerization หรือบล็อกพอลิเมอไรเซชันของ LAM จะต้องมีบล็อกสั้นๆที่มี 2° MAMS ก่อนเพื่อเปิดใช้งานพอลิเมอไรเซชันควบคุมของ LAM 2°
สรุป
แพตัวแทนที่โดดเด่นใน ตารางการเลือก ตอนนี้มีให้สำหรับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการวิจัยและพัฒนา ตัวแทนแพราคาประหยัดที่มีความหลากหลายต่ำถึงไม่มีกลิ่นมีให้เลือกหลายกรัมถึงเมตริกตัน ตัวแทนแพ - เลือก Tabl EIS ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เทคโนโลยีแพที่จะเลือกตัวแทนแพที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าผล Polymerization ที่ดีที่สุด