生物電子
生物電子是一個多學科領域,它整合了生物學和電子學,用於診斷和治療保健治療。神經系統的調節活動可透過生物電子技術進行監測和控制,影響神經信號傳導的特定分子過程。生物電子醫學可管理廣泛的疾病和殘障,例如失明、心血管疾病、糖尿病、發炎和神經退化性疾病以及癱瘓。
受歡迎類別
生物電子裝置的功能在於刺激、調節、甚至阻斷大腦與身體機能之間的特定電子通訊訊號,以達到個人化醫療的目的。常見的生物電子裝置包括可調節心率的心臟起搏器,以及可模仿人體動作的機器人義肢。生物感測器,例如血糖監測器,可偵測酵素、病原體或有毒物質。可穿戴式生物電子裝置能夠監測生命體征、檢測生物標記或收集表皮能量。最先進的生物電子植入物可在沒有電線或電池的情況下提供電力,並且根據應用的不同,具有微創、可食用和完全可吸收的特性。
材料設計和裝置配置方面的創新大大提高了生物電子的靈敏度和生物相容性。軟性、輕量和超薄材料,例如碳奈米管、石墨烯和其他 2D 奈米材料、導電聚合物、金奈米粒子和量子點,因其優異的導電性、彈性和微型尺寸,非常適合生物電子應用。
如需更多資訊,請閱讀我們的 Material Matters™ 生物電子專刊。
相關文章
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
- Discover the latest developments in bio-based polymers and their applications as composites for reducing electronic waste and increasing service life. This mini-review provides insight into their properties and synthesis, as well as those of conductive bio-based polymers for bioelectronics, sensors, and supercapacitors.
- 查看全部 (35)
尋找更多文章和協議
我們如何提供協助
若有任何問題,請提交客戶支援請求
或與我們的客戶服務團隊討論:
電子郵件custserv@sial.com
或致電 +1 (800) 244-1173
額外支援
- 計算機與應用程式
Web Toolbox —— 提供分析化學、生命科學、化學合成及材料科學領域的科學研究工具與資源。
- Customer Support Request
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.