Merck
組織工程
圖中展示在共焦顯微鏡下,經紅色與藍色染色之細胞影像前方,正進行 24 孔板中細胞培養基的移液操作
組織工程與再生醫學是跨學科領域,旨在開發生物替代物,以恢復、維持、改善組織功能,或取代患病及受損的組織。無論是硬組織(例如骨骼、軟骨)還是軟組織(例如皮膚、心血管瓣膜),皆可透過組織工程來製造。 細胞、支架及生長刺激訊號是工程化組織替代物的三大關鍵組成部分。組織工程主要在體外培養組織,而再生醫學則將組織工程與其他策略(包括細胞療法、基因療法及免疫調節)相結合,以誘導體內組織再生。此外,仿生組織構造體亦被開發為用於藥物篩選及疾病建模的體外模型。  
組織工程是透過結合支架、原生組織細胞及生物活性分子,在實驗室中培育新組織,以模擬人體的生物過程。 
精選類別
聚乙二醇的化學結構以化學式 C₂H₄O 表示
聚乙二醇(PEGs 和 PEOs)
探索我們精選的聚乙二醇(PEG)及 PEG 衍生物系列,涵蓋廣泛的分子量範圍,可滿足您所有 PEG 化需求與應用。
瀏覽商品
Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 超純水與純水淨化系統——配備生產單元與儲水槽,並附有純水及超純水分配器的第 1 類與第 2 類實驗室用水淨化系統。
Milli-Q® 桌上型實驗室純水處理系統
Milli-Q® 系統採用創新水處理技術,專為滿足實驗室研究需求、永續發展目標及其他主要要求而設計。
瀏覽商品
插圖展示利用 3D 印表機與生物墨水,逐層打造人類心臟的過程
3D 生物列印
針對 3D 生物列印與組織工程進行優化的生物相容性材料及生物墨水,可確保高列印精準度與細胞存活率。
瀏覽商品
正用移液管將色彩繽紛的生物醫學聚合物注入小瓶中
生物醫學聚合物
我們提供種類繁多的天然及合成生物醫學聚合物,其具備先進特性,適用於您所有的生物醫學應用。
瀏覽商品
組織支架的功能類似於天然組織中的細胞外基質(ECM)。組織支架為細胞提供生長、遷移及對信號作出反應所需的結構與物理環境;賦予所形成的組織機械特性;並向棲息其中的細胞提供用於調節活性的生物活性訊號。
目前已發展出三種主要方法,用於開發能模擬天然細胞外基質功能的組織支架:
  • 將細胞接種於由可降解生物材料製成的預製多孔支架上,包括來自同種異體及異種組織的去細胞化細胞外基質、天然聚合物、生物玻璃及合成聚合物
  • 透過將細胞接種於熱響應聚合物塗層培養皿上,並在細胞達至匯合狀態後剝離聚合物薄片,進行細胞薄片工程
  • 在三維生物列印中,將細胞封裝於由天然或合成聚合物(例如生物墨水)製成的水凝膠基質中
文件搜尋
想了解更多具體資訊嗎?
請造訪我們的文件搜尋頁面,查閱產品資料表、認證書及技術文件。
搜尋文件