酸性 Western Blot 剝離液
對 Western 印跡進行剝離和重新印跡,可保存樣品,並快速修正或調整抗體濃度和孵育時間。本配方為酸性 Western 印迹剝離溶液,使用了鹽酸甘氨酸和表面活性劑十二烷基硫酸鈉 (SDS)。如果目標蛋白質對酸性條件敏感,請嘗試使用去垢劑基的剝離溶液配方。
本配方計算機可準確地製備任何毫升容量的酸性 Western 印迹剝離溶液。輸入您所需的容量,按一下 CALCULATE 按鈕,表格就會彈出所需各成份的用量。
對 Western 印跡進行剝離和重新印跡,可保存樣品,並快速修正或調整抗體濃度和孵育時間。本配方為酸性 Western 印迹剝離溶液,使用了鹽酸甘氨酸和表面活性劑十二烷基硫酸鈉 (SDS)。如果目標蛋白質對酸性條件敏感,請嘗試使用去垢劑基的剝離溶液配方。
本配方計算機可準確地製備任何毫升容量的酸性 Western 印迹剝離溶液。輸入您所需的容量,按一下 CALCULATE 按鈕,表格就會彈出所需各成份的用量。