Sample Preparation Techniques
Chuẩn bị mẫu hiệu quả rất quan trọng để phân tích hóa chất chính xác và hiệu quả. Ứng dụng của chúng tôi có các bài viết, giao thức và hướng dẫn khắc phục sự cố để chuẩn bị mẫu phân tích. Một số trong số này giải thích cách sử dụng một sản phẩm cụ thể, trong khi một số khác tập trung vào các chất được phân tích hoặc ma trận cụ thể. Nhiều là hướng dẫn từng bước hoàn chỉnh để tinh chế một chất được phân tích cụ thể từ một ma trận cụ thể bằng cách sử dụng một sản phẩm cụ thể. Hơn nữa, nhiều trong số chúng bao gồm các hướng dẫn bổ sung để phân tích bởi GC, HPLC, LC-MS và một loạt các kỹ thuật phân tích khác.
Chiết xuất pha rắn (SPE) là một kỹ thuật được sử dụng để chuẩn bị và tinh chế mẫu nhanh, chọn lọc trước khi phân tích sắc ký (ví dụ HPLC, GC, TLC). SPE được sử dụng để trao đổi ma trận mẫu, chất được phân tích tập trung và loại bỏ nhiễu và chất gây ô nhiễm để cải thiện dữ liệu và bảo vệ cột phân tích.
Chiết xuất pha rắn (SPME) là một kỹ thuật chuẩn bị mẫu không dung môi sử dụng các sợi được phủ để trích xuất các chất được phân tích quan tâm từ mẫu trước khi phân tích bằng GC hoặc HPLC.
QuEChERS là phương pháp dọn dẹp mẫu vệ sinh an toàn và nhanh, dễ dàng, rẻ, hiệu quả, bền chắc và an toàn, được sử dụng chủ yếu để chuẩn bị các mẫu thực phẩm và nông nghiệp để phân tích thuốc trừ sâu. QuEChERS dựa trên kỹ thuật chiết xuất pha rắn (SPE) để chuẩn bị mẫu.
Quá trình lọc phân tách các chất dựa trên các tính chất vật lý hoặc hóa học. Mẫu xét nghiệm được lọc thường xuyên trước khi phân tích để giảm độ phức tạp của mẫu và tăng độ tinh khiết của chất được phân tích. Điều này cho phép các nhà khoa học tạo ra kết quả phân tích chất lượng cao hơn.
Một loạt các phương pháp tinh chế có thể được sử dụng để chuẩn bị một mẫu trước khi phân tích hạ nguồn. Tinh chế làm giảm độ phức tạp của mẫu, loại bỏ nhiễu và tập trung chất được phân tích trước khi phân tích.