Chuyển đến phần Nội dung
Trang chủỨng dụngHệ genGiải trình tự thế hệ tiếp theo
Giải trình tự thế hệ tiếp theo
Sắp xếp trình tự song song hàng loạt
Trình tự thế hệ tiếp theo (NGS) là một thuật ngữ nắm bắt rộng rãi một số công nghệ liên quan cho phép bao phủ trình tự song hoặc sâu cho một khu vực được chọn hoặc toàn bộ bộ bộ gen của một sinh vật. Cần thiết trong ngành nghiên cứu dựa trên di truyền học, các công nghệ giải trình tự đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, sự tiến bộ liên tục của NGS hoặc các công nghệ trình tự DNA và RNA song song hàng loạt đã cung cấp cho các nhà nghiên cứu sự gia tăng phạm vi bao phủ trình tự và công cụ phân tích dữ liệu trên toàn bộ gen trong khi giảm nhanh chi phí. Các ứng dụng cho NGS mở rộng ra ngoài phân tích bộ gen toàn bộ vì nó có ý nghĩa quan trọng đối với những tiến bộ gần đây trong nghiên cứu bộ gen cơ bản và bệnh tật.
Featured Categories
Cận cảnh hộp ánh sáng cực tím trong quá trình chuẩn bị gel điện di agarose được sử dụng trong quá trình tách DNA
Agarose: Thuộc tính và Ứng dụng Nghiên cứu
Các tác nhân sinh học agarose phục vụ cho nuôi cấy tế bào và các ứng dụng sinh học phân tử, cung cấp các gel agarose sẵn sàng để đổ cho điện di RNA/DNA.
Mua sản phẩm
Hình ảnh trình bày một hình minh họa giải phẫu của hệ tiêu hóa của con người, tập trung vào ruột được đánh dấu màu đỏ.
Hệ vi sinh
Phân tích vi sinh vật đường ruột toàn diện: Khám phá một giải pháp toàn diện bao gồm chuẩn bị mẫu, sắp xếp trình tự, tin sinh học và thống kê. Từ năm 16S đến WGS.
Mua sản phẩm
Tổng quan về phương pháp NGS
Trong khi phương pháp và thuốc thử cho NGS đang liên tục phát triển, hiện nay có rất nhiều hệ thống NGS có sẵn cho các nhà nghiên cứu. Các nền tảng thường được sử dụng kết hợp việc sử dụng một số bước quan trọng trong dòng công việc NGS, bao gồm chuẩn bị mẫu hoặc thư viện, tạo cụm, sắp xếp trình tự và phân tích dữ liệu. Chuẩn bị mẫu thường liên quan đến khuếch đại DNA hoặc bổ sung các liên kết trình tự hoặc adaptor. Tạo cụm của mỗi chuỗi DNA là khi DNA chứa liên kết gắn cộng hóa trị lai với một bề mặt rắn để khuếch đại PCR cầu, hoặc bằng các phương pháp thay thế như PCR nhũ tương. Ngoài ra, có nhiều phương pháp giải trình tự DNA, bao gồm giải trình tự bằng cách phối tử, trình tự bằng tổng hợp, pyrosequencing, và sắp xếp trình tự ion semiconductor. Mỗi phương pháp trình tự liên quan đến các bước phản ứng và hóa học khác nhau mà cuối cùng xác định độ dài của mỗi chuỗi (độ dài đọc), tỷ lệ lỗi và chi phí thuốc thử.
Phương pháp phân tích cho Phân tích dữ liệu NGS
Yếu tố cuối cùng cho tất cả các dòng công việc NGS là bước phân tích dữ liệu quan trọng xảy ra sau khi sắp xếp trình tự. Trong khi mỗi nền tảng NGS và quy trình công việc tạo ra một lượng lớn thông tin kỹ thuật số thu được trên máy tính, bộ dữ liệu thô phải được phân tích bởi các nhà cung cấp tin sinh học sử dụng số lượng công cụ phân tích liên tục tăng để căn chỉnh và lập bản đồ đọc, chẳng hạn như Bowtie, Galaxy và nhiều công cụ khác. Nhiều phát triển trong lĩnh vực công nghệ NGS đã đến từ sự hợp nhất của nhiều lĩnh vực khoa học để phát triển và tối ưu hóa phân tích và giải thích các tập dữ liệu lớn như vậy. Tùy thuộc vào nhu cầu ứng dụng cụ thể, các nhà nghiên cứu hiện nay có thể sử dụng các công cụ mạnh mẽ này để sắp xếp toàn bộ bộ bộ gen, ngoại bào hoặc sao chép cho các nghiên cứu cơ bản và bệnh tật.