Vi điện tử & Điện tử nano
Vi điện tử và điện tử nano là các lĩnh vực phụ của điện tử, trong đó kích thước tính năng danh nghĩa của các thành phần điện tử là từ 100 đến 0,1 micromet độ lớn (vi điện tử) hoặc 100 nanomet hoặc nhỏ hơn (điện tử nano). Khả năng lưu trữ bộ nhớ của các thiết bị điện tử tiên tiến ngày hôm nay đã đạt được bằng cách tăng đáng kể mật độ vi mạch. Bằng cách giảm kích thước của bóng bán dẫn hiệu ứng trường, nhiều linh kiện hơn có thể phù hợp với mạch tích hợp, cho phép các thiết bị điện tử mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn với trọng lượng giảm và tiêu thụ điện năng.
Featured Categories
Giải pháp chất lượng cao của chúng tôi là các tiền chất lắng đọng hơi và lắng đọng hơi nước tối ưu cho...
Chúng tôi cung cấp một danh mục toàn diện các vật liệu tự lắp ráp và in nano để điều chỉnh bề mặt mục tiêu hiệu quả và chuyển chính xác các mẫu vi mô và nanopatterns để cho phép các vi điện tử và nano hiệu suất cao.
Chúng tôi cung cấp danh mục toàn diện các vật liệu và mực OFET và OPV bao gồm chất bán dẫn hữu cơ, chất dẫn hữu cơ, vật liệu điện môi và vật liệu vận chuyển vô cơ, cũng như các chất nền và linh kiện thiết bị được thiết kế sẵn.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại hóa chất điện tử và chất khắc điện tử được sử dụng trong chế tạo thiết bị điện tử, chẳng hạn như mạ điện, in thạch bản, khắc, doping và đóng gói.
Theo Định luật Moore, số lượng bóng bán dẫn có thể được đưa lên một con chip sẽ tăng gấp đôi mỗi hai năm. Kể từ khi điều này được dự kiến vào năm 1965, công nghệ chế tạo bán dẫn đã duy trì tốc độ tiến bộ này và cách mạng hóa ngành công nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ giảm kích thước đang chậm lại, và thách thức chính trong việc chế tạo các linh kiện điện tử trong phạm vi micromet phụ là thiết kế của cổng bán dẫn, điều khiển dòng điện trong kênh. Các linh kiện điện tử nhỏ hơn, chúng càng trở nên khó sản xuất hơn. Các hiệu ứng vật lý và lượng tử làm thay đổi các tính chất vật liệu từ quy mô lớn đến một nano, ảnh hưởng đến các tương tác giữa các nguyên tử và các tính chất cơ học lượng tử.
Sự xuất hiện của vật liệu sáng tạo, ống nano carbon, ống nano boron nitrua, chấm lượng tử và phụ gia graphene, đã nâng cao việc giảm thiểu công nghệ nano và công nghệ vi mô. Những vật liệu này và các vật liệu mới khác có thể được định hình và điều khiển với độ chính xác phi thường ở những kích cỡ nhỏ nhất. Các công nghệ mới cho phép lắng đọng và phân lớp vật liệu điện tử với độ dày chính xác, thậm chí xuống đến mức nguyên tử. Công nghệ chế tạo thiết bị bán dẫn màng mỏng sử dụng vật liệu dẫn điện, bán dẫn và cách điện để cung cấp khả năng tiên tiến với khối lượng cao và chi phí rất thấp. Các phương pháp sản xuất hiện đại cho điện tử nano bao gồm khuôn mẫu (in thạch bản), khắc, lắng đọng màng mỏng và kỹ thuật doping.
Các lĩnh vực nghiên cứu mới nổi tập trung vào các phương pháp mới trong công nghệ nano và hiệu ứng cơ học lượng tử. Điện tử phân tử sử dụng các phân tử đơn lẻ làm thành phần điện tử để thiết lập tiếp xúc điện với các điện cực kích thước lớn. Spintronics, hoặc điện tử vận chuyển spin, thao tác các điện tử spin với từ trường và điện trường, dẫn đến một dòng điện phân cực spin cung cấp tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và dung lượng lưu trữ lớn hơn, mật độ bộ nhớ và công suất xử lý hơn so với điện tích đơn thuần.
Truy cập phần tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để tìm bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Bài viết liên quan
- Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.
- Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).
- Graphene oxide, a monomolecular layer of graphite with oxygen functionalities, holds unique properties valuable for various applications in materials science.
- Thermoelectric materials comprise a wide range of solid compounds distinguished by their ability to convert thermal and electrical energy.
- Properties, Synthesis & Applications of Graphene Quantum Dots Explained. GQD có ưu điểm của không độc tính, độ hòa tan tốt, phát quang ổn định và ghép bề mặt tốt hơn.
- Xem tất cả (59)
Related Protocols
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Xem tất cả (2)