Merck
Điện tử hữu cơ
Mạch tích hợp hữu cơ được in trên màng nhựa mỏng
Điện tử hữu cơ sử dụng polyme hữu cơ hoặc các phân tử nhỏ để tạo ra các thành phần điện tử cho nhiều lĩnh vực ứng dụng mới. Các vật liệu điện tử hữu cơ nhẹ hơn, linh hoạt hơn và ít tốn kém hơn các vật liệu vô cơ dựa trên silicon thông thường. Điện tử hữu cơ tiết kiệm năng lượng hơn và thân thiện với tài nguyên trong sản xuất, sử dụng và xử lý.  
Các điện tử hữu cơ phân tử nhỏ thường được chế tạo bằng cách sử dụng các phương pháp lắng đọng dựa trên chân không để chuyển các màng mỏng của vật liệu hữu cơ lên bề mặt chất nền. Điện tử hữu cơ có thể được làm từ polyme dẫn điện bằng cách sử dụng các phương pháp xử lý giải pháp chi phí thấp. Polyme bán dẫn có thể hòa tan và biến thành mực, giúp có thể in mạch điện tử trực tiếp thành các tấm nhựa lớn. Những vật liệu này tương thích với quy trình sản xuất cuộn, diện tích lớn, có thể dễ dàng được mở rộng để sản xuất nhanh với chi phí thấp hơn.
    Featured Categories
    Cấu trúc hóa học đại diện của polysiloxane, thường được gọi là dầu silicone và silicone
    Vật liệu nano cacbon
    Một đề nghị toàn diện về vật liệu nano carbon từ fullerene, đến ống nano carbon, graphene, chấm lượng tử carbon và kim cương nano để hỗ trợ nghiên cứu và phát triển của bạn trong lưu trữ năng lượng, điện tử hiệu suất cao, vật liệu tổng hợp thông minh và liệu pháp nano mới. 
    Mua sản phẩm
    Tinh thể lỏng là chất lỏng có thể chảy được, với thứ tự định hướng và vị trí của các phân tử cấu thành được tìm thấy trong một vật liệu tinh thể điển hình
    Tinh thể lỏng
    Chúng tôi cung cấp các vật liệu tinh thể lỏng được xác định rõ ràng trải qua các pha tiêu chuẩn, cholesterol, smectic và discotic, cũng như các polyme tinh thể lỏng và mesogens để tạo điều kiện cho việc thiết kế các hệ thống phân tử phản ứng kích thích, thông minh, theo yêu cầu.
    Mua sản phẩm
    Vật liệu phát ra ánh sáng cho đi-ốt phát sáng hữu cơ (OLED)
    Vật liệu OLED & PLED
    Chúng tôi cung cấp một bộ sưu tập các vật liệu có độ tinh khiết cao, chất dopant và phát xạ tiên tiến, vật liệu chủ và tính phí vật liệu vận chuyển để hỗ trợ bạn nghiên cứu OLED và PLEADED
    Mua sản phẩm
    Vật liệu quang tử & quang học
    Vật liệu quang tử & quang học
    Chiếu sáng nghiên cứu của bạn với danh mục vật liệu quang học và quang học toàn diện của chúng tôi, bao gồm laser, hồng ngoại, cận hồng ngoại, phát quang hóa học, thuốc nhuộm quang sắc, nhiệt sắc, phthalocyanine và porphyrin, cũng như phát quang, quang học phi tuyến tính (NLO) và vật liệu dẫn sóng.
    Mua sản phẩm
    Điốt phát quang hữu cơ (OLE DS)
    Đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) là các thiết bị phát quang điện bao gồm một lớp phát xạ bán dẫn hữu cơ kẹp giữa một cực dương, được tích điện dương để phun các lỗ và cực âm, được tích điện âm để phun electron, và các lớp vận chuyển cho phép các thiết bị mang điện khác nhau chảy vào lớp phát xạ bán dẫn. Ánh sáng được tạo ra trực tiếp khi các điện cực được phun lại vào lớp hữu cơ. OLED tạo ra màu sắc rực rỡ và ánh sáng rực rỡ hơn, mang lại độ tương phản tốt hơn trên màn hình. Do các tính chất mỏng hơn, linh hoạt hơn của vật liệu hữu cơ, OLED có thể được sử dụng trong màn hình cong, thiết bị di động có thể gập lại hoặc lật và thiết bị đeo.
    Bóng bán dẫn hiệu ứng trường hữu cơ (OFETs) & bóng bán dẫn màng mỏng hữu cơ (OTFTs)
    Bóng bán dẫn hữu cơ là các khối xây dựng cơ bản cho mạch tích hợp linh hoạt và màn hình trong các thiết bị điện tử hiệu suất cao.  Bóng bán dẫn bật và tắt nguồn. Điện cực nguồn và xả có tiếp xúc trực tiếp với chất bán dẫn hữu cơ. Điện cực cổng được cách ly với chất bán dẫn bởi chất cách điện môi. Khi điện áp được áp dụng vào cổng, nó làm cho chất bán dẫn nhiều hoặc ít dẫn điện, cho phép hoặc ngăn dòng điện chạy giữa nguồn và xả. Tất cả các thành phần, từ chất dẫn điện (cho điện cực) và chất bán dẫn (cho vật liệu kênh hoạt động) đến chất cách điện (cho lớp điện môi cổng), có thể được cấu tạo từ vật liệu hữu cơ. Bóng bán dẫn màng mỏng là một loại bóng bán dẫn hiệu ứng trường đặc biệt, trong đó chất bán dẫn, điện cực và các lớp điện môi được lắng đọng dưới dạng màng mỏng lên một chất nền hỗ trợ. Các ứng dụng điện tử phổ biến bao gồm thẻ RFID hoặc giấy điện tử.
    Quang điện hữu cơ (OPVs)
    Vật liệu điện tử hữu cơ cũng có thể được sử dụng làm vật liệu cho và chất nhận để chuyển đổi ánh sáng thành điện trong các tấm pin mặt trời. Trong OPV, các lớp quang hóa của vật liệu hữu cơ bán dẫn được kẹp giữa hai điện cực để tạo ra các photocurrents. Vì người hiến tặng hấp thụ thông lượng photon mặt trời, vật liệu của người hiến tặng phải có sự hấp thụ quang học rộng để phù hợp với quang phổ mặt trời. Vật liệu vận chuyển lỗ hữu cơ (HTMS) được sử dụng trong tế bào mặt trời perovskit đã được chứng minh là đặc biệt hiệu quả trong việc tối đa hóa vận chuyển điện tích và thu hoạch năng lượng mặt trời.