Tổng hợp trạng thái rắn
Phương pháp tổng hợp trạng thái rắn, hay còn gọi là phương pháp gốm, thường được sử dụng để tạo ra phản ứng hóa học từ các nguyên liệu ban đầu ở dạng rắn nhằm hình thành một chất rắn mới có cấu trúc được xác định rõ ràng. Các sản phẩm cuối cùng bao gồm vật liệu đa tinh thể, tinh thể đơn, thủy tinh và vật liệu màng mỏng, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực năng lượng và điện tử.
Các hợp chất kim loại hạt mịn được trộn lẫn, nén thành viên và nung ở nhiệt độ được kiểm soát trong một khoảng thời gian cụ thể. Một số hợp chất kim loại, chẳng hạn như oxit kim loại hoặc muối kim loại, đòi hỏi các điều kiện khắc nghiệt, như nhiệt độ và áp suất cao, để khởi động phản ứng trong môi trường chất trợ chảy nóng chảy hoặc pha hơi ngưng tụ nhanh. Quá trình này thường được gọi là hóa học “lắc và nung” hoặc “nung và khuấy”.
Các danh mục nổi bật
Chúng tôi cung cấp một loạt các loại muối có độ tinh khiết cao, bao gồm nitrat, oxalat, halogenua, sunfat, cacbonat và axetat, có sẵn ở cả dạng khan và dạng ngậm nước.
Chúng tôi cung cấp một loạt các loại kim loại và hợp kim có độ tinh khiết cao với thành phần và kích thước hạt đa dạng, thậm chí có thể được tùy chỉnh theo các ứng dụng nghiên cứu và sản xuất của quý khách.
Chúng tôi cung cấp một loạt các loại oxit và gốm sứ có độ tinh khiết cao, được sản xuất bằng các kỹ thuật tổng hợp và tinh chế chuyên biệt, cùng với các kích thước hạt đa dạng.
Chúng tôi cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện bao gồm các vật liệu nano vô cơ và kim loại, các hạt nano được chức năng hóa, cùng các bộ dụng cụ vật liệu nano nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của quý vị.
Việc xác định tốc độ phản ứng trong tổng hợp trạng thái rắn là đặc biệt quan trọng. Các phản ứng trạng thái rắn phải diễn ra đến khi hoàn tất, vì các kỹ thuật tinh chế chất rắn hình thành còn rất hạn chế. Tốc độ phản ứng trạng thái rắn phụ thuộc vào các điều kiện phản ứng, bao gồm các tính chất cấu trúc, hình dạng và diện tích bề mặt của các chất phản ứng, tốc độ khuếch tán và các tính chất nhiệt động lực học liên quan đến quá trình tạo mầm/phản ứng. Các tính chất hóa học và vật lý của vật liệu cuối cùng được quyết định bởi các tiền chất hóa học và kỹ thuật chế tạo.
Các kỹ thuật tổng hợp trạng thái rắn hiện đại không chỉ giới hạn ở các biến thể của phương pháp gốm. Trong phản ứng metathesis trạng thái rắn, các phản ứng của hợp chất kim loại được khởi động bởi nguồn năng lượng (ví dụ: ngọn lửa, máy nghiền bi) và lan truyền nhờ nhiệt lượng giải phóng trong quá trình hình thành sản phẩm và phụ phẩm. Các phương pháp sol-gel sử dụng dung dịch cô đặc hoặc dung dịch keo (gọi là ‘sol’), được gia nhiệt, sấy khô và ủ theo từng giai đoạn để tạo thành gel, lớp phủ và vật liệu nano. Các phương pháp solvothermal bao gồm việc gia nhiệt dung dịch trong bình kín, chịu áp suất ở nhiệt độ cao hơn điểm sôi tiêu chuẩn của dung môi hữu cơ được chọn; nếu dung môi là nước, phương pháp này được gọi là phương pháp hydrothermal. Nhiều phương pháp tổng hợp tạo ra vật liệu rắn, chẳng hạn như lắng đọng pha hơi, xen kẽ, phát triển tinh thể đơn và tổng hợp vật liệu nano, có thể được phân loại là tổng hợp trạng thái rắn.
Hãy truy cập công cụ tìm kiếm tài liệu của chúng tôi để xem các bảng dữ liệu, chứng chỉ và tài liệu kỹ thuật.
Các bài viết liên quan
- Xem xét các quy tắc hòa tan cho các hợp chất ion thông thường trong nước, bao gồm canxi cacbonat, bari sulfat và natri sunfat, sử dụng biểu đồ được cung cấp.
- Learn how activated carbon is working as a catalyst support and its advantage.
- The three types of magnetic behaviors are paramagnetism where unpaired electrons are random, ferromagnetism where unpaired electrons align, and antiferromagnetism where unpaired electrons align opposite of one another.
- Ngày nay, quá trình làm lạnh gần như hoàn toàn dựa trên chu trình làm lạnh nén hơi.
- Gas sorption analysis aids in materials science and consumer product development.
- Xem tất cả (35)
Xem thêm các bài viết và quy trình
Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách như thế nào?
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi yêu cầu
hỗ trợ khách hàng hoặc liên hệ với đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi:
Gửi email đến custserv@sial.com
hoặc gọi đến số +1 (800) 244-1173
Hỗ trợ bổ sung
- Tìm kiếm sắc ký đồ
Sử dụng tính năng Tìm kiếm sắc ký để xác định các hợp chất chưa biết trong mẫu của bạn.