Merck
Trang chủỨng dụngXét nghiệm vi sinhKiểm tra mầm bệnh và sự hư hỏng
Kiểm tra mầm bệnh và sự hư hỏng
Salmonella là vi khuẩn hình que gây bệnh.
Xét nghiệm tác nhân gây bệnh được sử dụng để xác định các sinh vật gây bệnh trong môi trường sản xuất, nguyên liệu hoặc sản phẩm thành phẩm có thể gây hại cho người tiêu dùng. Các loại tác nhân gây bệnh bao gồm các chủng vi khuẩn cụ thể, vi-rút, nấm hoặc ký sinh trùng có thể gây bệnh cho vật chủ. Xét nghiệm tác nhân gây bệnh được thực hiện liên tục trong suốt quá trình sản xuất, từ nguyên liệu thô đến khâu kiểm tra sản phẩm thành phẩm, nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng và phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm.
Các danh mục nổi bật
Chai chứa nhiều lớp môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Khám phá các loại môi trường nuôi cấy vi sinh chất lượng cao. Quý khách có thể lựa chọn giữa các sản phẩm dạng khô hoặc dạng sẵn dùng, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành và yêu cầu quy định.
Xem các sản phẩm
Bộ dụng cụ sàng lọc mầm bệnh, thiết bị và vật tư tiêu hao
Bộ dụng cụ sàng lọc mầm bệnh, thiết bị và vật tư tiêu hao
Xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh là một thành phần quan trọng và là yếu tố quyết định thành công trong các chương trình đảm bảo an toàn thực phẩm và kiểm soát quy trình hiệu quả. Hãy khám phá danh mục đa dạng các sản phẩm sàng lọc vi sinh vật gây bệnh của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu của quý khách.
Xem các sản phẩm
Chai chứa đống nguyên liệu thô dùng làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Nguyên liệu thô cho môi trường nuôi cấy vi sinh vật
Hãy khám phá danh mục đa dạng các nguyên liệu thô và chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy của chúng tôi, dành cho các ứng dụng vi sinh. Tất cả các nguyên liệu thô và chất bổ sung cho môi trường nuôi cấy của chúng tôi đều an toàn khi sử dụng và đảm bảo hiệu quả tối ưu.
Xem các sản phẩm
Bước cấy vi sinh vật trong quy trình làm việc của phương pháp môi trường nuôi cấy
Thiết bị kiểm tra chỉ số chất lượng
Bộ sưu tập các hệ thống xét nghiệm của chúng tôi bao gồm các môi trường nuôi cấy thay thế và nhanh chóng, giúp mang lại kết quả xét nghiệm vi sinh vật chỉ thị nhanh chóng và đáng tin cậy thông qua một phương pháp tiết kiệm thời gian.
Xem các sản phẩm
Một người mặc trang phục bảo hộ, bao gồm mũ trùm tóc và khẩu trang, đang làm việc trong phòng thí nghiệm với nhiều lọ hóa chất đặt trên mặt bàn. Phía sau là không gian làm việc gọn gàng, ngăn nắp, bao gồm một chiếc máy tính xách tay và các thiết bị khoa học.
DỊCH VỤ KIỂM TRA AN TOÀN SINH HỌC
Dịch vụ kiểm tra an toàn sinh học nhằm đánh giá các kháng thể đơn dòng (mAbs), liệu pháp tế bào và gen, cũng như các nguyên liệu vắc-xin để đảm bảo chúng không chứa các tác nhân ngoại lai hoặc kết quả bất thường có thể gây ra sự cố nghiêm trọng trong quá trình xử lý tiếp theo, bao gồm: Kiểm tra vi sinh và phân tích phân tử.
Các phương pháp phát hiện mầm bệnh
  • Các phương pháp làm giàu và cấy trên môi trường truyền thống dựa trên nuôi cấy và dung dịch cấy nhanh
  • Các phương pháp sử dụng môi trường sẵn sàng
  • Công nghệ ELISA và xét nghiệm miễn dịch
  • PCR và phát hiện phân tử
  • Xét nghiệm dòng chảy ngang
Các sinh vật chỉ thị
Trong khi xét nghiệm mầm bệnh nhằm tìm kiếm các mầm bệnh cụ thể, xét nghiệm sinh vật chỉ thị nhằm xác minh tình trạng vệ sinh và an toàn tổng thể. Các chỉ thị vi sinh là những vi sinh vật không nhất thiết phải gây bệnh nhưng cho thấy sự hiện diện tiềm ẩn của mầm bệnh. Việc phát hiện sinh vật chỉ thị có nghĩa là sản phẩm đã tiếp xúc với các điều kiện có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm mầm bệnh tăng cao. Mầm bệnh có thể khó phát hiện. Do đó, xét nghiệm sinh vật chỉ thị thường được sử dụng như một phương pháp bổ sung để đánh giá điều kiện vệ sinh của sản phẩm hoặc môi trường sản xuất.
Xét nghiệm vi sinh vật gây hư hỏng
Xét nghiệm vi sinh vật gây hư hỏng là quá trình xác định sự hiện diện của các vi sinh vật gây hư hỏng, những vi sinh vật này làm suy giảm chất lượng và an toàn của sản phẩm. Chúng bao gồm vi khuẩn Gram dương và Gram âm, cũng như nấm men và nấm mốc. Các vi sinh vật gây hư hỏng không phải là tác nhân gây bệnh, nhưng có thể làm thay đổi các tính chất vật lý như kết cấu, mùi, vị và màu sắc, hoặc các tính chất hóa học của sản phẩm, khiến sản phẩm không còn phù hợp để tiêu thụ. Sự hư hỏng có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong chuỗi thực phẩm và cần được đưa vào quy trình kiểm soát chất lượng vi sinh. Các yêu cầu kiểm tra khác nhau tùy theo từng ngành công nghiệp, tùy thuộc vào các thông số hư hỏng khác nhau.